Nazwa produktu
Sucralose ≥98.0% (HPLC)
Numer produktu
69293
Marka produktu
sigma
Numer CAS
56038-13-2
Masa cząsteczkowa
397.63
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCE (COLOR)Colorless or White
APPEARANCE (FORM)Powder
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
SPECIFIC ROTATION (20/D)86.0 ± 2.0 Degrees
CONCENTRATIONC=1 IN WATER
CARBON CONTENT36.25 % (THEORY)
HYDROGEN CONTENT4.82 % (THEORY)
PROTON NMR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE