Nazwa produktu
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution
Numer produktu
97068
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
| APPEARANCE (FORM) | Liquid |
| DENSITY D20/4 | 0.983 - 0.987 |
| REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.344 - 1.346 |
| PH | 6.3 - 6.7 |