Nazwa produktu
Cys-Gly ≥85% (TLC)
Numer produktu
c0166
Marka produktu
sigma
Numer CAS
19246-18-5
Masa cząsteczkowa
178.21
Test
Charakterystyka techniczna
APPEARANCEWHITE TO OFF- WHITE POWDER
SOLUBILITYCLEAR TO SLIGHTLY HAZY COLORLESS TO YELLOW SOLUTION AT 50 MG/ML IN WATER
IR SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
CARBON28.5 TO 38.9%
NITROGEN13.3 TO 18.2%
PURITY BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY> OR = 85%
DOCUMENT #C0166/09/03/09/4