Nazwa produktu
Demecolcine solution 10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
Numer produktu
d1925
Marka produktu
sigma
Numer CAS
477-30-5
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| Appearance (Turbidity) | Clear |
| Appearance (Form) | Solution |
| pH | 7.1 - 7.7 |
| Osmolality | 273 - 303 mOs/kg |
| Sterility | Pass |
| Demecolcine Concentration | 8 - 12 µg/ml |