Nazwa produktu
GenElute™-E Zestaw do oczyszczania DNA metodą pojedynczego wirowania Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications.
Numer produktu
ec600
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| Void OD A230 | 0.1 |
| Eluat OD A230 | 0.07 |
| Resin concentration(mL) | 6.75 mL |
| Salt depletion/conductivity [% or µS/cm] | 96% / <200 µS/cm |
| PCR(FAM) | Ct 29 |
| PCR(VIC) | Ct 29 |
| DNA recovery rate(%) | 0.763 |
| Agarose gel | Depletion visible maximum in 300bp band |
| pH | pH 8.5 |