Nazwa produktu
MISSION® esiRNA targeting mouse Il28ra
Numer produktu
emu052581
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
Appearancecolorless liquid
Concentration200 ng/ul
PCR Product - Gel Electrophoresispass
PCR Product - DNA Sequencingpass
Concentration - OD260 or Fluorescence Intensitypass
Purified RNaseIII - Gel Electrophoresispass