Nazwa produktu
MISSION® esiRNA targeting mouse Gm10334
Numer produktu
emu151641
Marka produktu
sigma
Numer CAS
Masa cząsteczkowa
Test
Charakterystyka techniczna
Appearancecolorless liquid
Concentration200 ng/µL
PCR Product - Gel ElectrophoresisPass
PCR Product - DNA SequencingPass
Concentration - OD260 or Fluorescence IntensityPass
Purified RNaseIII - Gel ElectrophoresisPass