Nazwa produktu
Fluorescein isothiocyanate–dextran average Mw 59,000-77,000
Numer produktu
fd70
Marka produktu
sigma
Numer CAS
60842-46-8
Masa cząsteczkowa
Test | Charakterystyka techniczna |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | Light Yellow to Dark Yellow to Dark Orange |
| APPEARANCE (FORM) | Powder |
| Molecular Weight Mw (GPC-Analysis) | 59000 - 77000 |
| Degree of Substitution | mol FITC/mol of Glucose |