Merck
PP2 PP2, CAS 172889-27-9, is a potent, reversible, ATP-competitive, inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases (IC50 = 4, 5, 5, &100 nM for p56lck, p59fynT, Hck, & Src, respectively).
PP2
PP2 PP2, CAS 172889-27-9, is a potent, reversible, ATP-competitive, inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases (IC50 = 4, 5, 5, &100 nM for p56lck, p59fynT, Hck, & Src, respectively).
Synonim(y):
PP2, AG 1879, 4-Amino-5-(4-chlorophenyl)-7-( t-butyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.77
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Postać fizyczna
Czystość
Obszar badawczy
Poziom jakości