Merck
Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 50-200 mg/L, for use with LICHROTEST™
Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC
Próbki standardowe do kwalifikacji systemu HPLC suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 50-200 mg/L, for use with LICHROTEST™
Synonim(y):
TM=["LICHROTEST"] Próbki wzorcowe do kwalifikacji systemu HPLC Zestaw 1 A Precyzja i liniowość