Merck
Titriplex® rozwiązanie A for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Titriplex® rozwiązanie A
Titriplex® rozwiązanie A for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Products
Kategoria produktu
Marka
Postać fizyczna
Linia produktu
Poziom jakości
Typ reakcji
Metoda