Merck
Titriplex® rozwiązanie B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml 10 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Titriplex® rozwiązanie B
Titriplex® rozwiązanie B for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml 10 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®