Przejdź do zawartości
Strona głównaWsparcieInteligentna etykieta z kodem kreskowym 2D Data Matrix GS1Inteligentna etykieta z kodem kreskowym 2D Data Matrix GS1 - często zadawane pytania
Inteligentna etykieta z kodem kreskowym 2D Data Matrix GS1 - często zadawane pytania
Na których etykietach produktów zostaną wdrożone kody kreskowe 2D i jaki jest harmonogram ich wdrożenia?
Najpierw wdrożymy etykiety na naszych produktach chemicznych Emprove® Chemicals, a następnie do końca 2018 r. będziemy stale rozszerzać je na całe portfolio produktów Life Science (z wyjątkiem produktów z małymi etykietami). 
Nie, wszystkie informacje zapisane w kodzie kreskowym 2D pozostaną "czytelne dla człowieka" na etykietach.
Tak, bardzo prawdopodobne i poinformujemy Cię wkrótce po wprowadzeniu aktualizacji.
Tak, prosimy o korzystanie z urządzenia skanującego, które jest w stanie odczytywać kody kreskowe Data Matrix 2D zgodne z standardem GS1.
Ważna uwaga - nie należy mylić skanerów kodów kreskowych 1D Data Matrix GS1 ze skanerami zdolnymi do odczytu kodów kreskowych 2D Data Matrix GS1.
Nie od razu. Po aktualizacji systemów/procesów wewnętrznych i klienckich, kody kreskowe 1D zostaną prawdopodobnie usunięte.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Smart Label.
.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy skonfigurować skaner tak, aby korzystał z angielskiego układu klawiatury.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z obsługą klienta.
Tak. Więcej informacji można znaleźć na stronie pobierania aplikacji Scan Now.
Nasze inteligentne etykiety są zgodne z wytycznymi dotyczącymi kodów kreskowych zdefiniowanymi przez GS1, globalną grupę normalizacyjną non-profit. Czytaj więcej o GS1 tutaj.
Specyfikacja zawiera zasady formatowania danych produktu zawartych w kodzie kreskowym. Zasady te obejmują Identyfikatory Zastosowania (AI), które są przedrostkami, które są sparowane z samymi informacjami o produkcie, takimi jak na przykład data ważności.
Gdy jest to możliwe, GS1 standaryzuje również same pola danych. Na przykład wspomniana wcześniej data ważności to kod AI 17; zasady GS1 mówią, że data składa się z sześciu cyfr, dwóch cyfr dla roku, dwóch dla miesiąca i dwóch dla daty. Tak więc pełna przykładowa data ważności to 17250128, gdzie "17" to AI, "25" to rok (2025), "01" to miesiąc (styczeń), a "28" to data.
Istnieją dziesiątki sztucznej inteligencji, w tym GTIN (AI 01), USE BY OR EXPIRY (AI 17< /b>), BATCH/LUB EXPIRY (AI 17< /b>)./b>), BATCH/LOT (AI 10), SERIAL (AI 21) i ORIGIN (AI 422).
Czytaj więcej o AI na stronie internetowejGS1 tutaj i standardzieGS1 tutaj.
Strona internetowa Scan Now odczytuje długi ciąg cyfr i liter, które składają się na kod kreskowy Smart Label, wyszukuje AI i dane produktu oraz wyświetla informacje w tabeli.