Merck
Analiza HPLC aflatoksyn w pszenicy na Ascentis® Express C18 po SPE z użyciem Supel Tox AflaZea
Analiza HPLC aflatoksyn w pszenicy na Ascentis® Express C18 po SPE z użyciem Supel™ Tox AflaZea application for HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Coors Buchner funnel
capacity 120 mL
Aflatoxin Mix 4 solution
analytical standard
Ascentis® Express C18 (2.7 μm) HPLC Column
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, pk of 1 ea
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix
25 g wheat meal spiked with pesticide standards
SPE tube/cartridge
SupelTox AflaZea, 6 mL (55314-U)
sample addition
2 mL
elution
collect eluate in 5 mL silanized culture tubes
eluate post-treatment
combine 200 μL of sample eluate and 880 μL of DI water in a 2 mL autosampler vial
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] acetonitrile; (720:120:120, A:B:C) containing 0.780 g/L potassium bromide, 230 μL/L nitric acid
flow rate
0.400 mL/min
pressure
4568 psi (315 bar)
column temp.
35 °C
detector
FLD 360 ex; 440 em
injection
20 μL
derivatization
via KOBRA electrochemical cell, 50 μA
Opis
Komentarz do analizy
Próbka/matryca:
Odważyć 25 gramów śruty pszennej do kolby Erlenmeyera o pojemności 500 ml. Dodaj 100 ml 84:16 acetonitryl:woda, uszczelnij i umieść na wytrząsarce orbitalnej przy średniej prędkości przez 90 minut. Przefiltruj próbkę przez filtr jakościowy #2. Odmierzyć próbkę o stężeniu 2 mg/ml przy użyciu wzorców analitycznych.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC