Merck
Analiza HPLC BPA (bisfenolu A) w stężeniu 1 ng/ml w mleku na aparacie Ascentis® Express C18 po ekstrakcji do fazy stałej przy użyciu SupelMIP® SPE - Bisfenol A
Analiza HPLC BPA (bisfenolu A) w stężeniu 1 ng/ml w mleku na aparacie Ascentis® Express C18 po ekstrakcji do fazy stałej przy użyciu SupelMIP® SPE - Bisfenol A application for HPLC, application for SPE
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Bisphenol A
≥99%
Ascentis® Express C18 (2.7 μm) HPLC Column
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, pk of 1 ea
used together
Numer produktu
Opis
Cennik
SupelMIP® SPE - Bisfenol A
bed weight 100 mg, volume 6 mL, pk of 50
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
SPE tube/cartridge
SupelMIP SPE - Bisphenol A, 100 mg/6 mL (54277-U)
sample preparation
(reconstitute residue in 500 μL 40:60 acetonitrile;water)
condition
5 mL methanol 2% acetic acid, 5 mL acetonitrile, 5 mL water (1 drop/sec)
sample addition
5 mL liquid milk, 1 drop/2 sec
drying
-12" vacuum for 120 sec post wash
washing
7 mL water followed by 4 mL 40:60 acetonitrile;water
elution
2 mL methanol
eluate post-treatment
evaporate to dryness at 45 °C under 10 psi nitrogen stream
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] water
gradient
40% A held for 3.5 min; to 60% A in 0.1 min; held for 3 min; to 40% A in 0.1 min; held for 13.3 min
flow rate
0.20 mL/min
column temp.
30 °C
detector
FLD, ex 230 nm; em 315 nm
injection
5.0 μL
Opis
Komentarz do analizy
Bisfenol A (BPA) jest powszechnie stosowaną syntetyczną substancją chemiczną dodawaną do szerokiej gamy tworzyw sztucznych i żywic epoksydowych w celu poprawy stabilności produktu końcowego. BPA był badany jako substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną, więc jego poziom w produktach konsumenckich, żywności oraz systemach środowiskowych i biologicznych jest obszarem aktywnych badań i regulacji. Ta aplikacja pokazuje sposób oczyszczania, zagęszczania, analizy i ilościowego oznaczania BPA w płynnym mleku do 1 ng/ml (1 ppb) przy użyciu SPE i HPLC z detekcją fluorescencyjną. SupelMIP® SPE - Bisfenol A został użyty do ekstrakcji związku z matrycy mleka. Analizę przeprowadzono metodą HPLC na aparacie Ascentis® Express C18. Rozpuszczalniki LC-MS o wysokiej czystości zastosowane w fazie ruchomej zapewniły solidną i czystą pracę.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC