Merck
Analiza HPLC MAb 016 na Proteomix® SCX NP5 w porównaniu z konkurencyjnym SCX przy użyciu gradientu soli
Analiza HPLC MAb 016 na Proteomix® SCX NP5 w porównaniu z konkurencyjnym SCX przy użyciu gradientu soli application for HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Proteomix® SCX-NP5 Strong Cation Exchange Column
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
CONDITIONS
column
Proteomix SCX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D. (PEEK hardware), 5 μm particles (Z777164)
mobile phase
(A) 20 mM phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 1 M NaCl
gradient
0 to 6% B in 30 min
flow rate
0.8 mL/min
detector
UV, 280 nm
injection
4 μL
sample
MAb 016 (11.8 mg/mL)
Opis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies