Analiza HPLC białek o różnych wartościach pI na Proteomix® SCX-NP3
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Column
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steelCONDITIONS
column
Proteomix SCX-NP3, 5 cm x 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777151)
mobile phase
(A) 10 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1 M NaCl
gradient
0 to 100% B in 15 min
flow rate
0.5 mL/min
detector
UV, 280 nm
Opis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies