Merck
Analiza HPLC cukrów metodą chromatografii HILIC przy użyciu kolumny Ascentis® Express OH-5 z detekcją ELSD
Analiza HPLC cukrów metodą chromatografii HILIC przy użyciu kolumny Ascentis® Express OH-5 z detekcją ELSD application for HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express OH-5, 15 cm x 4.6 mm, I.D., 2.7 μm particles (53778-U)
mobile phase
[A] 0.005 M ammonium formate, pH 3.15 with concentrated TFA [B] acetonitrile (30:70, A:B)
flow rate
0.5 mL/min
pressure
841 psi (58 bar)
column temp.
35 °C
detector
ELSD (detector other: Nebulizer 60º C, Evaporator 80º C, Gas flow 1.60 SLM (Standard Liters/ Minute), LED 100%, Smoothing 5.0 S, PMT ( Photomultiplier) Gain 1.0)
injection
10 μL
sample
0.5 mg/mL each prepared in 50:50 Water:Acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja przedstawia analizę cukrów metodą chromatografii HILIC z detekcją ELSD. Celem przedstawionych tutaj prac było opracowanie metody HILIC, która mogłaby szybko oddzielić mono- i di-sacharydy z dobrą czułością i powtarzalnością, wykorzystując kolumnę Ascentis Express OH-5 i detektor rozpraszania światła (ELSD).