Merck
Analiza HPLC-DAD chlorowodorku metforminy na kolumnie Ascentis® Express C18 HPLC
Analiza HPLC-DAD chlorowodorku metforminy na kolumnie Ascentis® Express C18 HPLC
Materiały
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® C18 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Metformin hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
used together
Numer produktu
Opis
Cennik
Potassium hexafluorophosphate
≥99%
Water
gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Water
for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water Purification System
output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
CONDITIONS
column
Ascentis® C18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particle size (581325-U)
mobile phase
[A] 20 mM Potassium hexafluorophosphate in water; [B] Methanol
gradient
95%A to 55%A in 8min, 8-10 min 55%A, 10-16 min 95%A
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
25 °C
detector
(DAD, wavelength: 230 nm)
injection
(5 µL)
sample/matrix
0.1 mg/mL in water (PHR1084)
Opis
Opis ogólny
Metformina jest biguanidowym środkiem hipoglikemizującym i doustnym lekiem przeciwcukrzycowym szeroko stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2. Jest skuteczna w kontroli glikemii i zmniejsza wchłanianie glukozy w jelitach, nie powodując poważnej kwasicy mleczanowej.
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Są one dostarczane z kompleksowym certyfikatem analizy (COA) zawierającym certyfikowaną wartość i rozszerzoną niepewność zgodnie z normą ISO 17034. Dodatkowo, w zależności od dostępności, zapewniona jest identyfikowalność z bieżącą partią Kompendialnych Norm Odniesienia USP, EDQM i/lub BP.
sigmaaldrich.com/pharmastandards.
Inne uwagi
APP_788