Analiza UHPLC bisfenolu A i analogicznych związków w preparacie dla niemowląt na Titan C18 z detekcją fluorescencyjną po SPE z użyciem SupelMIP® bisfenolu A
Materiały
produkt powiązany
used together
CONDITIONS
sample/matrix
liquid infant formula
SPE well plate
SupelMIP Bisphenol A, 100 mg/3 mL (52775-U)
condition
3 mL 2% formic acid in methanol, 3 mL acetonitrile, 3 mL water
sample addition
as prepared
washing
9 mL of water, 6 mL of acetonitrile:water (40:60); vacuum was pulled for 3 min after the last wash
eluate post-treatment
Sample was evaporated to dryness at 45 °C, reconstuituted in 0.5 mL of acetonitrile:water (40:60). All samples were filtered through Durapore membrane filter units prior to analysis.
column
Titan C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577124-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile
gradient
40 to 80% B in 2.5 min; held for 4.5 min; to 100%B in 0.1 min; held for 2.4 min; to 40% B in 0.1 min; held for 2.9 min
flow rate
0.25 mL/min for 7 min; to 0.40 mL/min in 0.1 min; held for 2.4 min; to 0.25 mL/min in 0.1 min.; held for 2.9 min
pressure
3916 psi (270 bar)
column temp.
35 °C
detector
fluorescence, ex: 230 nm, em: 315 nm
injection
5 μL
elution
3 mL of methanol:acetonitrile (75:25) (A017)
Opis
Komentarz do analizy
BPA może przedostawać się do żywności w wyniku kontaktu żywności z opakowaniem. Analogiczne strukturalnie związki mogą być również stosowane zamiast BPA podczas produkcji opakowań, ponieważ BPA podlega bardziej rygorystycznym przepisom. Przedstawiona metoda została opracowana do analizy tej klasy związków i zastosowana do analizy preparatów dla niemowląt. Zastosowanie polimerów wdrukowanych molekularnie podczas oczyszczania pozwoliło uzyskać próbki, które można analizować za pomocą detekcji fluorescencyjnej.
Inne uwagi
Przygotowanie próbki: 5 ml płynnej mieszanki dla niemowląt wzbogacono 10 ppb analitów, zmieszano z 5,5 ml acetonitrylu, odwirowano przy 4500 obr / min przez 10 minut, górne 3 ml rozcieńczono 3 ml wody w celu załadowania do SPE.
Informacje prawne
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
null