Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Testy wielokrotne MILLIPLEX® do urządzeń Luminex®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/milliplex-multiplex-assays-for-luminex-technology)Testy multipleksowe sygnalizacji komórkowej: Odkryj, jak komunikują się komórki
# Testy multipleksowe sygnalizacji komórkowej: Odkryj, jak komunikują się komórki
__Przegląd sekcji__
- [Korzyści wynikające z multipleksowania szlaków sygnalizacji komórkowej](https://www.sigmaaldrich.com#benefits)
- [Jak multipleksowe testy sygnalizacji komórkowej są wykorzystywane w badaniach](https://www.sigmaaldrich.com#cellsignaling)
o [Analiza członków rodziny Bcl-2 i interakcji białko-białko](https://www.sigmaaldrich.com#familymembers)
o [Specific Detection of Mutant Ras Oncoproteins in Cell and Tissue Lysates](https://www.sigmaaldrich.com#specificdetection)
- [Tips on Using MILLIPLEX® Cell Signaling Assays](https://www.sigmaaldrich.com#signalingassays)
- [Powiązane produkty](https://www.sigmaaldrich.com#products)
- [Powiązane seminaria internetowe](https://www.sigmaaldrich.com#webinars)
Pomiar aktywacji szlaków sygnalizacji komórkowej za pomocą multipleksowych testów opartych na kulkach MILLIPLEX®. Multipleksowanie za pomocą testów fosfoprotein sygnalizacji komórkowej opartych na technologii Luminex® xMAP® pomaga badaczom mierzyć wiele fosfoprotein lub całkowitych białek w ramach tego samego szlaku lub różnych szlaków z jednej próbki. Czytaj dalej, aby zobaczyć, w jaki sposób może to przyspieszyć badania nad rakiem, immunologią/zapaleniem, toksycznością i nie tylko.
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Korzyści z multipleksowania szlaków sygnalizacji komórkowej
Multipleksowanie zapewnia szybsze odpowiedzi na pytania dotyczące szlaków wewnątrzkomórkowych w porównaniu z tradycyjnymi testami Western blot, spektrometrii masowej i radioaktywnej fosforylacji, które wymagają dużych ilości próbek. Na przykład, dzięki testom multipleksowym MILLIPLEX®, opartym na technologii Luminex® xMAP®, naukowcy otrzymują dar w postaci czasu i próbki. __Tabela 1__ przedstawia porównanie testów MILLIPLEX® z testami Western blot.
__10 białek__
__12 próbek__
__MILLIPLEX® Testy__
__Western Blots__
__Liczba 96-studzienkowych płytek lub żeli akrylamidowych__
1
10
__.Liczba próbek na płytkę lub żel__
12
(>40 próbek można zmierzyć w duplikacie)
12
__Łączna liczba punktów danych na płytkę lub żel__
120
(>Można zmierzyć 400 punktów danych na płytkę)
12
__.Całkowity czas do uzyskania wyniku__
2.5 godzin + nocna inkubacja (~18 godzin)
.Dni/tygodnie
__Wymagana ilość białka (μg)__
1-25 μg białka całkowitego na studzienkę (wszystkie 10 białek mierzonych w tej samej próbce)
__10-50 μg białka całkowitego na pas (100-500 μg białka całkowitego na 10 żeli)__
Tabela 1.Korzyści z multipleksowania za pomocą testów MILLIPLEX® w porównaniu z analizą Western blot.
Zestawy i panele multipleksowe szlaków wewnątrzkomórkowych MILLIPLEX® są weryfikowane analitycznie przy użyciu tych samych rygorystycznych kryteriów wydajności stosowanych do produkcji naszych zestawów biomarkerów krążących i są zoptymalizowane w celu uzyskania maksymalnej ilości danych z cennych próbek. Nasze testy sygnalizacji komórkowej umożliwiają dokładną względną kwantyfikację zarówno całkowitych, jak i fosforylowanych form białek sygnalizacyjnych, ujawniając połączenia i przesłuch w ramach interesujących Cię ścieżek.
Te zweryfikowane analitycznie zestawy do oznaczania szlaków wewnątrzkomórkowych oferują:
- Stymulowane i niestymulowane lizaty komórkowe w celu zakwalifikowania wydajności testu
- Premieszane kulki magnetyczne do wychwytywania interesujących analitów
- Koktajle przeciwciał detekcyjnych zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitów w panelu<
- Względne ilościowe dane dotyczące krotnego wzrostu (mediana intensywności fluorescencji, MFI)
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Jak multipleksowe testy sygnalizacji komórkowej są wykorzystywane w badaniach
Testy multipleksowe sygnalizacji komórkowej pomagają porównać poziomy fosfoprotein i białek całkowitych z próbki, co daje wgląd w różne szlaki sygnałowe, w tym [rak](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-cancer-metastasis-signaling-pathways), [zapalenie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-inflammation-signaling-pathways), a nawet [układ endokannabinoidowy](https://www.selectscience.net/selectscience-interviews/could-new-research-bring-cannabis-based-medicine-to-the-clinic/?artID=43056). Przykłady szlaków wewnątrzkomórkowych, które są analizowane za pomocą zestawów multipleksowych obejmują:
- Akt/mTOR
- Apoptoza
- Rodzina Bcl-2
- Uszkodzenie DNA/Genotoksyczność
- MAPK/SAPK
- NFκB
- Translacja białek
- Ras-Raf Oncoprotein
- Rodzina Src
- STAT
- TGFβ[](https://www.sigmaaldrich.com)[IZ1li>STAT
- Receptor komórek T
- TGFβ[](https://www.sigmaaldrich.com)\[IZ1]
W szczególności, testy sygnalizacji komórkowej mają kluczowe znaczenie w badaniach nad rakiem ze względu na złożone szlaki sygnałowe zaangażowane w raka i przerzuty. Poniżej opisano przykłady wykorzystania przez naukowców multipleksowych testów sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX® w badaniach nad rakiem.
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Analiza członków rodziny Bcl-2 i interakcji białko-białko
Członkowie rodziny Bcl-2 odgrywają bardzo ważną rolę w wewnętrznych szlakach apoptotycznych. Rodzina ta składa się z ponad 17 członków, których można funkcjonalnie podzielić na podrodziny proapoptotyczne i antyapoptotyczne. Interakcje między tymi członkami rodziny determinują los komórek, a rozregulowanie może prowadzić do wzrostu guza i przeżycia komórek nowotworowych.
W badaniach klinicznych znajduje się kilka badanych leków przeciwnowotworowych ukierunkowanych na członków rodziny Bcl-2, co zwiększa zapotrzebowanie na solidne testy do pomiaru członków rodziny Bcl-2 i ich interakcji. Chociaż istniejące testy mierzą członków rodziny Bcl-2, brakuje wiarygodnych testów do jednoczesnej oceny całkowitych białek i interakcji białko-białko. Aby rozwiązać ten problem, opracowano dwa panele multipleksowych testów immunologicznych opartych na technologii Luminex®, które pozwalają na jednoczesne wykrywanie wielu składników rodziny Bcl-2 w jednym dołku, w tym całkowitego Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1, BAD, BIM i BAX, a także interakcji białkowych, takich jak Mcl-1/BIM, Bcl-xL/BAD i NOXA/Mcl-1* (\*dane nie pokazane).
Używając MILLIPLEX® Bcl-2 Family Apoptosis [Panel 1](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48682mag) i [Panel 2](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48683mag), zmiany w ekspresji i interakcjach białek takich jak Mcl-1/BIML, Bcl-xL/BAD i NOXA/Mcl-1* (\*danych nie przedstawiono).Zmiany w ekspresji i interakcjach członków rodziny Bcl-2 analizowano w odpowiedzi na znane leki apoptotyczne, w tym kamptotecynę (inhibitor topoizomerazy), anizomycynę (inhibitor translacji białek) i AT101 (lek naśladujący BH3). Kamptotecyna i anizomycyna wywołały znaczny spadek poziomu Mcl-1, a także niewielki spadek poziomu BIM. Dodatkowo, interakcja Mcl-1/BIM została zakłócona zarówno przez kamptotecynę, jak i anizomycynę, prawdopodobnie z powodu obniżonego poziomu obu białek.
AT101, z drugiej strony, nie miał znaczącego wpływu ani na poziom Mcl-1, ani na interakcję Mcl-1/BIM. W przeciwieństwie do ich odmiennego wpływu na interakcję Mcl-1/BIM, wszystkie trzy leki działały podobnie w blokowaniu interakcji Bcl-xL/BAD bez wpływu na całkowity poziom któregokolwiek z białek. Rysunki 1 i 2 przedstawiają dane z badania zależnego od dawki leku w linii komórkowej MCF7 przy użyciu MILLIPLEX® Bcl-2 Family Apoptosis [Panel 1](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48682mag) i [Panel 2](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48683mag) odpowiednio.
__Rysunek 1.__Analiza zależności dawki leku została zakończona przy użyciu [MILLIPLEX® Bcl-2 Family Apoptosis Panel 1](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/48682mag). Komórki MCF7 traktowano stężeniami 0, 1, 2, 5, 10 i 20 μM kamptotecyny, anizomycyny i AT101 przez 16 godzin. 20 μg białka całkowitego każdego lizatu rozcieńczonego w buforze testowym MILLIPLEX® Assay Buffer 1 analizowano zgodnie z protokołem testu (inkubacja lizatu w temperaturze 4°C przez noc).
__Rysunek 2.__Analiza zależności dawki leku została zakończona przy użyciu [MILLIPLEX® Bcl-2 Family Apoptosis Panel 2](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/48683mag). Komórki MCF7 traktowano stężeniami 0, 1, 2, 5, 10 i 20 μM kamptotecyny, anizomycyny i AT101 przez 16 godzin. 20 μg białka całkowitego każdego lizatu rozcieńczonego w buforze MILLIPLEX® Assay Buffer 1 analizowano zgodnie z protokołem testu (inkubacja lizatu w temperaturze 4°C przez noc). Uwaga, dane nie zostały przedstawione dla interakcji białka NOXA/Mcl-1.
Ogólnie rzecz biorąc, wyniki te ilustrują dynamiczne reakcje rodziny Bcl-2 na leki indukujące apoptozę. Opisane tu nowe multipleksowe testy immunologiczne MILLIPLEX® stanowią potężne narzędzie do badania podstawowych mechanizmów regulujących rodzinę białek Bcl-2.
### [](https://www.sigmaaldrich.com)Specific Detection of Mutant Ras Oncoproteins in Cell and Tissue Lysates
Białka Ras (HRAS, KRAS i NRAS) są małymi GTPazami, które funkcjonują jako przełączniki molekularne, zmieniając się między nieaktywnymi stanami związanymi z GDP i aktywnymi stanami związanymi z GTP. Ras-GTP aktywuje dalsze szlaki, w tym szlak MAPK, wiążąc się z kinazą Raf i 3-kinazą fosfatydyloinozytolu (PI3K) w celu promowania proliferacji komórkowej, przeżycia, wzrostu i różnicowania. Onkogenne mutacje Ras występują w około 25% nowotworów u ludzi. Ponadto 90% nowotworów trzustki zawiera mutacje KRAS, przy czym 80% mutacji KRAS występuje w kodonie 12, przy czym Ras G12V i G12D są najbardziej rozpowszechnione.
Ścieżka Ras-Raf-MEK może być również aktywowana za Ras. BRAF jest dobrze znanym onkogenem, a mutacja BRAF V600E jest powszechna w czerniaku. Podczas gdy celowanie w tę onkoproteinę BRAF ma skuteczność terapeutyczną, leczenie nowotworów napędzanych przez onkoproteiny Ras pozostaje pilną niezaspokojoną potrzebą kliniczną.
[Panel koralików magnetycznych MILLIPLEX® Ras-Raf Oncoprotein Magnetic Bead Panel](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48684mag) został opracowany w celu jednoczesnego wykrywania całkowitego Ras, Ras G12V, Ras G12D, fosfo-MEK1 (S217/S221), fosfo-BRAF (S446) i fosfo-CRAF (S338) w jednym dołku. Ten multipleksowy test wykrywa izoformy H-Ras, N-Ras i K-Ras dla całkowitego Ras, RasG12D i RasG12V. Aby potwierdzić specyficzne rozpoznawanie zmutowanych onkoprotein Ras, zestaw ten może wykrywać znaną mutację KRAS G12V znalezioną odpowiednio w linii komórkowej COR-L23 i mutację NRAS G12D znalezioną w linii komórkowej THP-1 (__Rysunek 3__).
 Using the MILLIPLEX® Ras-Raf Oncoprotein Panel")
__Rysunek 3.__Komórki THP-1 i COR-L23 poddano działaniu 2 μM wemurafenibu lub 125 nM dabrafenibu przez 72 godziny, po czym komórki zebrano, a lizaty komórkowe przeanalizowano przy użyciu [MILLIPLEX® Ras-Raf Oncoprotein Panel](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/48684mag). Nie zaobserwowano żadnego wpływu wemurafenibu lub dabrafenibu na te linie komórkowe pozbawione mutacji BRAF.
Ponadto, odpowiedź na inhibitory BRAF, wemurafenib i dabrafenib, została porównana pomiędzy komórkami MDA-MB-435S, które zawierają mutację BRAF V600E, a niewrażliwymi liniami komórkowymi, przy użyciu multipleksowych testów immunologicznych (__Ryc. 4__).
")
__Rysunek 4.__Komórki MDA-MB-435S z mutacją BRAF V600E poddano działaniu 2 μM wemurafenibu lub 125 nM dabrafenibu przez 72 godziny. Komórki zbierano, a lizaty analizowano przy użyciu MILLIPLEX® [Multi-Pathway](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/48680mag), [Akt/mTOR (Phosphoprotein)](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/48611mag) i [Ras-Raf Oncoprotein](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/48684mag) Paneli.
Dalsze, komercyjnie pozyskiwane lizaty tkankowe analizowano przy użyciu guza i sąsiedniej tkanki od pacjenta z rakiem okrężnicy z mutacją KRAS G12D. Wreszcie, egzosomy zostały wzbogacone z surowicy raka trzustki i przetestowane przy użyciu [Panelu Onkoprotein Ras-Raf](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48684mag) (dane nie pokazane). Dane te pokazują użyteczność badania wpływu onkoprotein Ras za pomocą multipleksowych testów immunologicznych MILLIPLEX® w wielu typach próbek, w tym lizatach komórkowych, tkankowych i egzosomalnych.
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Wskazówki dotyczące korzystania z testów sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX®
Niżej opisano kilka porad i wskazówek dotyczących korzystania z naszych testów sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX® singleplex i multiplex.
### Używanie testów sygnalizacji komórkowej MAPmate™ (Singleplex)
- Pleksowe testy kontroli ładowania MAPmate™ do istniejących paneli sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX® w celu ulepszenia panelu zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokołach.
- Nasz [Cell Signaling Buffer & Detection Kit](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48602mag) można zakupić, jeśli wymagane są dodatkowe bufory.
- Płytka z płaskim dnem jest dołączona dla wygody.
### "Plexing" Cell Signaling MAPmate™ Assays
- Testy MAPmate™ można dodać do istniejących zestawów sygnalizacji komórkowej, aby służyły jako kontrole.
- Odnieś się do wytycznych zawartych w protokole zestawu.
- [GAPDH](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/46667mag) i [β-Tubulina MAPmate™](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/46713mag) mogą być używane do normalizacji z dowolnym testem MAPmate™.
### Przygotowanie lizatów komórkowych do testów sygnalizacji komórkowej w 96-dołkowych płytkach
- Dla adherentnych linii komórkowych: wysiej ~40 000 komórek/dołek i pozwól na wzrost przez 48 godzin.
- Dla zawiesinowych linii komórkowych: wysiej ~250 000 komórek na studzienkę i zbierz je w żądanym czasie.
- Dla lizy komórek: dodaj 30 µL buforu do lizy na studzienkę i dokładnie pipetuj w górę i w dół, nie tworząc zbyt wielu pęcherzyków. Poproś o bardziej szczegółowy protokół od pomocy technicznej.
- Nieuszkodzone komórki/części można usunąć przez filtrację lub odwirowanie.
- Bufor lizujący można znaleźć w [Cell Signaling Buffer & Detection Kit](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48602mag) lub jest [sprzedawany oddzielnie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/43040).
- Dodaj inhibitory proteazy (takie jak [Protease Inhibitor Cocktail I<](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/20201); [AEBSF](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/sial/a8456)) i/lub inhibitory fosfatazy do "domowych" buforów lizujących.
- Wykonaj wszystkie rozcieńczenia buforem do lizy (nie buforem testowym lub solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS)).
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Powiązane produkty
Oferujemy trzy formaty zestawów testów sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX®, aby spełnić różnorodne potrzeby badawcze.
### Premieksowe testy fosfoprotein i całkowitych białek sygnalizacji komórkowej
- Pomiar wielu fosfoprotein lub całkowitych białek w obrębie lub w obrębie różnych ścieżek w jednej próbce
- Uzyskanie względnie ilościowych danych dotyczących wzrostu krotności z multipleksowych zestawów testów sygnalizacji
## Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### Cell Signaling Phosphoprotein + Total 2-Plex Assays
- Bezpośrednie porównanie poziomów fosfoprotein i białek całkowitych w próbce poprzez odczyt w tej samej studzience
- Połącz z innymi testami fosforylacji/całkowitej ekspresji 2-Plex, aby badać fosforylację wielu białek jednocześnie. całkowity poziom białka w próbce poprzez odczyt w tej samej studzience
- Połącz z innymi testami fosforo/całkowitymi 2-Plex, aby badać fosforylację i całkowitą ekspresję wielu białek jednocześnie
- Uzyskaj względnie ilościowe dane dotyczące krotnego wzrostu z multipleksowanych zestawów testów sygnałowych
## Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### Zestawy kontroli ładowania i odczynników Singleplex MAPmate™
- Anality MAPmate™ anality są białkami podtrzymującymi, które można stosować z istniejącymi panelami MILLIPLEX® Cell Signaling Panels jako kontrole ładowania
\- __Wyjątek:__ zestawy zawierające detekcję panTyr (takie jak [MILLIPLEX® RTK Phosphoprotein Magnetic Bead Panel](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/hprtkmag01k) i [MILLIPLEX® T-Cell Receptor Signaling Magnetic Bead 7-Plex Kit](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/48690mag)) nie mogą być plexowane z tymi kontrolami ładowania
- Zestawy MAPmate™ są testami typu singleplex<
- Każdy test kontroli ładowania MAPmate™ zawiera przeciwciało wychwytujące (sprzężone z kulkami) i przeciwciało wykrywające (sprzężone z biotyną)
- Jeśli wymagane są dodatkowe bufory, można zakupić zestaw buforów do wykrywania i sygnalizacji komórkowej
\- zawiera on bufor do lizy MILLIPLEX® [,](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/43040) [bufor do testów](https://www.emdmillipore.com/US/en/product/MILLIPLEX-MAP-Assay-Buffer-2-Lysates-Reagents-for-Multiplexing,MM_NF-43-041), streptawidyna-fikoerytryna, [bufor do amplifikacji](https://www.emdmillipore.com/US/en/product/Cell-Signaling-Amplification-Buffer-for-Multiplexing,MM_NF-43-024A), niestymulowany lizat komórek HeLa oraz płytkę 96-dołkową z 2 uszczelniaczami
.
## Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
__Uwaga:__ Aby wyświetlić anality, miejsca fosforylacji i reaktywność gatunków dla każdego panelu, [pobierz naszą broszurę Analyte Quarterly](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/828/298/analyte-quarterly-ms.pdf). Wszystkie zestawy są prefiksowane, z wyjątkiem [MILLIPLEX® RTK Phosphoprotein Magnetic Bead Panel](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/hprtkmag01k), który można dostosować.
__Tylko do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.__
[Poproś o informacje na temat testów MILLIPLEX®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/campaigns/milliplex-request-info)
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Related Webinars
- [Induction of Receptor Tyrosine Kinase Signaling by Sera Isolated from Patients with Lung Adenocarcinoma](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars/induction-of-receptor-tyrosine-kinase-signaling)
- [Multiplex Assays of the Anti-Apoptotic BCL-2 Family](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars/multiplex-assays-of-the-anti-apoptotic)
__Powiązane artykuły__
- [Multiplexing Cancer & Metastasis Signaling Pathways | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-cancer-metastasis-signaling-pathways)
- [Multiplexing Inflammation Signaling Pathways | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-inflammation-signaling-pathways)
- [Quality in MILLIPLEX® Multiplex Kits](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/quality-in-milliplex-multiplex-kits)
- [Porównanie platform multipleksujących Luminex®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplexing-platforms-comparison)
- [Correlation of Angiogenesis Biomarkers with NSCLC | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/correlation-angiogenesis-biomarkers-with-nsclc)
- [Multipleksowanie biomarkerów zespołu metabolicznego](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-metabolic-syndrome-biomarkers)
- [Largest Non-Human Primate Cytokine Multiplex Panel | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/largest-non-human-primate-cytokine-multiplex-panel)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)