Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Testy wielokrotne MILLIPLEX® do urządzeń Luminex®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/milliplex-multiplex-assays-for-luminex-technology)Wielokrotne testy immunologiczne | Testy MILLIPLEX®
# Testy multipleksowe w immunologii: Szybsze profilowanie większej liczby biomarkerów immunologicznych
Immunologiczne testy multipleksowe umożliwiają badanie modulacji i ekspresji dziesiątek analitów jednocześnie z szybkością i czułością.
__Przegląd sekcji__
- [Immunology Multiplex Assays](https://www.sigmaaldrich.com#Immunology-Multiplex-Assays)
- [Zastosowania multipleksowania biomarkerów immunologicznych](https://www.sigmaaldrich.com#Applications-of-Multiplexing-Immune-Biomarkers)
- [Cytokiny, chemokiny i czynniki wzrostu](https://www.sigmaaldrich.com#Cytokines-Chemokines-and-Growth-Factors)
- [System dopełniacza](https://www.sigmaaldrich.com#The-Complement-System)
- [.MMP i TIMP](https://www.sigmaaldrich.com#mmp)
- [Analiza biomarkerów odpowiedzi immunologicznej i sepsy](https://www.sigmaaldrich.com#Immune-Response-and-Sepsis-Biomarker-Analysis)
- [Isotypowanie ludzkich i mysich immunoglobulin](https://www.sigmaaldrich.com#Isotyping-Human-and-Mouse-Immunoglobulins)
- [Fibrosis](https://www.sigmaaldrich.com#Fibrosis)
- [Popularne zestawy immunologiczne](https://www.sigmaaldrich.com#Popular-Immunology-Kits)
- [Related Posters](https://www.sigmaaldrich.com#Related-Posters)
Dowiedz się, w jaki sposób zestawy multipleksowe MILLIPLEX® cytokin są używane w Forsyth Institute Multiplex Core w Cambridge, MA w tym filmie.
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Immunology Multiplex Assays
Obliczanie cytokin i innych białek jest ważne dla zrozumienia stanów patologicznych, takich jak zapalenie, posocznica i choroby, takie jak choroby autoimmunologiczne, choroby układu krążenia, zespół metaboliczny, zaburzenia neurologiczne i nowotwory. Nasza szeroka i wiodąca w branży oferta multipleksowych paneli immunologicznych obejmuje zestawy do pomiaru cytokin, chemokin, czynników wzrostu, rozpuszczalnych receptorów cytokin, białek punktów kontrolnych, białek dopełniacza, autoprzeciwciał autoimmunologicznych, tkankowych inhibitorów metaloproteinaz (TIMP), metaloproteinaz macierzy (MMP), białek związanych z sepsą, biomarkerów skóry i immunoglobulin. Popularne anality zostały opisane w __Tabeli 1__.
Popularne anality*
__Cytokiny/__
__Chemokiny____Autoprzeciwciała____Czynniki dopełniające__
__TIMPs i__
__MMPs____Sepsis__
IL-6
TNFα
IL-1β
IFNɣ
IL-8
IL-10
IL-4
MCP-1
Granzym A
Granzym B
Perforyna
IL-18Anty-SSA/Ro52
Anty-SSA/Ro60
Anty-SSB/La
Anty-C1q
Anty-RNP/Smith
Anti-PCNA
Anti-IFNβ
Anti-IFNɣC3
C1q
C3b
C2
C5a
C5
C4b
C4
C5b-9
Czynnik HTIMP-1
TIMP-2
TIMP-3
TIMP-4
MMP-9
MMP-7
MMP-2
MMP-1MIF
sFasL
sFas/TNFRSF6
PAI-1 (całkowity)
sICAM
sVCAM
NGAL
ELA2
\*Tylko wybrane anality wymienione
Tabela 1.Wybierz popularne anality biomarkerów immunologicznych w multipleksowych testach immunologicznych MILLIPLEX®. Zobacz pełną listę analitów i zestawów multipleksowych MILLIPLEX® w najnowszym [Analyte Quarterly](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/828/298/analyte-quarterly-ms.pdf).
Oparte na technologii xMAP® firmy Luminex, nasze multipleksowe testy immunologiczne MILLIPLEX® umożliwiają precyzyjną, wieloparametryczną analizę chorób i procesów leżących u ich podstaw.
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Zastosowania multipleksowania biomarkerów immunologicznych
Istnieje wiele zastosowań multipleksowania biomarkerów immunologicznych. Obejmują one:
- [.Human](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/human-cytokine-multiplex-panel), [kobieta naczelna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/largest-non-human-primate-cytokine-multiplex-panel) oraz [mouse](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/campaigns/milliplex-multiplex-mouse-cytokine-expanded-panel) analiza cytokin, chemokin i czynników wzrostu
- badania wirusologiczne
- [badania autoprzeciwciał](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-analysis-of-autoantibodies)
- [człowiek](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/384-vs-96-well-multiplex-analysis-of-low-level-cytokines) oraz [mouse](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/evaluation-of-milliplex-mouse-high-sensitivity-t-cell-panel) ocena wysokiej czułości cytokin niskiego poziomu
- [Profilowanie odpowiedzi immunologicznych w ciąży](https://www.selectscience.net/editorial-articles/autism-linked-to-abnormal-immune-responses-of-pregnant-mothers/?artID=42693)
Poniżej opisano przykłady zastosowania multipleksowych testów immunologicznych w badaniach immunologicznych.
### [](https://www.sigmaaldrich.com)Cytokiny, chemokiny i czynniki wzrostu
Działając w fazie rozpoznawania, aktywacji lub efektorowej odpowiedzi immunologicznej, cytokiny modulują rozwój i czynności funkcjonalne limfocytów T, limfocytów B i komórek mieloidalnych. Wykorzystanie multipleksowych testów immunologicznych do ilościowego oznaczania cytokin, chemokin i czynników wzrostu pomaga w rozwoju badań, zapewniając zrozumienie różnych stanów patologicznych związanych z układem odpornościowym. Multipleksowanie pozwala badaczom na jednoczesne badanie analitów, oszczędzając czas, próbki i zasoby. Jest to szczególnie ważne w badaniach immunologicznych, gdzie liczne biomarkery immunologiczne odgrywają rolę w różnych szlakach.
Dowiedz się więcej o naszych najnowszych panelach MILLIPLEX® [Human](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/human-cytokine-multiplex-panel), [Non-Human Primate](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/largest-non-human-primate-cytokine-multiplex-panel) i [Mouse](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/campaigns/milliplex-multiplex-mouse-cytokine-expanded-panel) panele multipleksowe cytokin/hemokin/czynników wzrostu.
Interferony są powszechnie wyrażanymi cytokinami, które mają silne działanie przeciwwirusowe i antyproliferacyjne. Cytokiny te stanowią pierwszą linię obrony przed infekcjami wirusowymi i odgrywają ważną rolę w nadzorze immunologicznym nad komórkami złośliwymi. __Rysunek 1__ pokazuje równoległość wybranych interferonów, które [MILLIPLEX® Human Interferon Multiplex Panel](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/hifn130k) może pomóc analizować.
__Rysunek 1.__Równoległość/liniowość rozcieńczeń przy użyciu panelu ludzkich interferonów MILLIPLEX®. Analizy IFNα2, IFNλ2 i IFNλ3 przeprowadzono na próbkach bez domieszek, a analizę IFNγ przeprowadzono na próbkach z domieszkami. Próbki rozcieńczono w stosunku 1:2, jak wskazano w protokole, a następnie dalej rozcieńczono, jak wskazano na rysunku.
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### [](https://www.sigmaaldrich.com)System dopełniacza
System dopełniacza składa się z trzech szlaków.
- Ścieżka klasyczna jest stymulowana przez kompleksy antygen-przeciwciało
- Ścieżka alternatywna spontanicznie aktywuje się w kontakcie z powierzchniami komórek patogennych
- Ścieżka lektyny wiążącej mannozę (MBL) rozpoznaje cukry mannozowe zwykle obecne tylko na powierzchniach komórek patogennych.
Możliwość oceny poziomów wielu białek dopełniacza w próbkach w celu określenia profili dopełniacza umożliwia dokładniejszą charakterystykę zmian w sygnalizacji stanu zapalnego i wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Panele MILLIPLEX® Human Complement mogą być stosowane do oznaczania poziomów 16 kluczowych białek dopełniacza w próbkach surowicy i osocza. Kaskada dopełniacza została zilustrowana na __Rysunku 2__, na którym składniki dopełniacza zostały wyróżnione, aby wskazać, za pomocą którego zestawu MILLIPLEX® można je zmierzyć. __Rysunek 3__ przedstawia przykładowe dane z wykorzystaniem tych paneli dopełniacza.
__Rysunek 2.__Kaskada dopełniacza z wyróżnionymi składnikami dopełniacza znajdującymi się w panelach ludzkiego dopełniacza MILLIPLEX®. Składniki dopełniacza w kolorze niebieskim znajdują się w [produkcie nr HCMPEX1-19K](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/hcmpex119k), składniki w kolorze magenta znajdują się w [produkcie nr. HCMP2MAG-19K](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/hcmp2mag19k), a komponenty w kolorze zielonym znajdują się w [produkcie nr HC5B9-140K](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/hc5b9140k).
__Rysunek 3.__Znaczące różnice w poziomach dopełniacza przy porównywaniu próbek zdrowego osocza z próbkami osocza odzyskanego po COVID-19. Anality to A. C1q, B. C3, C. C5 i D. C9. \*p<0.05, \*\*p<0.005.
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### [](https://www.sigmaaldrich.com)MMP i TIMP
Matrycowe metaloproteinazy (MMP), rodzina proteaz cynkowych odpowiedzialnych za rozkład macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), odgrywają kluczową rolę w normalnych procesach fizjologicznych, takich jak rozwój embrionalny i morfogeneza tkanek, przebudowa tkanek i kości, gojenie się ran i angiogeneza. Procesy te opierają się na roli MMP w rozszczepianiu receptorów na powierzchni komórek, uwalnianiu ligandów apoptotycznych, proliferacji i różnicowaniu komórek oraz modulacji aktywności chemokin. MMP o podobnej strukturze są syntetyzowane i wydzielane jako nieaktywne proenzymy, które do aktywacji wymagają proteolitycznego rozszczepienia. W procesie tym mogą pośredniczyć proteazy serynowe lub inne MMP. Wzrost ekspresji MMP występuje w odpowiedzi na szeroki zakres bodźców, w tym cząsteczki adhezyjne, czynniki wzrostu, cytokiny i hormony. Regulacja aktywności MMP jest kontrolowana głównie przez tkankowe inhibitory metaloproteinaz (TIMP). Dlatego zaburzenie równowagi MMP/TIMP może skutkować zapaleniem stawów, chorobami układu krążenia oraz wzrostem guza i przerzutami.
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### [](https://www.sigmaaldrich.com)Immune Response and Sepsis Biomarker Analysis
Chociaż odpowiedź immunologiczna ma kluczowe znaczenie dla utrzymania homeostazy, nadmierna reakcja na infekcję, bakteryjną, wirusową, grzybiczą lub pasożytniczą, może skutkować niekontrolowaną odpowiedzią zapalną zwaną sepsą. Ta nadmierna reakcja na infekcję zakłóca homeostazę poprzez niepohamowaną odpowiedź zapalną, w tym regulację w górę biomarkerów sepsy, a także zwiększoną apoptozę narządów limfatycznych, co prowadzi do supresji odporności. Ciężka sepsa lub zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) może powodować wstrząs septyczny, zespół dysfunkcji wielonarządowej (MODS) i śmierć. Panele MILLIPLEX® Human Sepsis pomagają zrozumieć rolę biomarkerów zapalnych zaangażowanych w sepsę.
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### [](https://www.sigmaaldrich.com)Izotypowanie ludzkich i mysich immunoglobulin
Produkowane przez komórki plazmatyczne i limfocyty, immunoglobuliny (Igs) są kluczowo zaangażowane w odpowiedź immunologiczną, przyłączając się do antygenów i odgrywając rolę w ich niszczeniu. Igs można sklasyfikować według izotypów, klas, które różnią się funkcją i odpowiedzią na antygen ze względu na zmienność struktury. Pięć głównych izotypów to IgM, IgG, IgA, IgE i IgD - wszystkie występują u zdrowych osób. Niektóre choroby autoimmunologiczne, choroby przewodu pokarmowego i nowotwory złośliwe charakteryzują się specyficznymi niedoborami izotypów lub różnymi stężeniami jednego lub więcej izotypów. Stany chorobowe mogą wahać się od braku jednej klasy lub podklasy izotypu do całkowitego niedoboru klas Ig.
Badacze mogą jednocześnie oznaczać ilościowo klasy i podklasy Ig za pomocą zestawów do izotypowania MILLIPLEX®. Technologia multipleksowa xMAP® jest idealna do pomiaru poziomów tych izotypów, nie tylko zmniejszając liczbę testów, jak również ilość wymaganej próbki, ale także znacznie zmniejszając możliwe niedokładności wynikające z wykonywania wielu testów.
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### [](https://www.sigmaaldrich.com)Włóknienie
Włóknienie i choroby pokrewne są odpowiedzialne za rosnące obciążenie chorobowością i śmiertelnością na całym świecie. [MILLIPLEX® Fibrosis Panel 1](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/hfib1100k) umożliwia badaczom lepsze zrozumienie złożonych procesów związanych z chorobami zwłóknieniowymi, w tym między innymi idiopatycznym zwłóknieniem płuc, zwłóknieniem wątroby i zwłóknieniem płuc. __Rysunek 4__ pokazuje kilka przykładowych danych analitycznych z tego panelu.
__Rysunek 4.__Stężenia w surowicy/osoczu dla każdego analitu w Nr kat. Nr kat. [HFIB1-100K](https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/hfib1100k) od osób zdrowych (n=20), chorych na toczeń rumieniowaty układowy (SLE; n=7), twardzinę układową (n=10), zespół Sjögrena (n=4), reumatoidalnego zapalenia stawów (n=4), mukowiscydozy (n=5), zwłóknienia płuc (n=5) i niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH; n=6).
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Popularne zestawy immunologiczne
Zapoznaj się z naszymi popularnymi zestawami immunologicznymi MILLIPLEX®
.
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
__Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.__
[Poproś o informacje na temat testów MILLIPLEX®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/campaigns/milliplex-request-info)
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Powiązane plakaty
- [Multiplex Immunoassay Characterization of 48 Cytokines, Chemokines, and Growth Factors in Colorectal Cancer](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/192/012/aacr-poster-milliplex-cytob-ps12304en-ms.pdf)
- [Symultaniczny pomiar 67 biomarkerów immunologicznych, metabolicznych i hormonalnych u naczelnych przy użyciu technologii xMAP® firmy Luminex](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/127/801/nhp-panels-poster-aai-ps9686en-ms.pdf).®
- [*In vitro* Immunogenicity Assessment Using Fresh PBMCs Isolated From Healthy Donor Whole Blood Samples](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/246/945/biomedha-elrig-poster-ms.pdf)
__Powiązane artykuły__
- [Przegląd technologii testów multipleksowych Luminex® | Testy multipleksowe MILLIPLEX®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplex-assay-technology)
- [Superior Lot-to-Lot Consistency of Cytokine Measurement | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/superior-lot-to-lot-consistency-cytokine-measurement)
- [Tips & Tricks | Alternate Sample Types in MILLIPLEX® Cytokine Multiplex Panels](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-alternate-sample-types-in-cytokine-multiplex-panels)
- [Testy multipleksowe sygnalizacji komórkowej | Testy MILLIPLEX®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/cell-signaling-multiplex-assays)
- [Multipleksowanie biomarkerów zespołu metabolicznego](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-metabolic-syndrome-biomarkers)
- [Multiplexing Inflammation Signaling Pathways | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplexing-inflammation-signaling-pathways)
- [Power of High Sensitivity Immunology Assays| SMC® Technology](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/smc-technologies/power-of-high-sensitivity-assays-immunology-research)
- [Wybór platform do testów immunologicznych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/how-to-select-your-immunoassay-platform)
__Powiązane kategorie produktów__
- [Zestawy do testów immunologicznych o wysokiej czułości SMC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/single-molecule-counting-technology)
- [Testy wielokrotne MILLIPLEX® do urządzeń Luminex®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/milliplex-multiplex-assays-for-luminex-technology)
- [Zestawy do testów immunoenzymatycznych (ELISA)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/elisa-kits)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)