Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Testy wielokrotne MILLIPLEX® do urządzeń Luminex®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/milliplex-multiplex-assays-for-luminex-technology)Porównanie platform multipleksujących Luminex®: Wybierz najlepszą platformę multipleksowania dla swoich badań
# Porównanie platform multipleksujących Luminex®: Wybierz najlepszą platformę multipleksowania dla swoich badań
Technologia xMAP® firmy Luminex® łączy zaawansowaną płynność, optykę i cyfrowe przetwarzanie sygnału z zastrzeżoną technologią mikrosfer, aby zapewnić jednocześnie wysoką gęstość i wysoką przepustowość testów multipleksowych. Jako partner Luminex® jesteśmy preferowanym dystrybutorem i oferujemy całe portfolio urządzeń do multipleksowania Luminex®, w tym Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® oraz platformy xMAP® INTELLIFLEX®, obejmujące pełen zakres możliwości multipleksowania. Przeczytaj poniżej, aby dowiedzieć się więcej o technologii xMAP® i zobaczyć porównanie platform multipleksowania Luminex®.
__Przegląd sekcji__
- [technologia xMAP®](https://www.sigmaaldrich.com#xmap-technology)
- [Porównanie platform multipleksowych Luminex®](https://www.sigmaaldrich.com#comparing-luminex-multiplex-platforms)
- [xMAP® INTELLIFLEX® System](https://www.sigmaaldrich.com#xmap-intelliflex-system)
- [Luminex® 200™ System](https://www.sigmaaldrich.com#luminex-200-system)
- [System FLEXMAP 3D®](https://www.sigmaaldrich.com#flexmap-3d-system)
- [Powiązane produkty](https://www.sigmaaldrich.com#related-products)
* * *
__Rysunek 1.__Technologia multipleksowania Luminex® składa się z testów immunologicznych xMAP® opartych na kulkach, które mogą być analizowane za pomocą dwóch rodzajów urządzeń: analizatorów opartych na cytometrii przepływowej i analizatorów opartych na diodach LED. Detekcja oparta na diodach LED jest stosowana w kompaktowych urządzeniach multipleksujących, takich jak system MAGPIX® (wycofany).
## [](https://www.sigmaaldrich.com)xMAP® Technology
xMAP® umożliwia wykrywanie wielu analitów w tej samej próbce.Technologia
xMAP® wykorzystuje znakowane kulki do wykrywania wielu analitów z tej samej próbki. W połączeniu z [Testy MILLIPLEX®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/milliplex-multiplex-assays-for-luminex-technology), urządzenia Luminex® zapewniają szybkie, powtarzalne i wiarygodne wyniki, które mogą być analizowane na [Oprogramowanie Belysa®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/software-and-digital-platforms/belysa-immunoassay-curve-fitting-software).
### Zalety technologii xMAP® w porównaniu z innymi metodami immunologicznymi
Zalety technologii xMAP® w porównaniu z innymi tradycyjnymi metodami immunologicznymi obejmują:
- __Szybkość/Wysoka przepustowość:__ Jednoczesny pomiar stężenia dużej liczby różnych analitów w pojedynczej próbce, umożliwiający szybsze wykonanie pracy, uzyskanie wczesnych i kompleksowych danych tak krytycznych dla Twojej pracy.
- __Dokładność:__ Technologia xMAP® generuje analizę w czasie rzeczywistym i dokładną kwantyfikację interakcji przeciwciało-antygen i kwas nukleinowy.
- __Produkowalność:__ Wysokonakładowa produkcja mikrosfer xMAP® pozwala na standaryzację testów, której nie są w stanie zapewnić płaskie tablice w fazie stałej.
- __Niska objętość próbki:__ Przy minimalnym nakładzie czasu, można przesiać ponad 40 analitów w pojedynczej próbce przy użyciu zaledwie 25 μL.
- __Format oparty na kulkach magnetycznych:__ Szybko i skutecznie reaguje na pole magnetyczne, umożliwiając lepsze i szybsze techniki mycia, w tym opcje o wysokiej przepustowości.
### Jak działa technologia xMAP®
System Luminex® to połączenie czterech podstawowych technologii:
#### 1. Mikrosfery xMAP®
1. xMAP® to rodzina 80 fluorescencyjnie barwionych mikrosfer magnetycznych o wielkości 6.45 µm, które działają zarówno jako identyfikator, jak i stała powierzchnia do budowy testu.
2. Tradycyjne mikrosfery agarozowe to rodzina 500 fluorescencyjnie barwionych 5.6 µm mikrosfer polistyrenowych, które działają zarówno jako identyfikator, jak i stała powierzchnia do budowy testu.
#### 2. Testy immunologiczne oparte na kulkach
1. Testy multipleksowe MILLIPLEX® składają się ze specyficznych dla analitu przeciwciał wychwytujących sprzężonych z kulkami xMAP®, umożliwiając wielowymiarową analizę złożonych stanów biologicznych, w tym chorób metabolicznych, immunologii, chorób neurodegeneracyjnych, toksyczności, raka i innych, przy użyciu minimalnych objętości próbek. Testy MILLIPLEX® są weryfikowane analitycznie pod kątem czułości, swoistości, odtwarzalności i szerokiego zakresu dynamicznego.
Dowiedz się więcej w naszym [Czym są testy multipleksowe MILLIPLEX®?](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplex-assay-technology)[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplex-assay-technology)
[__3. Platformy detekcyjne Luminex®__
xMAP® INTELLIFLEX®, Luminex® 200™ i systemy FLEXMAP 3D®: Instrumenty oparte na cytometrii przepływowej, które integrują kluczowe elementy detekcji xMAP®, takie jak lasery, optyka, zaawansowane układy płynów i szybkie cyfrowe procesory sygnałowe. __4. Oprogramowanie__](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplex-assay-technology)
1. [xPONENT® pakiet oprogramowania do akwizycji danych.](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplex-assay-technology)
2. [](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplex-assay-technology)[Pakiet oprogramowania Belysa®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/protein-biology/immunohistochemistry/monitoring-method-reproducibility-with-belysa-software) do zaawansowanej analizy danych.
* * *
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Porównanie platform multipleksowania Luminex®. Platformy multipleksowe
Dowiedz się, który system jest odpowiedni dla Twoich badań, porównując platformy multipleksowe Luminex® w __Tabeli 1__.
InstrumentLuminex® 200™FLEXMAP 3D®xMAP® INTELLIFLEX®xMAP® INTELLIFLEX® DRSE
Prod. Nr.[40-012](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/40012)[40-014](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/40014)[INTELLIFLEX-RU0](https://www.emdmillipore.com/US/en/product/xMAP-INTELLIFLEX-RU0,MM_NF-INTELLIFLEX-RU0)[INTELLIFLEX-DRSE](https://www.emdmillipore.com/US/en/product/xMAP-INTELLIFLEX-DRSE,MM_NF-INTELLIFLEX-DRSE)
OprogramowaniexPONENT® SoftwarexPONENT® OprogramowaniexMAP® INTELLIFLEX® Oprogramowanie pokładowexMAP® INTELLIFLEX® Oprogramowanie pokładowe
OptyczneLasery/APD/PMTLasery/APD/PMTLasery/APD/PMTLasery/APD/PMT
SprzętW oparciu o cytometrię przepływowąW oparciu o cytometrię przepływowąW oparciu o cytometrię przepływowąoparta na cytometrii przepływowej
Kompatybilność kulekMagnetyczne i niemagnetyczneMagnetyczne i niemagnetyczneMagnetyczne i niemagnetyczneMagnetyczne i niemagnetyczne
Pojemność multipleksu100 (80 dla mikrosfer MagPlex®)500500500
Czas odczytuPłytka 96-dołkowa ~40 minPłytka 96-dołkowa ~20 min
Płytka 384-dołkowa ~75 minPłytka 96-dołkowa ~20 min
Płytka 384-dołkowa ~75 minpłytka 96-dołkowa ~20 min
płytka 384-dołkowa ~75 min
ZastosowaniaBiałko/kwas nukleinowyBiałko/kwas nukleinowyBiałko/kwas nukleinowyBiałko/Kwas nukleinowy
Zakres dynamiczny≥3.5 logów≥4,5 logów≥5,5 logów≥5,5 logów (RP1)
≥4.5 log (RP2)
Płytki mikrotitracyjne96-dołkowe96-dołkowe i 384-dołkowe96-dołkowe i 384-dołkowe96-dołkowe i 384-dołkowe
Ślad (przestrzeń liniowa, w tym komputer)115 cm x 60 cm x 50 cm110 cm x 62 cm x 63 cm58.4 cm szer. x 61 cm gł. x 76,2 cm wys.58,4 cm szer. x 61 cm gł. x 76,2 cm wys.
Waga (analizator)49 kg (113 funtów)77.1 kg (170 funtów)54,4 kg (120 funtów)54.4 kg (120 funtów)
Sprzęt kompatybilny z automatykąTak (tylko wysuwanie z przodu)Tak (tylko wysuwanie z przodu)Tak (tylko wyrzut przedni)Tak (wyrzut przedni i boczny)
Oprogramowanie do analizy danychxPONENT® basic + Belysa®xPONENT® basic + Belysa® oprogramowanieBelysa® oprogramowanieBelysa® oprogramowanie
CFR 21 część 11TakTakTakTak
AutomatyzacjaTakTakTakTak
BezpieczeństwoTakTakTakTak
LISTakTakTakTak
DRSE = dual reporter side eject; RP = reporter
Tabela 1.Porównanie urządzeń Luminex®.
Pomimo wycofania z produkcji przyrządu MAGPIX®, nadal sprzedajemy produkty pomocnicze dla tego systemu, takie jak [Drive Fluid PLUS](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/4050030), [zestaw kalibracyjny](http://www.emdmillipore.com/US/en/product/%2CMM_NF-MPX-CAL-K25) oraz [zestaw wydajnościowy](http://www.emdmillipore.com/US/en/product/%2CMM_NF-MPX-PVER-K25).
### Tylko do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
* * *
## [](https://www.sigmaaldrich.com)xMAP® INTELLIFLEX® System
System [.System xMAP® INTELLIFLEX®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-detection-with-the-xmap-intelliflex-system) jest najnowszym dodatkiem do oprzyrządowania Luminex®. Ten kompaktowy system jest opartą na przepływie, multipleksową platformą, która upraszcza przepływ pracy. Łącząc ustaloną wydajność technologii xMAP® z zaawansowanymi funkcjami, nowa platforma podnosi wydajność testów. Istnieją dwie opcje tego systemu, model xMAP® INTELLIFLEX® oraz model xMAP® INTELLIFLEX® DRSE, który ma drugi reporter, co pozwala uzyskać więcej danych z każdej próbki.
__Rysunek 2.__System xMAP® INTELLIFLEX®
### Cechy systemu INTELLIFLEX®
Cechy systemu INTELLIFLEX® obejmują:
- Bogate portfolio testów
- Szeroki zakres dynamiczny
- Mniejszy rozmiar
- Przyjazne dla użytkownika, elastyczne oprogramowanie
- Funkcjonalność podwójnego reportera
- Łatwa analiza
* * *
## [](https://www.sigmaaldrich.com)System Luminex® 200™
System Luminex® 200™ zapewnia kompletne rozwiązanie średniego i wysokiego zakresu do szybkiej i dokładnej kwantyfikacji biomarkerów. Platforma Luminex® XY (platforma Luminex® XYP™) uzupełnia system Luminex® 200™ poprzez automatyzację sekwencyjnego pozycjonowania każdej studzienki płytki mikrotitracyjnej. Umożliwia to wykonanie łącznie do 9 600 nienadzorowanych testów na płytkę w czasie krótszym niż jedna godzina.
__Rysunek 3.__System Luminex® 200™
### Zalety systemu Luminex® 200™
Zalety systemu Luminex® 200™ obejmują:
- __Elastyczny__ - Wykonywanie zarówno testów immunologicznych z kulkami magnetycznymi, jak i niemagnetycznymi
- __Multipleks__ - Do 100 analitów na studzienkę 96-dołkowej płytki mikromiareczkowej w zaledwie 25 µl próbki
- __Multipleks__ - Do 100 analitów na studzienkę 96-dołkowej płytki mikromiareczkowej w zaledwie 25 µl próbkiL próbki
- __Łatwy w użyciu__ - przyjazne dla użytkownika funkcje programowania
- __Skalowalny__ - czytnik kodów kreskowych w zestawie
* * *
## [](https://www.sigmaaldrich.com)System FLEXMAP 3D®
System FLEXMAP 3D® łączy w sobie zestawy mikrosfer fluorescencyjnych o różnym zabarwieniu z innowacyjną konstrukcją urządzenia umożliwiającą precyzyjne, elastyczne i szybkie multipleksowanie do 500 unikalnych testów w jednej próbce. łączy w sobie różnie barwione zestawy mikrosfer fluorescencyjnych z innowacyjną konstrukcją urządzenia, aby umożliwić precyzyjne, elastyczne i szybkie multipleksowanie do 500 unikalnych testów w jednej próbce. Dzięki automatycznej regulacji wysokości sondy, uproszczonym rutynowym czynnościom konserwacyjnym i intuicyjnemu interfejsowi oprogramowania, system FLEXMAP 3D® umożliwia wysokowydajną multipleksową kwantyfikację biomarkerów białek i kwasów nukleinowych.
__Rysunek 4.__System FLEXMAP 3D®
### Zalety systemu FLEXMAP 3D®
Zalety systemu FLEXMAP 3D®:
- __Kompatybilność z automatyzacją/LIS__ - xPONENT® Oprogramowanie steruje systemem FLEXMAP 3D® i oferuje zautomatyzowane procedury konserwacji, a także opcje łączenia z laboratoryjnymi systemami informatycznymi (LIS) i innymi platformami automatyzacji.
- __Niezwykle szybki__ - przeprowadza 48 000 analiz w czasie krótszym niż jedna godzina. Podwójne ścieżki płynu do próbek i zwiększona prędkość wtrysku strzykawki ułatwiają szybsze wstrzykiwanie próbek.
- __Możliwość obsługi 96 i 384 dołków__ - Większa elastyczność objętości próbek i zwiększona przepustowość.
- __Wielofunkcyjność__ - Idealny do wykonywania zarówno aplikacji białkowych, jak i kwasów nukleinowych na tym samym urządzeniu.
- __Najwyższa multipleksacja__ - Każda mikrosfera jest impregnowana różnymi ilościami trzech barwników. Monitorowanie względnej intensywności trzech sygnałów umożliwia systemowi rozróżnienie do 500 różnych zestawów mikrosfer.
\*System FLEXMAP 3D® jest produktem laserowym klasy 1(l).
* * *
### Powiązane produkty
Opis produktuNr prod. Nr.
xMAP® INTELLIFLEX® RUO Instrument[INTELLIFLEX-RU0](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/intelliflexru0)
xMAP® INTELLIFLEX® DRSE RUO Instrument[INTELLIFLEX-DRSE](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/intelliflexdrse)
Luminex® 200™ Instrument[40-012](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/40012)
FLEXMAP 3D® Instrument[40-014](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/40014)
Sheath Fluid PLUS, 20L, RUO[40-50021](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/4050021)
MAGPIX® Drive Fluid PLUS 4PK, RUO[40-50030](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/4050030)
Sheath Concentrate PLUS, RUO[40-50023](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/4050023)
Zestaw do kalibracji instrumentów Luminex® 200™[LX2RCAL-K25](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/lx2rcal)
Zestaw do weryfikacji działania przyrządu Luminex® 200™[LX2RPVER-K25](https://www.emdmillipore.com/product/Luminex-200-Performance-Verification-Kit-25-uses,MM_NF-LX2RPVER-K25)
MAGPIX® Zestaw do kalibracji instrumentów[MPXCAL-K25](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/mpxcal)
MAGPIX® Instrument Performance Verification Kit[MPXPVER-K25](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/mpxpver)
FLEXMAP 3D® Zestaw do kalibracji instrumentów[F3DCAL-K25](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/f3dcal)
FLEXMAP 3D® Instrument Performance Verification Kit[F3DPVER-K25](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/f3dpver)
xMAP® INTELLIFLEX® Zestaw do kalibracji przyrządów RUO[IFX-CAL-K20](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/ifxcalk20)
xMAP® INTELLIFLEX® RUO Instrument Performance Verification Kit[IFX-PVER-K20](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/ifxpverk20)
Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software[40-122](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/mm/40122)
[Poproś o informacje na temat instrumentów Luminex®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/campaigns/milliplex-request-info)
### Tylko do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
__Powiązane artykuły__
- [Wybór platform do testów immunologicznych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/how-to-select-your-immunoassay-platform)
- [Przegląd technologii testów multipleksowych Luminex® | Testy multipleksowe MILLIPLEX®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/luminex-multiplex-assay-technology)
- [Multiplex Detection with the xMAP® INTELLIFLEX® System](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/multiplex-detection-with-the-xmap-intelliflex-system)
- [Comparing xMAP® Sheath Fluid PLUS to Sheath Fluid | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/comparing-xmap-sheath-fluid-plus-to-sheath-fluid)
- [Wskazówki i porady dotyczące multipleksowania](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-guide-multiplexing-milliplex-assays)
- [MILLIPLEX® Multiplex Assays FAQs](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/milliplex-multiplex-assays-faqs)
- [Wskazówki i porady | Ustawienia sprzętu i analiza danych | Testy MILLIPLEX®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/product-supporting/milliplex/equipment-settings-data-analysis-milliplex-multiplex-assays)
- [Tips & Tricks | Immunoassay Protocols & Troubleshooting | MILLIPLEX® Assays](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/product-supporting/milliplex/tips-tricks-immunoassay-protocol-troubleshooting-advice)
- [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
__Powiązane kategorie produktów__
- [Testy wielokrotne MILLIPLEX® do urządzeń Luminex®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/protein-biology/immunoassay-platform-solutions/milliplex-multiplex-assays-for-luminex-technology)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)