Protokół uniwersalnego odczynnika do transfekcji
Numer produktu: T0956
Wprowadzenie
Nasz Universal Transfection Reagent to unikalna formuła zastrzeżonej mieszanki polimerów. Uniwersalny odczynnik do transfekcji jest stosowany do przejściowej i stabilnej transfekcji kwasów nukleinowych do różnych eukariotycznych linii komórkowych i trudnych do transfekcji komórek pierwotnych. Ten szybki i łatwy protokół jest kompatybilny z surowicą, pożywką bez surowicy i antybiotykami.
Dostarczone odczynniki
Universal Transfection Reagent jest dostarczany jako 1 ml płynu w pojedynczej fiolce. Objętość ta pozwala na przeprowadzenie:
- 40 transfekcji na szalkach o średnicy 10 cm, lub
- 65 transfekcji na szalkach o średnicy 6 cm, lub
- 110 transfekcji na szalkach o średnicy 3,5 cm.
Przechowywanie
Universal Transfection Reagent może być przechowywany w temperaturze 2-8 °C przez okres do trzech miesięcy. W przypadku przechowywania długoterminowego należy przechowywać w temperaturze -20 °C. Przed użyciem wszystkie składniki zestawu należy rozmrozić i wyrównać do temperatury pokojowej.
Procedura
Podana poniżej procedura jest przeznaczona do transfekcji popularnych linii komórkowych plazmidem DNA o stężeniu 1 µg/µl (rozcieńczonym w sterylnej wodzie do biologii molekularnej). Hoduj i transfekuj komórki w standardowej pożywce zawierającej surowicę lub bez surowicy, odpowiedniej dla danego typu komórek. Stosuj dobrą technikę aseptyczną i używaj wyłącznie sterylnych materiałów.
Plazmidy DNA powinny być wysokiej jakości, wytrącone etanolem, ponownie zawieszone w wodzie do biologii molekularnej do końcowego stężenia 1 µg/µl. Optymalna ilość uniwersalnego odczynnika do transfekcji zależy od typu komórek i wynosi zazwyczaj 1 - 3 µL na ug plazmidowego DNA.
Obecność surowicy (5%) i antybiotyków nie hamuje transfekcji, a w niektórych przypadkach zwiększa jej wydajność. Transfekcja komórek w obecności surowicy minimalizuje toksyczność.
Ten protokół może być zoptymalizowany do użytku z szeroką gamą typów komórek. Gęstość wysiewu, ilość użytego DNA i czas inkubacji można łatwo zmieniać, aby osiągnąć wyższą ekspresję i niższą toksyczność w razie potrzeby.
Hodowla adherentna
Dzień 1: Płytkowanie komórek
Płytkuj komórki 18-24 godziny przed transfekcją. Należy zastosować odpowiednią gęstość wysiewu, aby płytka do hodowli komórkowej była w 90-95% konfluentna w czasie transfekcji. Do hodowli komórek można użyć pożywki zawierającej surowicę lub pożywki bez surowicy odpowiedniej dla typu komórek.
Dzień 2: Transfekcja
- Aby przygotować komórki do transfekcji, zmień pożywkę w każdej studzience hodowlanej. Objętości podane poniżej pozwolą na transfekcję jednej studzienki w płytce 6-dołkowej; patrz Tabela 1 dla objętości przy użyciu innych naczyń hodowlanych.
- Tuba A: aby przygotować DNA, dodaj 1 µg plazmidowego DNA do 50 µL DMEM (o wysokiej zawartości glukozy, bez surowicy). Delikatnie worteksować.
- Probówka B: aby przygotować odczynnik do transfekcji, w oddzielnej probówce dodać 3 µL uniwersalnego odczynnika do transfekcji do 50 µL DMEM (o wysokiej zawartości glukozy, bez surowicy). Delikatnie worteksować.
- Natychmiast dodać probówkę B do probówki A (Uwaga: nie odwracać kolejności dodawania). Natychmiast wymieszać i delikatnie odwirować. Pozostaw kompleksy na 15-20 minut w temperaturze pokojowej (Uwaga: nie pozwól, aby reakcja kompleksowania trwała dłużej niż 20 minut).
- Dodaj 100 µl kompleksów, kroplami, do studzienki hodowlanej (zawierającej komórki i pożywkę). Wymieszać przez delikatne wirowanie.
| Tuba A | Tuba B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naczynie hodowlane | Objętość podłoża na studzienkę (ml) | Całkowita ilość DNA na płytkę (µL) | DMEM do rozcieńczania DNA (µL) | Całkowita ilość uniwersalnego odczynnika do transfekcji na płytkę (µL) | DMEM do rozcieńczania uniwersalnego odczynnika do transfekcji (µL) | |
| Płytka 96-dołkowa | 0.2 | 0,2 | 10 | 0,6 | 10 | |
| 48-dołkowa płytka | 0.5 | 0,5 | 20 | 1,5 | 20 | |
| 24-dołkowa płytka | 0.8 | 1 | 50 | 3 | 50 | |
| Płytka 12-dołkowa | 1 | 1.5 | 100 | 4.5 | 100 | |
| Płytka 6-dołkowa | 2 | 2 | 150 | 6 | 150 | |
| 3.5 cm naczynie | 2 | 3 | 100 | 9 | 100 | |
| 6 cm naczynie | 3 | 5 | 250 | 15 | 250 | |
| Naczynie 10 cm | 6 | 8 | 500 | 24 | 500 | |
| kolba T-75 | 10 | 18-36 | 750 | 54-108 | 750 | |
Dzień 2: Opcjonalna zmiana pożywki (komórki wrażliwe)
Całkowita zmiana pożywki może być przeprowadzona 5 - 24 godziny po transfekcji w przypadku bardzo wrażliwych komórek. W przypadku większości komórek zalecamy zmianę pożywki dopiero po 48 godzinach od transfekcji, dopóki optymalizacja protokołu nie będzie wymagała dodatkowej zmiany pożywki.
Dzień 4: Zmiana pożywki i sprawdzenie skuteczności transfekcji
- Całkowitą zmianę pożywki należy przeprowadzić po 48 godzinach od transfekcji.
- Pomiędzy 24-48 godzinami po transfekcji można określić wydajność, zebrać komórki do innych zastosowań lub rozpocząć stabilną selekcję, jeśli ma to zastosowanie.
Hodowla stacjonarna (komórki w zawiesinie)
Dzień 1: Posiew komórek
Posiew komórek na 18-24 godziny przed transfekcją. Gęstość wysiewu powinna wynosić 0,5 - 1,0 x 106/mL, aby płytka do hodowli komórkowej była gotowa w momencie transfekcji. Do hodowli komórek można użyć pożywki zawierającej surowicę lub pożywki bez surowicy odpowiedniej dla typu komórek.
Dzień 2: Transfekcja
- Aby przygotować komórki do transfekcji, usuń pożywkę z każdej studzienki hodowlanej i zastąp ją 0.Objętości podane poniżej pozwolą na transfekcję jednej studzienki w płytce 6-dołkowej; patrz Tabela 1 dla objętości przy użyciu innych naczyń hodowlanych.
- Tuba A: aby przygotować DNA, dodaj 2 µg plazmidowego DNA do 100 µL DMEM (o wysokiej zawartości glukozy, bez surowicy). Delikatnie worteksować.
- Probówka B: aby przygotować odczynnik do transfekcji, w oddzielnej probówce dodać 6 µL uniwersalnego odczynnika do transfekcji do 100 µL DMEM (o wysokiej zawartości glukozy, bez surowicy). Delikatnie worteksować.
- Natychmiast dodać probówkę B do probówki A. (Uwaga: nie odwracać kolejności dodawania). Natychmiast wymieszać i delikatnie odwirować. Pozostawić kompleksy do utworzenia się w temperaturze pokojowej przez 15-20 minut (Uwaga: nie dopuścić do kontynuowania reakcji kompleksowania dłużej niż 20 minut).
- Dodać 200 µl kompleksów, kroplami, do studzienki hodowlanej (zawierającej komórki i pożywkę). Wymieszać delikatnie wirując.
Dzień 4: Zmiana pożywki i sprawdzenie skuteczności transfekcji
- Całkowita zmiana pożywki powinna zostać przeprowadzona po 48 godzinach od transfekcji.
- Pomiędzy 24-48 godzinami po transfekcji można określić wydajność, zebrać komórki do innych zastosowań lub rozpocząć stabilną selekcję, jeśli ma to zastosowanie.
Materiały
Response not successful: Received status code 500