Merck
Strona głównaPrzepisy branżowe według grup żywnościProcedura wykrywania Salmonelli (EN ISO 6579-1)
Procedura wykrywania Salmonelli (EN ISO 6579-1)
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nową normę EN ISO 6579-1 w 2017 roku, która określa horyzontalną metodę wykrywania Salmonella spp. w łańcuchu produkcji żywności.
Podobnie jak poprzednia norma ISO 6579:2002+Amd 1:2007, najnowsza norma ISO 6579-1:2017 obejmuje testowanie produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, karmienia zwierząt i próbek środowiskowych w produkcji i obsłudze żywności.
Dodatkowo norma EN ISO 6579-1:2017 obejmuje obecnie badania mleka i produktów mlecznych, a także próbek z pierwotnego etapu produkcji, takich jak odchody zwierząt, kurz i skarpety do butów.
Procedura wykrywania Salmonelli zgodnie z normą EN ISO 6579-1
DzieńKrok procedury
Dzień 1WzbogaceniePróbka + zbuforowana woda peptonowa (BPW) Dziesięciokrotne rozcieńczenie
18 h (± 2) - 34 °C - 38 °C
Dzień 2Selektywne wzbogacanie
0.1 mL BPW do 10 mL bulionu RVS
lub agaru MSRV
24 h (± 3) - 41.5 °C (± 1)
1 mL BPW do
10 mL MKTTn
24 h (± 3) - 37 °C (± 1)
Dzień 3Plating-outXLD agar 24 h (± 3) - 37 °C (± 1) + Second isolation agar
Interpretacja wzrostu
Dzień 4, 5, 6Potwierdzenie
Wyrażenie wyniku
Testuj co najmniej 1 typową lub podejrzaną kolonię.
Jeśli wynik jest negatywny, przetestuj dodatkowe 4 oznaczone kolonie.
Agar nieselektywny (np. Nutrient Agar)
24 h (± 3) - 34 °C - 38 °C
Testy biochemiczne/serologiczne Wyrażanie wyników
EN ISO 6579-1 at a Glance
  • Część pierwsza (wykrywanie) trzyczęściowej normy EN ISO 6579 zastępuje EN ISO 6579:2004+Amd 1:2007
  • EN ISO 6785:2007 (produkty mleczarskie) szczegóły metody teraz włączone
  • Próbki z pierwotnego etapu produkcji dodane do zakresu
  • Zakres temperatur inkubacji dla nieselektywnych mediów rozszerzony do 34 - 38 °C
  • Wybór agaru RVS lub MSRV do selektywnego wzbogacania próbek żywności, paszy dla zwierząt i próbek środowiskowych
  • Wskazówki dotyczące wyboru drugiego podłoża do izolacji oprócz agaru XLD
  • Do potwierdzenia potrzebna jest tylko jedna podejrzana kolonia (jeśli wynik jest ujemny, należy przetestować 4 kolejne)
  • Opcjonalnie: potwierdzenie biochemiczne na dobrze wyizolowanej kolonii bezpośrednio z płytki selektywnej
  • Testy beta-galaktozydazy i indolu są teraz opcjonalne, reakcja Vogesa-Proskauera pominięta
  • Wykrywanie Salmonella Typhi i S. Paratyphi 
  • Testowanie wydajności pożywek hodowlanych 
Jako wiodący na świecie dostawca szerokiej gamy odwodnionych granulowanych i gotowych do użycia pożywek hodowlanych do żywności, napojów i mikrobiologii wody, uważnie śledzimy i wspieramy rozwój odpowiednich standardów mających na celu zwiększenie zaufania konsumentów i bezpieczeństwa.
Nasze  GranuCult® granulat, Readybag® wstępnie zważone granulowane media w gotowych do użycia workach, ReadyPlate™ & ReadyTube® gotowe do użycia nośniki są zgodne z EN ISO 11133:2014. Wszystkie informacje dotyczące zgodności z dodatkowymi normami referencyjnymi są wyświetlane na etykiecie produktu oraz w informacjach technicznych produktu dostępnych na naszej stronie internetowej.
Zgodność z normą EN ISO 6579-1
Wdrożyliśmy wszystkie wymagania opisane w normie EN ISO 6579-1. Dostępne są następujące podłoża hodowlane i akcesoria opisane w normie ISO 6579-1:  
ProduktRozmiar opakowaniaNr katalogowyDostępne inne rozmiary opakowań
GranuCult® Buffered Peptone Water wg. Dostępne inne wielkości opakowań
GranuCult® Buforowana woda peptonowa wg. ISO 6579, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM i EP500 g1.07228.05005 kg, 25 kg
Readybag® Buffered Peptone Water acc. ISO 6579, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM and EP, 5.7 g, napromieniowana60 worków1.0090860 torebek x 29 g,
   35 torebek x 86 g
ReadyTube® 225 BPW ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 11290, FDA-BAM i EP<6 x 225 ml1.46404.00066 x 1000 mL,
  &20 x 9 mL
GranuCult® RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soya) Broth (Base) acc. ISO 6579500 g1.07700.0500 
Sól sodowa nowobiocyny1 gN6160-1-G5 g, 25 g
ReadyTube® 10 RVS Broth ISO 657920 x 10 mL1.46694.0020 
GranuCult® MKTTn (MULLER KAUFFMANN Tetrathionate Novobiocin) Broth (Base) acc. ISO 6579500 g1.05878.0500 
Jodek potasu250 g1.05043.0250 
Jod resublimowany100 g1.04761.0100 
MSRV (Modified Semi-solid RAPPAPORT-VASSILIADIS) Medium (Base) acc. ISO 6579500 g1.09878.0500 
MSRV Selective Supplement10 x 1 fiolka1.09874.0010 
ReadyTube® 12 MSRV Medium ISO 6579100 x 12 mL1.46622.0100 
GranuCult® XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar acc. ISO 6579500 g1.05287.0500 
ReadyPlate™ XLD Agar ISO 657920 x 90 mm1.46751.0020 
RAMBACH® Agar4 x 250 mL1.07500.00014 x 1000 mL, 1 x 50 L
RAMBACH® Agar gotowy do użycia20 x 90 mm1.46719.0020100 x 90 mm
GranuCult® Agar odżywczy wg. ISO 6579, ISO 10273 i ISO 21528500 g1.05450.0500 
Bismuth Sulfite Agar acc. WILSON-BLAIR500 g1.05418.0500 
Triple Sugar Iron Agar500 g1.03915.0500 
Urea Agar (Base) acc. CHRISTIANSEN500 g1.08492.0500 
Urea GR for Analysis ACS, Reagent Ph Eur500 g1.08487.0500 
MR-VP (Methyl Red-VOGES-PROSKAUER) Broth500 g1.05712.0500 
KOVAC'S Indole Reagent100 mL1.09293.0100 
Materials
.
Odczynniki
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
Podłoże hodowlane i bulion
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500