Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Klonowanie i ekspresja](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/genomics/cloning-and-expression)Wektory pGEX
# Wektory pGEX
Białka znakowane GST są konstruowane poprzez wstawienie genu lub fragmentu genu do MCS jednego z 13 wektorów pGEX. Ekspresja odbywa się pod kontrolą promotora tac, który jest indukowany przez analog laktozy - izopropyl β-D-tiogalaktozyd (IPTG). Wszystkie wektory pGEX są również wyposażone w wewnętrzny gen lacIq. Produkt genu lacIq jest białkiem represorowym, które wiąże się z regionem operatorowym promotora tac, zapobiegając ekspresji do czasu indukcji przez IPTG, utrzymując w ten sposób ścisłą kontrolę nad ekspresją wstawki.
Dziewięć wektorów ma rozszerzony MCS, który zawiera sześć miejsc restrykcyjnych. Rozszerzony MCS ułatwia jednokierunkowe klonowanie wstawek cDNA uzyskanych z bibliotek skonstruowanych przy użyciu wielu dostępnych wektorów lambda. pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 i pGEX-6P-3 kodują sekwencję rozpoznawania dla specyficznego dla miejsca rozszczepienia przez PreScission Protease między domeną GST a MCS. pGEX-4T-1, pGEX-4T-2 i pGEX-4T-3 pochodzą od pGEX-2T i zawierają miejsce rozpoznawania trombiny. pGEX-5X-1, pGEX-5X-2 i pGEX-5X-3 są pochodnymi pGEX-3X i posiadają miejsce rozpoznawania czynnika Xa (__Tabela 1.1__).
| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vector | Cleaved by |
| pGEX-6P-1, pGEX-6P-2, pGEX-6P-3 | PreScission Protease |
| pGEX-4T-1, pGEX-4T-2, pGEX-4T-3, pGEX-1λT, pGEX-2T | Thrombin |
| pGEX-5X-1, pGEX-5X-2, pGEX-5X-3, pGEX-3X | Faktor Xa |
| pGEX-2TK | trombina |
| Umożliwia wykrywanie wyrażonych białek poprzez bezpośrednie znakowanie *in vitro* | |
Tabela 1.1. Miejsca rozszczepienia proteaz wektorów pGEX
pGEX-2TK ma inny MCS niż pozostałe wektory. pGEX-2TK został zaprojektowany w celu umożliwienia wykrywania ekspresjonowanych białek poprzez bezpośrednie znakowanie znakowanych produktów in vitro. Wektor ten zawiera sekwencję rozpoznającą podjednostkę katalityczną kinazy białkowej zależnej od cAMP uzyskanej z mięśnia sercowego. Miejsce kinazy białkowej znajduje się pomiędzy miejscem rozpoznawania trombiny a MCS. Eksprymowane białka mogą być bezpośrednio znakowane przy użyciu kinazy białkowej i \[γ-32P]ATP i łatwo wykrywane przy użyciu standardowych technik radiometrycznych lub autoradiograficznych. pGEX-2TK jest pochodną pGEX-2T, a jego znakowane białko może być rozszczepiane trombiną.
Łącznie wektory pGEX zapewniają wszystkie trzy ramki odczytu translacji zaczynające się od miejsca restrykcyjnego EcoRI (__Rysunek 1.1__). Wektory pGEX-1λT, pGEX-6P-1, pGEX-4T-1 i pGEX-5X-1 mogą bezpośrednio akceptować i wyrażać inserty cDNA wyizolowane z bibliotek λgt11.
Refer to Appendix 2 ([*Regiony kontrolne wektorów pGEX*](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/cloning-and-expression/pgex-vectors)) w celu uzyskania listy regionów kontrolnych wektorów pGEX. Pełne sekwencje DNA i dane miejsc restrykcji są dostępne w GenBank™. Numery akcesyjne GenBank są wymienione w Załączniku 2 ([*Regiony kontrolne wektorów pGEX*](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/cloning-and-expression/pgex-vectors)).
__Rysunek 1.1.__Mapa wektorów GST pokazująca ramki odczytu i główne cechy. Wszystkie 13 wektorów ma kodony stop we wszystkich trzech ramkach odczytu poniżej MCS (nie przedstawione na tej mapie). Patrz Załącznik 2 ([Regiony kontrolne dla wektorów pGEX](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/cloning-and-expression/pgex-vectors)) dla regionów kontrolnych 13 wektorów.
Wybierz odpowiedni wektor, aby dopasować ramkę odczytu sklonowanej wstawki.
Zastanów się, która proteaza i warunki rozszczepiania są najbardziej odpowiednie dla docelowego preparatu białka.
wektory PreScission Protease pGEX-6P oferują najbardziej wydajną metodę rozszczepiania i oczyszczania białek znakowanych GST. Rozszczepienie specyficzne dla miejsca jest wykonywane z jednoczesnym unieruchomieniem proteazy na kolumnie. Proteaza ma wysoką aktywność w niskiej temperaturze, dzięki czemu wszystkie etapy mogą być wykonywane w chłodni w celu ochrony integralności białka docelowego. Enzym rozszczepiający i znacznik GST są usuwane w jednym kroku.
## Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
__Powiązane artykuły__
- [Wprowadzenie do transfekcji komórek](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/transfection-reagents)
- [Wektory ekspresyjne systemu 3xFLAG® dla Ultra-Sens](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/3x-flag)
- [Niebiesko-białe badania przesiewowe i protokoły selekcji kolonii](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/blue-white-screening)
- [Protokoły transformacji bakterii](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/competent-cells)
- [Endonukleazy restrykcyjne - nożyczki molekularne](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/restriction-endonucleases-the-molecular-scissors)
- [Klonowanie interesujących genów do wektora plazmidowego](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/restriction-enzyme-cloning-manual-cloning)
- [Transformacja bakterii E. coli za pomocą zmodyfikowanego plazmidu](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/restriction-enzyme-cloning-manual-transformation)
- [System promotora T7](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/t7-promoter-system)
- [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)
An unknown error has occured.