Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Ekspresja i wyciszanie genów](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/genomics/gene-expression-and-silencing)Biodegradowalna nanocząsteczka
# Biodegradowalna nanocząsteczka
#### Przygotowanie biodegradowalnych nanocząstek i ich zastosowanie w transfekcji
#### Jaspreet K. Vasir i Vinod Labhasetwar
Ten protokół został zaadaptowany z "Biodegradowalne nanocząstki," Rozdział 56, w *Transfer genów: Delivery and Expression of DNA and RNA* (eds. Friedmann and Rossi). Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, USA, 2007.
## Produkty dostępne dla tego protokołu
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
Product Association Disclaimer: Produkty wymienione dla tego konkretnego protokołu zostały wybrane w celu dopasowania lub uzupełnienia produktów wymienionych w rzeczywistym protokole. Nasze produkty/odczynniki zostały zakwalifikowane do użycia, ale mogły nie zostać zwalidowane dla tego konkretnego zastosowania. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym opisem produktu na temat użycia konkretnych produktów.
## ABSTRAKT
Biodegradowalne nanocząstki (NPs) to cząstki koloidalne z interesującym genem zamkniętym w matrycy polimerowej. Zazwyczaj mają one średnicę 100 nm i są formułowane przy użyciu zatwierdzonych przez FDA, biodegradowalnych, biokompatybilnych polimerów, takich jak poli(D,L-laktyd-co-glikolid) (PLGA) lub polilaktyd (PLA). NPs są pobierane przez komórki w procesie endocytarnym, a zamknięty w nich plazmidowy DNA jest chroniony przed degradacją zarówno przez nukleazy zewnątrz-, jak i wewnątrzkomórkowe. Jest on uwalniany powoli, podtrzymując dostarczanie i ekspresję genów. W przeciwieństwie do tego, wyższą, ale przejściową ekspresję genów obserwuje się w przypadku kompleksów lipidowych lub polimerowych, w których większość dostarczonego DNA jest szybko dostępna do transfekcji. Tak więc, w przeciwieństwie do innych niewirusowych systemów dostarczania genów, NP stanowią wektor trwałej ekspresji genów. Trwała ekspresja genów jest korzystna, zwłaszcza gdy okres półtrwania wyrażonego białka jest bardzo niski lub gdy przewlekłe dostarczanie genów jest wymagane dla skuteczności terapeutycznej. Niniejszy protokół opisuje metodę nanoenkapsulacji DNA i późniejszego wykorzystania NPs do transfekcji.
__Powiązane protokoły__
- [Protokół odczynnika do transfekcji siRNA X-tremeGENE™ i rozwiązywanie problemów](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/x-tremegene-sirna-transfection-reagent)
- [Edycja genomu za pomocą nukleazy RNA CRISPR Cas 9](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/advanced-gene-editing/crispr-cas9-genome-editing)
- [Edycja genomu roślin za pomocą CRISPR/Cas9](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/advanced-gene-editing/genome-editing-in-plants-with-crispr-cas9)
- [Protokół transdukcji lentiwirusowej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/advanced-gene-editing/lentiviral-transduction)
- [Protokół spinokulacji](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/gene-expression-and-silencing/spinoculation-protocol)
- [Escort™ IV Transfection Reagent Protocol](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/escort-4-transfection-reagent)
- [Preparation of Cationic Liposomes & Transfection of Cells - Avanti Research™ Polar Lipids](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/preparation-of-cationic-liposomes-transfection-of-cells0)
- [Protocol for Transducing Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION® ExpressMag™ Super Magnetic Kit®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/transfection-and-gene-editing/transducing-mouse-embryonic-fibroblasts)
- [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
__Powiązane kategorie produktów__
- [Agarozę: właściwości i zastosowania badawcze](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/chemistry-and-biochemicals/biochemicals/agarose)
- [Biblioteki RNAi](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/molecular-biology-and-functional-genomics/gene-editing-and-functional-genomics/rnai-libraries)
- [Białka CRISPR-Cas9 i edycja genów](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/molecular-biology-and-functional-genomics/gene-editing-and-functional-genomics/crispr-gene-editing)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)
An unknown error has occured.