[Przejdź do zawartości](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) Produkty Koszyk0 PLPL Produkty ProduktyZastosowaniaUsługiZasobyWsparcie [Zaloguj się / Zarejestruj się](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Wyszukiwanie zamówienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup) [Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order) Koszyk0 [Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Zastosowania reakcji łańcuchowej polimerazy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/genomics/pcr)Multipleksowa reakcja PCR w czasie rzeczywistym # Multipleksowa reakcja PCR w czasie rzeczywistym ## Multipleksowa reakcja qPCR wykorzystująca chemię opartą na sondach jest wymagającą aplikacją, która często wymaga rozległej optymalizacji i walidacji. Połączenie wielokanałowego cyklera do PCR w czasie rzeczywistym Eppendorf® Mastercycler® ep *realplex*4< S do PCR w czasie rzeczywistym oraz zestawy KAPA PROBE FAST qPCR firmy Kapa Biosystems stanowią wiodące w branży rozwiązanie do wysokowydajnych, szybkich, multipleksowych reakcji qPCR bez konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonej optymalizacji. ## Wprowadzenie Ostatnie osiągnięcia w dziedzinie multipleksowej reakcji PCR umożliwiają szybką identyfikację, genotypowanie i kwantyfikację wielu celów DNA jednocześnie w jednej reakcji. Multiplex qPCR szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań takich jak analiza ekspresji genów, genotypowanie SNP, zmienność liczby kopii (CNV), wykrywanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), wykrywanie patogenów i monitorowanie skuteczności leczenia farmakologicznego. Zalety multiplex qPCR obejmują zwiększoną przepustowość, niższe koszty reakcji i oszczędność ograniczonego materiału próbki. Multiplex qPCR często wymaga znacznej optymalizacji, a poszczególne testy muszą zostać zwalidowane przed multipleksowaniem. Staranne zaprojektowanie testu ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia komplementarności starterów i zapewnienia wydajnej amplifikacji każdego docelowego amplikonu. Multiplex qPCR wymaga urządzenia zdolnego do wielokanałowej detekcji i odczynnika qPCR zdolnego do utrzymania wysokiej wydajności reakcji wszystkich amplikonów w formacie multipleksowym. System Eppendorf® Mastercycler® ep *realplex*4 System PCR w czasie rzeczywistym jest wyposażony w ultraszybki termoblok z kontrolą Peltiera (ogrzewanie 6°C/s i chłodzenie 4°C/s), umożliwiający zakończenie 40-cyklowej reakcji qPCR w czasie krótszym niż 1 godzina. *realplex*4 jednostki Peltiera zapewniają również dokładną kontrolę temperatury, a także wysoką jednorodność bloku, niezbędne parametry dla wysokowydajnej reakcji qPCR. Moduł optyczny składa się z matrycy 96 diod LED, które są wstępnie wybrane i wyrównane tak, że wszystkie studzienki są wzbudzane równomiernie, eliminując wymóg pasywnego barwnika referencyjnego (np. ROX), używanego do normalizacji sygnałów fluorescencyjnych w wielu konwencjonalnych instrumentach qPCR. W rezultacie kanał zwykle wykorzystywany do pasywnego barwnika referencyjnego jest dostępny do multipleksowania. *realplex*4 wykorzystuje również technologię Photo Multiplier Tube (PMT) do wykrywania sygnału, najbardziej czułą i przystępną cenowo technikę wykrywania obecnie dostępną. Eppendorf® Mastercycler® ep *realplex*4 S jest systemem czterokanałowym i zapewnia pełną elastyczność multipleksu dzięki filtrom emisji odpowiadającym długości fali 520/550/580/605 nm. KAPA PROBE FAST qPCR Kits od Kapa Biosystems zawierają gotową do użycia mieszaninę wzorcową do wysoce czułego i dokładnego PCR w czasie rzeczywistym przy użyciu specyficznych dla sekwencji sond. Zestawy są kompatybilne z różnymi sondami, w tym sondami TaqMan®, sondami FRET, sondami skorpionowymi i sygnalizatorami molekularnymi. Zestawy KAPA PROBE FAST qPCR zostały opracowane specjalnie do szybkiego qPCR, bez uszczerbku dla wydajności i powtarzalności reakcji. Zestawy są zoptymalizowane pod kątem wszechstronności i nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym ekspresji genów, genotypowania SNP i multipleksowania. Zestawy KAPA PROBE FAST qPCR są dostarczane z gorącym startem opartym na przeciwciałach, umożliwiającym krótki czas początkowej aktywacji w temperaturze 95 °C. Protokoły PCR wykorzystujące KAPA PROBE FAST opierają się na skróconych czasach przedłużania, które pozwalają na znaczne skrócenie czasu cyklu PCR bez ryzyka pogorszenia wydajności reakcji. ## Metody Aby zademonstrować możliwość przeprowadzania szybkiej multipleksowej reakcji qPCR bez pogorszenia wydajności reakcji, zestaw ośmiu 2-krotnych (__Rysunek 1__) lub czterech 4-krotnych seryjnych rozcieńczeń (__Rysunek 2__) został poddany analizie z użyciem KAPA PROBE FAST.) lub czterech 4-krotnych seryjnych rozcieńczeń ludzkiego genomowego DNA amplifikowano przy użyciu pojedynczych (__Rys. 2__) lub dupleksowych (__Rys. 3__) testów i protokołu szybkiego cyklu (3 min w 95 °C początkowej aktywacji, 40 cykli po 3 s w 95 °C i 20 s w 60 °C). Amplifikację przeprowadzono w pełnych płytkach Eppendorf® Twin.tec z optycznie przezroczystą folią termozgrzewalną przy użyciu systemu PCR w czasie rzeczywistym *realplex*4 S. W badaniu wykorzystano dwa testy qPCR oparte na sondach hydrolizy (__Tabela 1__). Kalibrację barwnika dla testu Cal Fluor® Gold 540 TaqMan przeprowadzono zgodnie z opisem firmy Biosearch Technologies. Wynikowe wykresy log amplifikacji i krzywe standardowe dla każdego testu przeprowadzonego oddzielnie (__Rys. 2__) i w dupleksie (__Rys. 3__) wskazują, że ani próg cyklu (CT), ani wydajność reakcji qPCR nie zostały naruszone w wyniku formatu multipleksowego. Różnice w średnich wartościach CT (ΔCT) dla każdego z czterech 4-krotnych rozcieńczeń zarówno w reakcjach pojedynczych, jak i dupleksowych wskazują na porównywalną wydajność między reakcjami pojedynczymi i dupleksowymi (__Tabela 2__). Szybki protokół zapewnia oszczędność czasu wynoszącą 56 minut w porównaniu z konwencjonalnym powolnym protokołem (10 minut przy początkowej aktywacji w temperaturze 95 °C, 40 cykli po 15 sekund w temperaturze 95 °C i 60 sekund w temperaturze 60 °C), gdy jest wykonywany w systemie PCR w czasie rzeczywistym realplex4 S. . ![Wysoce powtarzalne i wydajne wyniki](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/genomics/pcr/fold-dilutions-of-human-genomic-DNA.gif "fold-dilutions-of-human-genomic-DNA") __Rysunek 1.__Uzyskano wysoce powtarzalne i wydajne wyniki dla obu amplikonów w 8-punktowej serii rozcieńczeń ludzkiego genomowego DNA, gdy testowano je w dupleksie przy użyciu protokołu szybkiego cyklu. Krzywe standardowe zostały wygenerowane przy użyciu 2-krotnych rozcieńczeń ludzkiego genomowego DNA (40 - 0,3125 ng na 20 μL reakcji), testowanych w czterech powtórzeniach. ![Pojedyncze reakcje qPCR](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/genomics/pcr/single-qpcr-reactions.gif "single-qpcr-reactions") __Rysunek 2.__Pojedyncze reakcje qPCR. Dane przedstawiające wykresy logarytmiczne amplifikacji zestawu czterech 4-krotnych seryjnych rozcieńczeń hgDNA w zakresie od 40 do 0,625 ng na reakcję przy użyciu szybkiego 2-etapowego protokołu cyklicznego. Dane reprezentują cztery powtórzenia dla każdego rozcieńczenia DNA. Testy ActB i ERBB2 są pokazane odpowiednio na zielono i pomarańczowo. ![Dupleksowe reakcje qPCR](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/protocols/genomics/pcr/duplex-qpcr-reactions.gif "duplex-qpcr-reactions") __Rysunek 3.__Dupleksowe reakcje qPCR. Dane przedstawiające wykresy logarytmicznej amplifikacji zestawu czterech 4-krotnych seryjnych rozcieńczeń hgDNA w zakresie od 40 do 0,625 ng na reakcję przy użyciu szybkiego 2-etapowego protokołu cyklicznego. Dane reprezentują cztery powtórzenia dla każdego rozcieńczenia DNA. Testy ActB i ERBB2 są pokazane odpowiednio na zielono i pomarańczowo. | | | | |-------------------------|------------------|-----------------------------------| | Parametr | ActB assay | ERBB2 assay | | Długość amplikonu | 5'-123 bp | 124 bp | | TaqMan® fluorofory | FAM™ / 3'-BHQ®-1 | 5'-CAL Fluor® Gold 540 / 3'-BHQ-1 | | Stężenie primeru | 200 nM każdy | 200 nM każdy | | Stężenie sondy | 50 nM | 200 nM | | Długość fali wzbudzenia | 470 nM | 470 nM | | Długość fali emisji | 520 nM | 550 nM | Tabela 1. Parametry reakcji użyte w tym badaniu | | | | | | | | | | |------------------------------------|----------------|--------------------|---------|---|----------------|----------------|-------------|---| | ActB assay | | | | | | | ERBB2 assay | | | __Conc. ludzkiego genomowego DNA__ | __Duplex PCR__ | __Single PCR<__ | __ΔCT__ | | __Duplex PCR__ | __Single PCR__ | __ΔCT__ | | | 40 ng | 24.08 | 24.29 | 0.21 | | 22.46 | 22.75 | 0.29 | | | 10 ng | 26.04 | 26.09 | 0.05 | | 24.63 | 24.68 | 0.05 | | | 2.5 ng | 27.82 | 28.17 | 0.35 | | 26.79 | 26.76 | -0.03 | | | 0.3125 ng | 30.70 | 30.67 | -0.03 | | 29.58 | 29.54 | -0.04 | | Tabela 2.Średnie wartości CT dla dwóch celów, ActB i ERBB2, w pojedynczym i dupleksowym qPCR __Powiązane artykuły__ - [Instalacja i użytkowanie systemów oczyszczania wody Milli-Q® SQ *2Series*](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/wet-chemical-analysis/installation-use-of-milli-q-2series-water-purification-system) - [Zoptymalizowane wykrywanie Mycoplasma metodą PCR](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-counting-and-health-analysis/optimized-pcr-based-mycoplasma-detection) - [Ekstrakcja DNA i amplifikacja WGA z próbek gleby](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/dna-and-rna-purification/extraction-of-dna-from-soil) - [Protokół ekstrakcji policzkowego DNA i amplifikacji WGA](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/dna-and-rna-purification/extraction-protocol-buccal-swab) - [Protokół ekstrakcji roślinnego DNA i amplifikacji WGA](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/dna-and-rna-purification/extraction-protocol-plant-tissues) - [Tkanka FFPE](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/dna-and-rna-purification/wga1-ffpe) - [Protokół zestawu do amplifikacji DNA SeqPlex](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/next-gen-sequencing/seqxe-protocol) - [Długi i dokładny PCR z RedAccuTaq®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/genomics/pcr/amplification-of-dna-with-red-dye) - [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) __Powiązane kategorie produktów__ - [Materiały i sprzęt do PCR](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/labware/pcr-supplies-and-equipment) Góra __Zaloguj się, aby kontynuować__ Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować. Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim. Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars) Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices) Media społecznościowe [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Badania. Rozwój. Produkcja.__ Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) [Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii. Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia. [Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)