Merck
Strona głównaqPCRProtokół wyboru genów referencyjnych qPCR
Protokół wyboru genów referencyjnych qPCR
PCR Technologies Protocols Table of Contents
Optymalizacja warunków qPCR
Optymalizacja warunków qPCR jest ważna dla opracowania solidnego testu. Oznaką słabej optymalizacji jest brak odtwarzalności między powtórzeniami, a także nieefektywne i niewrażliwe testy. Dwa główne podejścia to optymalizacja stężenia starterów i/lub temperatury annealingu.
Analiza danych ekspresji genów wymaga stabilnego odniesienia lub kontroli obciążenia. Odniesieniem jest zwykle jeden lub więcej genów referencyjnych. Odpowiednie geny referencyjne to te, na które nie mają wpływu różnice w próbkach i zabiegach eksperymentalnych, i należy je określić dla każdego modelu eksperymentalnego. Podczas przeprowadzania próby wyboru stabilnych genów referencyjnych kluczowe znaczenie ma to, aby wybrane geny pochodziły z różnych szlaków biologicznych, a ich ekspresja była regulowana niezależnie. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy kandydaci na geny referencyjne byli testowani na pięciu próbkach testowych i pięciu próbkach kontrolnych. 
Sprzęt
  • Urządzenie do ilościowej reakcji PCR
  • Okap z przepływem laminarnym do konfiguracji PCR (opcjonalnie)
Odczynniki
  • cDNA rozcieńczone 1:100 (bardziej rozcieńczone cDNA jest zwykle wystarczające do wykrycia genów referencyjnych o wysokiej ekspresji, dla genów o średniej ekspresji należy użyć rozcieńczenia 1:10).
  • KiCqStart® SYBR® Green ReadyMix™ (KCQS00/KCQS01/KCQS02/KCQS03 - w zależności od urządzenia, Tabela P4-6).
  • Woda klasy PCR: Woda klasy PCR (W1754 lub W4502) jako 20 ml podwielokrotności; zamrozić; użyć świeżej podwielokrotności dla każdej reakcji.
  • Startery do przodu i do tyłu dla testowanych genów referencyjnych (zapas 10 μM).Uwaga: odpowiednia lista genów znajduje się w Tabeli P15-37. Są one dostępne jako KiCqStart® Primery, które są wstępnie zaprojektowanymi testami, jak pokazano (sekwencje primerów są dostarczane wraz z produktem). 
Dostawy
Uwagi do tego protokołu
  • cDNA jest generowane przy użyciu zestawu ReadyScript® RT zawierającego kombinację starterów losowych i oligo-dT (zob.nbsp;Standardowy protokół odwrotnej transkrypcji (dwuetapowy) oraz odwrotna transkrypcja).
  • Jeśli używasz płytki PCR, postępuj zgodnie ze schematem płytki, aby upewnić się, że mieszanina reakcyjna, próbki i kontrole są dodawane do właściwych studzienek.
  • Testuj szeroki zakres genów, które mogą być potencjalnymi genami referencyjnymi. Powinny one ulegać ekspresji w różnych funkcjonalnych szlakach genowych. Wybór potencjalnych KiCqStart® SYBR® Primery f dla niektórych organizmów modelowych podano w 
    Tabeli P15-37.OligoArchitect jest odpowiednim narzędziem do projektowania alternatywnych starterów (patrz OligoArchitect™ Assay Design oraz PCR/qPCR/dPCR Assay Design).
Metoda
1.    Oblicz liczbę wymaganych reakcji dla każdego genu referencyjnego. Przygotuj wystarczającą ilość mieszaniny dla dwóch reakcji na
       próbkę. Na przykład, jeśli testujesz 5 próbek testowych i 5 próbek kontrolnych, dwie kontrole bez szablonu (NTC) = 22 reakcje. Oblicz
       wystarczającą ilość dla 10% dodatkowych, aby uwzględnić błąd pipetowania.
2.Przygotować mieszaninę wzorcową qPCR dla każdej pary starterów genu referencyjnego zgodnie z Tabelą P15-38.Nie dodawać cDNA do
     mieszaniny wzorcowej. Dobrze wymieszaj i unikaj powstawania pęcherzyków powietrza.
3.    Dodaj 15 μL mieszaniny wzorcowej do zdefiniowanych probówek/baseników.
4.    Dodaj 5 μL odpowiedniego wzorca (próbka lub woda dla NTC do zdefiniowanych probówek/baseników).
5.    Zakryj probówki lub uszczelnij płytki i oznakuj. (Upewnij się, że etykieta nie zasłania ścieżki światła wzbudzenia/detekcji urządzenia.)
6.    Przeprowadź reakcje zgodnie z poniższym trzyetapowym protokołem (Tabela P15-39). Kroki 1-3 są powtarzane przez 40 cykli.
7.  Analiza danych do analizy danych i określenia najbardziej stabilnego genu referencyjnego lub kombinacji genów.
Uwaga: Używaj standardowego protokołu krzywej dysocjacji (zbieranie danych).