Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Kalibracja, kwalifikacja i walidacja](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/analytical-chemistry/calibration-qualification-and-validation)Kannabinoidowe CRM: Dokładność testów i identyfikowalność
# Kannabinoidowe CRM: Dokładność testów i identyfikowalność
__Sarah Aijaz, Sr. R&D Manager, Reference Materials, Zoe Ruan, Principal Scientist, Sunil Badal, Senior Scientist, Uma Sreenivasan, Head of Reference Materials R&D__
Merck
[*Article from Analytix Reporter - Issue 12*](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/analytix-reporter)
## Abstrakt
Materiały referencyjne odgrywają kluczową rolę w przepływach pracy związanych z konopiami indyjskimi. Wyniki są tylko tak dokładne, jak materiał referencyjny. Opracowaliśmy portfolio certyfikowanych materiałów referencyjnych kannabinoidów (CRM) do stosowania w kalibracji i amp; kwantyfikacji, badaniach przydatności systemu i badaniach jakościowych.
## Wprowadzenie
Zainteresowanie kwantyfikacją kannabinoidów lub testowaniem mocy marihuany i konopi stale rośnie wraz z rosnącą komercjalizacją suplementów diety z konopi indyjskich i produktów rekreacyjnych. Podczas gdy większość stanów USA zalegalizowała marihuanę do użytku medycznego i kilka do użytku rekreacyjnego, nadal pozostaje ona nielegalna na szczeblu federalnym i jest klasyfikowana jako substancja z harmonogramu 1. Uprawa konopi w Stanach Zjednoczonych została zalegalizowana na szczeblu federalnym na mocy ustawy U.S. Agricultural Improvement Act z 2018 r., znanej również jako 2018 Farm Bill. Zgodnie z ostatecznymi przepisami Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) dotyczącymi produkcji konopi, opublikowanymi 19 stycznia 2021 r., całkowita zawartość tetrahydrokannabinolu (THC) w materiale roślinnym w przeliczeniu na suchą masę musi wynosić mniej niż 0,3%, aby można go było legalnie zdefiniować jako konopie. Całkowita zawartość THC jest traktowana jako suma Δ-9 THC i jego biosyntetycznego prekursora, kwasu tetrahydrokannabinolowego (THCA), ponieważ THC jest produktem degradacji THCA po jego dekarboksylacji. Producent konopi musi odrzucić całą partię, jeśli pobrany materiał roślinny zawiera więcej niż 0,3% THC, co może mieć tragiczne konsekwencje finansowe. Produkcja materiału roślinnego zawierającego więcej niż 1% całkowitego THC jest definiowana jako zaniedbanie i może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem licencji USDA producenta na uprawę konopi. Konsekwencje te podkreślają znaczenie dokładnych testów analitycznych kannabinoidów. Jednak ostateczna zasada uznaje znaczenie zmienności analitycznej i wymaga od laboratoriów testujących zgłaszania niepewności pomiaru (MU) związanej z wynikami testu THC, aby umożliwić uwzględnienie MU w "dopuszczalnym poziomie THC w konopiach".1
W tymczasowych przepisach końcowych (IFR), Agricultural Marketing Service (AMS) poprosił o informacje na temat potencjalnych wymagań dla laboratoriów testujących konopie w celu uzyskania akredytacji ISO/IEC 17025. Wymóg ten nie został jednak uwzględniony w ostatecznej wersji przepisów ze względu na komentarze wskazujące na niewystarczające obecnie dostępne możliwości laboratoryjne, aby pomieścić wszystkie potrzebne testy konopi. Laboratoria muszą spełniać określone standardy wydajności i stosować metody testowe, które są odpowiednie do celu, jednak obecnie nie ma federalnego procesu zatwierdzania laboratoriów, a wymagania stanowe są bardzo zróżnicowane. Dozwolone metodologie testów analitycznych to GC-FID lub HPLC z detekcją UV lub MS, a metody muszą spełniać standardowe wymagania AOAC 2019.003.2 AOAC opublikował oficjalną metodę 2018.11 do ilościowego oznaczania kannabinoidów w materiałach roślinnych, która przeszła rygorystyczny proces zatwierdzania i jest akceptowana jako wysoce wiarygodna metoda.3 Farmakopea Stanów Zjednoczonych (USP) zauważyła potrzebę zwiększonej kontroli jakości i zharmonizowanych praktyk w testowaniu konopi indyjskich do celów medycznych i opublikowała ważne uwagi dotyczące atrybutów jakości, aby pomóc w wypełnieniu tych luk.4 NIST oferuje program zapewnienia jakości konopi indyjskich podobny do testu biegłości, aby pomóc laboratoriom ocenić ich porównywalność i kompetencje w zakresie testowania.5 Nawet z tymi wytycznymi i zasobami na miejscu, branża uznała ciągły problem niespójnych wyników uzyskanych z różnych laboratoriów.
Dokładność standardów kalibracji laboratorium testowego jest krytycznym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na dokładność wyników testu. Laboratoria muszą wyprodukować lub zakupić odpowiedni surowiec lub materiał referencyjny na bazie roztworu do wykorzystania jako kalibrator. Dostępność certyfikowanych materiałów referencyjnych kannabinoidów (CRM) pozwala laboratoriom testowym na tworzenie opłacalnych kalibratorów wewnętrznych, identyfikowalnych z CRM, przyczyniając się tym samym do wyższego poziomu dokładności i odtwarzalności testów.
ISO 17034 - specyficzne dla producentów materiałów referencyjnych i ISO/IEC 17025 - specyficzne dla laboratoriów testowych zapewniają standaryzację produkcji i testowania CRM. Uważa się, że CRM mają najwyższy poziom dokładności i identyfikowalności z jednostką miary SI dla wszystkich materiałów wytwarzanych przez producentów akredytowanych przez ISO.6,7 Istnieje wybór wzorców referencyjnych związanych z konopiami indyjskimi oferowanych przez USP do użytku medycznego. Nie ma jednak wzorców referencyjnych kannabinoidów wytwarzanych przez jakikolwiek krajowy instytut metrologiczny. Jednak materiały referencyjne dla roślin i oleju konopnego są obecnie opracowywane przez NIST.5
Zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy portfolio [materiałów CRM do oznaczania kannabinoidów](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/reference-materials/cannabis-standards#products) w celu wsparcia branży testowania konopi indyjskich. Produkty te są oferowane jako pojedyncze lub wielokrotne anality rozpuszczone w odpowiednim rozcieńczalniku i zapakowane w bursztynowe, szczelnie zamknięte ampułki. Aby zapewnić stabilność analitów podczas przechowywania i transportu, wprowadzono odpowiednie kontrole obsługi i procesu. Stężenie każdego analitu jest certyfikowane zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Niepewność stężenia jest obliczana i zgłaszana wraz z certyfikowanym stężeniem w załączonym certyfikacie analizy (CoA). Laboratoria testujące konopie indyjskie powinny propagować tę wartość nierozszerzonej niepewności w obliczeniach niepewności własnych metod.
## Produkcja i certyfikacja CRM kannabinoidowych
Surowce kannabinoidowe użyte do przygotowania CRM Cerilliant® zostały zsyntetyzowane we własnym zakresie i certyfikowane zgodnie z wcześniej ustalonym planem testów zaprojektowanym zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Tożsamość każdego kannabinoidu została zweryfikowana za pomocą 1H-NMR i wysokorozdzielczej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS). Potencjał lub ułamek masowy każdego surowca został przypisany jako współczynnik czystości bilansu masy (MBPF), obliczony przez odjęcie masy zanieczyszczeń od masy analitu przy użyciu __Wzoru 1__. Zanieczyszczenia zostały określone za pomocą szeregu technik uwzględniających te, które są lotne, nieorganiczne i organiczne. Resztkowa zawartość wody została określona za pomocą kulometrii Karla Fischera. Podczas gdy inne pozostałości lotne określono za pomocą chromatografii gazowej headspace z detekcją jonizacji płomieniowej (HS-GC-FID), resztkową zawartość nieorganiczną określono za pomocą pozostałości po zapłonie (popiół siarczanowy).
Zanieczyszczenia organiczne określono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją ultrafioletową (HPLC-UV) i podano jako średnią z dwóch ortogonalnych metod. Ortogonalną selektywność obu metod ustalono za pomocą różnych chromatograficznych faz stacjonarnych i ruchomych. GC-FID zastosowano jako technikę potwierdzającą do analizy zanieczyszczeń organicznych tam, gdzie było to właściwe. W niektórych przypadkach ilościowy 1H-NMR był również stosowany jako technika potwierdzająca dla MBPF.
__Równanie 1.__Obliczanie współczynnika czystości bilansu masy.
Gdzie:
*wt% Solvents* = resztkowa zawartość rozpuszczalnika z niepewnością, *uOVI*
*wt% H2O* = resztkowa zawartość wody z niepewnością, *uKF*
*wt% Inorganics* = resztkowa zawartość nieorganiczna z niepewnością, *uROI*
*ChromPurity* = czystość chromatograficzna z niepewnością, *ucp*
Przeprowadzono badania formulacji w celu określenia odpowiednich technik postępowania, warunków przechowywania, odpowiednich stężeń i rozcieńczalników dla proponowanych produktów. Ostateczne projekty CRM zostały oparte na wynikach badań formulacji. Każdy roztwór został przygotowany poprzez pomiar grawimetryczny analitu(ów) i rozcieńczalnika ze stężeniem określonym przez __Wzór 2__, przy użyciu rzeczywistej zmierzonej masy, dostosowania czystości analitu(ów), zmierzonej masy roztworu i gęstości czystego rozcieńczalnika w temperaturze 20 °C. W przypadku lepkich, szklistych lub trudnych w obsłudze surowców sporządzono roztwór podstawowy i zweryfikowano analitycznie przed ostatecznym rozcieńczeniem. Wszystkie pomiary masy są identyfikowalne z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI) za pomocą wykwalifikowanych i skalibrowanych wag analitycznych i zostały podane w oparciu o konwencjonalną podstawę ważenia w powietrzu. Masa każdego roztworu została przeliczona na objętość poprzez podzielenie masy przez gęstość roztworu. Pomiary gęstości zostały wykonane na gęstościomierzu i są identyfikowalne z wzorcami wyższego rzędu poprzez kalibrację. Przygotowane stężenie każdego analitu jest podawane w jednostkach masy na objętość, z rozszerzoną niepewnością i określonym przedziałem ufności. Roztwory dozowano do bursztynowych ampułek o objętości nie mniejszej niż 1 ml i zamykano płomieniowo w atmosferze argonu.
__Równanie 2.__Certyfikowane obliczanie stężenia dla grawimetrycznie przygotowanego CRM.
Gdzie:
*C* = Certyfikowana Wartość Własności, stężenie analitu w roztworze w jednostkach masa/objętość
*mv+a* = masa analitu + fiolka
*mv* = masa pustej fiolki
*mf+s* = masa kolby + rozpuszczalnik
*mf* = masa pustej kolby
*d* = gęstość roztworu
*p* = korekta czystości, 100/współczynnik czystości wagi masowej (dla analitu)
*U* = przypisana łączna rozszerzona niepewność pomiaru
Stężenie, jednorodność i czystość każdego CRM zweryfikowano za pomocą testów analitycznych HPLC-UV. Zapieczętowane ampułki zostały wybrane do testów z całej partii w oparciu o losowy ważony warstwowy plan pobierania próbek, z wyższym odsetkiem próbek pobranych w krytycznych punktach procesu. Stężenie zostało zweryfikowane przez porównanie z niezależnie przygotowanym roztworem kalibracyjnym i obliczone jako średnia z powtórzonych analiz próbek. Jednorodność w obrębie ampułek i pomiędzy ampułkami została zweryfikowana poprzez względne odchylenie standardowe powtórzonych analiz próbek. Kryteria akceptacji dokładności i jednorodności obejmowały uwzględnienie niepewności związanej z pomiarem analitycznym oraz zmienności związanej z transferem i utratą parowania podczas przygotowywania próbek do analizy.
Krótkoterminową stabilność tranzytową ustalono na podstawie badań naprężeń temperaturowych przeprowadzonych w zamrażarce (-25 do -10 °C), lodówce (2-8 °C), temperaturze pokojowej (15-30 °C) i temperaturze stresu (40 °C +/-2 °C). Jedna ampułka każdego roztworu wzorcowego została usunięta z każdych warunków przechowywania w określonych punktach czasowych i przeniesiona do zamrażarki do czasu analizy. Ampułki przechowywane w podwyższonej temperaturze oceniano pod kątem czystości i/lub stężenia za pomocą HPLC-UV.
Długoterminową stabilność CRM oceniano przez 14 miesięcy po ich wyprodukowaniu. Dokonano tego przy użyciu analizy HPLC-UV do badań czystości i stężenia roztworu w czasie rzeczywistym. Badania te są następnie przeprowadzane przez cały okres trwałości produktu.
## Wyniki i dyskusja
ISO definiuje materiał referencyjny (RM) jako materiał, który jest jednorodny, stabilny i odpowiedni do zamierzonego zastosowania pomiarowego. CRM musi spełniać dodatkowe wymagania w stosunku do RM. Metody charakteryzacji CRM muszą być metrologicznie poprawne i identyfikowalne z jednostką miary certyfikowanej wartości właściwości.8 Wytyczne ISO dają producentom CRM pewną elastyczność w zakresie sposobu spełnienia tych wymagań.
W rezultacie proces certyfikacji może się znacznie różnić w zależności od producenta, od przypisania siły działania na podstawie prostej czystości chromatograficznej do kompleksowego podejścia MBPF. Laboratoria testujące konopie indyjskie muszą mieć to na uwadze i dokonać przeglądu certyfikatu analizy CRM (CoA), aby upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. __Tabela 1__ pokazuje możliwe pułapki związane ze stosowaniem wyłącznie czystości chromatograficznej. Czystość chromatograficzna kannabinolu wynosi 99,5%, ale moc przypisana mu przez MBPF wynosi 96,0% - ze względu na obecność resztkowego rozpuszczalnika i wody.
| | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Składnik | Czystość chrom. Czystość (%) | Zawartość rozpuszczalników resztkowych (%) | Zawartość wody resztkowej (%) | Śladowa zawartość substancji nieorganicznych (%) | Zawartość/moc (%) |
| Kannabidiol (CBD) | 99.3 | 0.85 | < LOD | < LOQ | 98.4 |
| Kannabinol (CBN) | 99.5 | 3.39 | 0.11 | NA | 96.0 |
| (-)-Δ9-THC | 98.1 | 1.47 | NA | 96.7 | |
| Kannabigerol (CBG) | 99.0 | < LOD | < LOQ | < LOQ | 99.0 |
| Cannabichromene (CBC) | 99.0 | < LOD | < LOQ | NA | 99.0 |
| Kwas kanabidiolowy (CBDA) | 99.0 | 1.40 | < LOQ | < LOQ | 97.6 |
| Kwas kanabigerolowy (CBGA) | 99.3 | 0.16 | < LOD | < LOQ | 99.1 |
| Δ9-Kwas tetrahydrokannabinolowy (THCA-A) | 98,4 | 0.41 | < LOD | < LOQ | 98.0 |
| Tetrahydrokannabiwaryna (THCV) | 98.8 | 1.68 | < LOQ | NA | 97.2 |
| Kannabidiwaryna (CBDV) | 98,8 | 0.91 | < LOQ | < LOQ | 97.9 |
Tabela 1.Obliczona moc i udział zanieczyszczeń dla reprezentatywnych surowców kannabinoidowych
Oprócz metody certyfikacji, każda CoA powinna zawierać dane potwierdzające stabilność podczas transportu i długoterminową w okresie trwałości produktu. __Rysunek 1A__ pokazuje przykład badania naprężeń temperaturowych dla niestabilnej prototypowej formulacji, gdzie widzimy spadek stężenia wraz ze wzrostem temperatury i czasu przechowywania. Ostateczna stabilna formulacja produktu [__C-218__](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/cerillian/c218) została opracowana poprzez zoptymalizowany dobór rozcieńczalnika, obsługę materiałów i kontrolę procesu formulacji. __Rysunek 1B__ pokazuje, że stężenia wszystkich analitów w [__C-218__](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/cerillian/c218) pozostają stabilne w wielu temperaturach przechowywania do czterech tygodni, z degradacją obserwowaną tylko w próbkach przechowywanych w temperaturze 40 °C. __Rysunek 1C__ pokazuje te same dane przyspieszonej stabilności wykreślone jako wykres liniowy dla dwóch reprezentatywnych analitów, CBDA i THCA-A, z dodatkową stabilnością w czasie rzeczywistym pokazaną do 6 miesięcy. Ciągła stabilność w czasie rzeczywistym jest oceniana przez cały okres trwałości produktu.
__Rysunek 1.__Wykresy słupkowe przedstawiające badania stresu temperaturowego prototypu (__A__) i sfinalizowanej (__B__) kwaśnej mieszaniny kannabinoidów ze słupkami pokazującymi zmianę stężenia związaną z czasem przechowywania w różnych temperaturach: fz: zamrażarka (-25 do -10 °C), R: lodówka (2-8 °C), RT: temperatura pokojowa (15-30 °C) i 40 (±2) °C. Dolny wykres (__C__) przedstawia zmianę stężenia CBDA i THCA-A w ciągu sześciu miesięcy w nr kat. [C-218](https://www.sigmaaldrich.com/product/cerillian/c218) przechowywanych w różnych temperaturach.
A CRM CoA powinna raportować metodę zastosowaną do określenia niepewności pomiaru. __Rysunek 2__ przedstawia przykładowy diagram rybiej ości dla źródeł niepewności związanych z certyfikowanym stężeniem grawimetrycznie przygotowanego roztworu wzorca. __Wzór 3__ przedstawia obliczenia propagacji niepewności. Metoda zastosowana do obliczenia niepewności została ustalona zgodnie z ISO 17034 i ISO Guide 35 poprzez identyfikację zmiennych procesu produkcyjnego i ryzyka w połączeniu z analizą statystyczną. Niepewność jest wyrażona jako niepewność rozszerzona w przybliżonym 95% przedziale ufności przy użyciu współczynnika pokrycia k=2. Obejmuje ona niepewność współczynnika czystości, gęstości materiału, wagi, procedury ważenia, jednorodności wzorca roztworu i stabilności. Niepewność certyfikowanego stężenia jest określona w CoA w kategoriach masy na objętość.
__Rysunek 2.__Diagram Fishbone składowych niepewności pomiaru dla certyfikowanego stężenia.
__Równanie 3.__Obliczenie niepewności dla certyfikowanego stężenia CRM z uwzględnieniem warunków jednorodności i stabilności.
*ucert* = niepewność standardowa certyfikowanej wartości właściwości
*uchar* = niepewność standardowa przygotowania wzorca roztworu i obejmuje *upf* dla charakterystyki współczynnika czystości bilansu masy analitu (pf), *um* dla pomiarów masy oraz *ud* dla gęstości rozpuszczalnika.
*ubb* = niepewność standardowa jednorodności między butelkami
*ustab* = niepewność standardowa stabilności
Określenie wartości niepewności dla CRM obejmuje badania techniczne dotyczące wszystkich aspektów procesu przygotowania wzorca roztworu, w tym pomiaru masy, pomiaru gęstości, weryfikacji, jednorodności i stabilności. Badania obejmują powtarzalne pomiary w różnych warunkach procesowych i ustalają standardowe niepewności dla pomiarów gęstości i masy. Badania zapewniają również zatwierdzone kontrole procesu ważenia i dozowania. Wkład niepewności jednorodności jest oceniany poprzez analizę statystyczną danych dokładności stężenia dla próbek pobranych w krytycznych punktach czasowych podczas dozowania danej partii. Niepewność stabilności jest oceniana na podstawie danych dotyczących stabilności w czasie rzeczywistym lub w warunkach stresu temperaturowego.
CRM mogą być wykorzystywane do identyfikacji, oznaczania ilościowego, przydatności systemu i kontroli metod. __Rysunek 3__ pokazuje przykład schematu rozcieńczania CRM w celu uzyskania standardu zawierającego siedemnaście kannabinoidów. Może to być początkowo wykorzystane jako narzędzie przesiewowe do oceny obecności lub braku kannabinoidów w próbkach. Po zidentyfikowaniu interesujących kannabinoidów, mieszaninę można rozcieńczyć do krzywej kalibracyjnej obejmującej oczekiwany zakres stężeń składników i wykorzystać do oznaczenia ilościowego. Alternatywnie, do przygotowania krzywych kalibracyjnych można użyć CRM pojedynczych analitów. Przykładowe chromatogramy HPLC-UV mieszaniny 17-kannabinoidów przygotowanej z 5 CRM (nr kat. [__C-218__](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/cerillian/c218), [C-219](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/cerillian/c219), [C-153](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/cerillian/c153), [C-154](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/cerillian/c154) i [C-171](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/cerillian/c171)) i ekstraktu z pąków konopi porównano na __Rysunku 3__.
| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Instrument | System LC Agilent 1290 Infinity II z pompą czwartorzędową; 0.12 mm ID | | |
| Kolumna | Ascentis® Express C18 150x3.0 mm, 2.7 µm ([53816-U](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/supelco/53816u)) | | |
| Fazy ruchome | \[A] 5 mM mrówczan amonu w 0.1% kwasu mrówkowego w wodzie; \[B] 0.1% kwasu mrówkowego w acetonitrylu | | |
| Gradient | Czas (min) | %A | %B |
| | 0 | 25 | 75 |
| | 2 | 15 | 85 |
| | 5 | 15 | 85 |
| Szybkość przepływu | 0.8 mL/min | | |
| Objętość iniekcji | 5 µL | | |
| Detektor | UV | | |
| Temperatura kolumny | 25 oC | | |
Rysunek 3.Schemat rozcieńczania CRM Cerilliant® w celu uzyskania mieszaniny 17 kannabinoidów z odpowiednim chromatogramem HPLC-UV powyżej chromatogramu ekstraktu z pąków konopi uzyskanego metodą szybkiego gradientu.
__Rysunek 4__ ilustruje użycie naszej mieszanki Hemp Compliance Mix ([C-217](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/cerillian/c217)) jako testu przydatności systemu w celu zapewnienia skuteczności metody wykrywania THC na maksymalnym dozwolonym poziomie 0,3%. Oddzielny roztwór zawierający 5 µg/ml kannabidiolochinonu (CBDQ) został wykonany przy użyciu tej samej metody. CBDQ jest jednym z utleniających degradantów CBD. Nałożone na siebie chromatogramy pokazują podstawową separację THC i CBDQ za pomocą tej metody. Jeśli inne kannabinoidy lub zanieczyszczenia koeluują z THC, wystąpią błędy w oznaczeniu ilościowym. Dlatego ważne jest rutynowe sprawdzanie wydajności metody przy użyciu mieszaniny opracowanej specjalnie do tego celu, takiej jak zilustrowana na __Rysunku 4__.
__Rysunek 4.__Nałożenie chromatogramów HPLC-UV mieszaniny zgodności konopi C-217 i próbki zawierającej CBDQ pokazujące rozdzielczość między THC i CBDQ.
## Wnioski
Opracowaliśmy CRM poszczególnych kannabinoidów, jak również mieszanek. Mogą one być wykorzystywane do profilowania mocy zarówno konopi, jak i marihuany. W szczególności, nasza mieszanka zgodności z konopiami została opracowana w celu uproszczenia przygotowania standardów do analizy zawartości THC w konopiach. Stosując rygorystyczne kontrole procesu i badania formuły, jak opisano tutaj, sformułowaliśmy stabilne mieszaniny kannabinoidów. Nasze zoptymalizowane surowce i procesy pakowania chronią kannabinoidy przed utlenianiem, tworząc w ten sposób CRM o długoterminowej stabilności. Ze względu na zmienność metod testowania i akredytacji w różnych laboratoriach, stosowanie dokładnych, identyfikowalnych i odpowiednio certyfikowanych CRM ma kluczowe znaczenie.
## Rozwiązania wieloskładnikowe
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
## Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### Referencje
1\.
2021\. Establishment of a Domestic Hemp Production Program. \[Internet]. 86 FR 5596, 5596-5691: Fed. Regist. Available from: [https://www.federalregister.gov/d/2021-00967](https://www.federalregister.gov/d/2021-00967)
2\.
AOAC SMPR® 2019.003 Standard Method Performance Requirements (SMPRs) for Quantitation of Cannabinoids in Plant Materials of Hemp (Low THC Varieties *Cannabis* sp.). \[Internet]. AOAC SMPR. Available from: [https://www.aoac.org/wp-content/uploads/2019/10/SMPR-2019\_003.pdf](https://www.aoac.org/wp-content/uploads/2019/10/SMPR-2019_003.pdf)
3\.
AOAC 2018.11-2018 Quantitation of Cannabinoids in Cannabis Dried. AOAC Official Method.. \[Internet]. AOAC Official Method of Analysis: Available from: [http://www.aoacofficialmethod.org/index.php?main\_page=product\_info&products\_id=3017](http://www.aoacofficialmethod.org/index.php?main_page=product_info&products_id=3017)
4\.
Sarma ND, Waye A, ElSohly MA, Brown PN, Elzinga S, Johnson HE, Marles RJ, Melanson JE, Russo E, Deyton L, et al. 2020. Cannabis Inflorescence for Medical Purposes: USP Considerations for Quality Attributes. J. Nat. Prod.. 83(4):1334-1351. [https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b01200](https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b01200)
5\.
NIST Tools for Cannabis Laboratory Quality Assurance. May 1, 2019:\[cited 10 Oct 2021]. Available from: [https://www.nist.gov/programs-projects/nist-tools-cannabis-laboratory-quality-assurance](https://www.nist.gov/programs-projects/nist-tools-cannabis-laboratory-quality-assurance)
6\.
ISO 17034:2016. General requirements for the competence of reference material producers. ISO. \[Internet]. Available from: [https://www.iso.org/standard/29357](https://www.iso.org/standard/29357)
7\.
ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO. \[Internet]. Available from: [https://www.iso.org/standard/66912.html](https://www.iso.org/standard/66912.html)
8\.
ISO Guide 30:2015. Reference materials — Selected terms and definitions. ISO. \[Internet]. Available from: [https://www.iso.org/standard/46209.html](https://www.iso.org/standard/46209.html)
__Powiązane linki do treści__
- [Analiza 17 kannabinoidów w konopiach i marihuanie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/analysis-of-cannabinoids)
- [Cannabis Potency Testing: Method Dev. & Cost Considerations](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/environmental-testing-and-industrial-hygiene/cannabis-testing/cannabis-potency-testing)
- [Optimizing for High Throughput Analysis of Cannabinoids in a Variety of Matrices Using Ascentis® Express C18 Column](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/environmental-testing-and-industrial-hygiene/cannabis-testing/analysis-of-cannabinoids-variety-matrices)
- [Analiza aktywnych związków konopi indyjskich w jadalnych produktach spożywczych: Gummy Bears i Brownies](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/quechers/analysis-of-active-cannabis-compounds)
- [Wybór właściwej klasy jakości materiału referencyjnego](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/calibration-qualification-and-validation/how-to-choose-the-correct-reference-material-quality-grade)
- [Oznaczanie wody w marihuanie i konopiach metodą miareczkowania Karla Fischera](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/titration-and-karl-fischer/determination-water-content-in-cannabis-hemp)
__Powiązane kategorie produktów__
- [Normy dotyczące konopi indyjskich](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/reference-materials/cannabis-standards)
- [Certyfikowane materiały odniesienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/reference-materials/certified-reference-materials)
- [Normy dotyczące substancji kontrolowanych i nielegalnych narkotyków](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/reference-materials/pharmaceuticals-illicit-drugs-and-diagnostic-biomarkers)
- [Kolumny HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-columns)
- [Bufory HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/hplc-buffers)
- [Rozpuszczalniki](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/solvents)
- [Wzory referencyjne metodą Karla Fischera](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/reference-materials/karl-fischer-standards)
- [Odczynniki Karla Fischera](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/analytical-chemistry/analytical-reagents/karl-fischer-reagents)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)