Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Ekstrakcja w fazie stałej (SPE)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-extraction)SupelMIP Wkłady SPE z polimerem wdrukowanym molekularnie
# SupelMIP Wkłady SPE z polimerem wdrukowanym molekularnie
SupelMIP SPE opiera się na technologii polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP). Każda faza SupelMIP oferuje dostosowaną do potrzeb selektywność ekstrakcji śladowych analitów w złożonych matrycach. Doskonałe oczyszczanie i selektywność zapewniają szybsze/prostsze metody przygotowania próbek, lepszą kompatybilność z MS (zmniejszone tłumienie jonów), umożliwiając analitykom osiągnięcie niższych limitów wykrywalności i lepszą czułość.
[Aminoglikozydowa analiza mięśni wieprzowych z wykorzystaniem oczyszczania MIP i analizy LC/MS/MS](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/chemical-analysis-for-food-and-beverage/analysis-aminoglycosides-pork).
[Czym są polimery wdrukowywane molekularnie (MIP)?](https://www.sigmaaldrich.com#1)
[Zalety SupelMIP SPE](https://www.sigmaaldrich.com#2)
[Materiały](https://www.sigmaaldrich.com#materia%C5%82y)
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Co to są polimery wdrukowywane molekularnie (MIP)?
MIP to wysoce usieciowane fazy polimerowe, które mają z góry określoną selektywność dla pojedynczego analitu lub grupy strukturalnie powiązanych analitów.
Produkty SupelMIP SPE składają się z wysoce usieciowanych polimerów, które zostały zaprojektowane w celu ekstrakcji pojedynczego analitu lub klasy strukturalnie powiązanych analitów o niezwykle wysokim stopniu selektywności. Jest to możliwe, ponieważ selektywność jest wprowadzana podczas syntezy MIP, w której cząsteczka szablonu, zaprojektowana tak, aby naśladować analit, kieruje tworzeniem określonych wnęk lub odcisków, które są sterycznie i chemicznie komplementarne do interesującego analitu (ów).
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Zalety SupelMIP SPE
- Osiągnięcie niższych limitów wykrywalności dzięki doskonałej selektywności
- Oszczędność czasu i redukcja kosztów dzięki solidnej i szybkiej metodologii
- Stabilność w szerokich zakresach pH i wysokich temperaturach
- Redukcja tłumienia jonów
### Miejsce wiązania SupelMIP SPE
Miejsce wiązania MIP jest zarówno chemicznie, jak i sterycznie komplementarne z interesującym analitem (analitami). Wiele niekowalencyjnych punktów interakcji (wymiana jonowa, faza odwrócona ze szkieletem polimerowym i wiązanie wodorowe) między fazą MIP a grupami funkcjonalnymi analitu pozwala na silniejszą retencję analitu. Lepsza selektywność jest następnie wprowadzana poprzez zastosowanie ostrzejszych warunków płukania podczas metodologii przygotowania próbki.
### Najwyższa selektywność daje niższe limity wykrywalności
Dzięki starannemu zaprojektowaniu miejsca imprintingu, zarówno poprzez modelowanie molekularne, projektowanie eksperymentalne, jak i metody przesiewowe, wnęki wiążące można zaprojektować tak, aby oferowały wiele punktów interakcji z interesującym analitem (analitami). Prowadzi to do silniejszej interakcji między sorbentem a analitem (analitami). W konsekwencji, trudniejsze warunki płukania mogą być tolerowane podczas metodologii SPE, co skutkuje czystszymi ekstraktami. Ponieważ selektywność ekstrakcji jest znacznie lepsza, obserwuje się niższe tło, co pozwala analitykom osiągnąć niższe granice wykrywalności.
Poniższy przykład pokazuje udane zastosowanie wysoce selektywnej techniki ekstrakcji do fazy stałej MIP, a następnie analizy LC-MS/MS do ilościowego oznaczania antybiotyków aminoglikozydowych w tkankach świń. Wyjątkowa selektywność materiału MIP ułatwiła usunięcie zakłóceń matrycy przed elucją interesujących analitów.
[LC/MS/MS aminoglikozydów w mięśniach wieprzowych po oczyszczeniu metodą SupelMIP SPE](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/chemical-analysis-for-food-and-beverage/analysis-aminoglycosides-pork)
Próbka: Mięsień wieprzowy z dodatkiem 100 ng/g aminoglikozydów; 3 ml ekstraktu
Identyfikatory pików: 1. spektynomycyna, 2. higromycyna B, 3. streptomycyna, 4. dihydrostreptomycyna, 5. amikacyna, 6. kanamycyna, 7. apramycyna, 8. tobramycyna, 9. gentamycyna, 10. Neomycyna
### Solidna i szybka metodologia
Przygotowanie próbki jest często etapem ograniczającym szybkość procesu analitycznego i często może trwać do 10 razy dłużej niż sama analiza. Dlatego też krytyczne znaczenie dla analityków ma opracowanie prostych, niezawodnych i szybkich technik ekstrakcji, które są wystarczająco selektywne, aby osiągnąć limity czułości, precyzji i dokładności wymagane w teście.
### Stabilne w szerokich zakresach pH i wysokich temperaturach
MIP to wysoce usieciowane polimery, które zachowują stabilność po wystawieniu na działanie szerokiego zakresu rozpuszczalników organicznych, mogą wytrzymać wysokie temperatury i mogą być stosowane w szerokich zakresach pH, bez utraty selektywności. Co więcej, mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. Jest to niezwykle korzystne w porównaniu z produktami opartymi na immunopowinowactwie.
### SupelMIP SPE minimalizuje tłumienie jonów
Spektrometria mas jest potężnym narzędziem ilościowym, które zostało wprowadzone do większości laboratoriów klinicznych i badawczych w ostatnich latach. W połączeniu z HPLC (LC-MS), technika ta oferuje czułość, szybkość i specyficzność.
Tłumienie jonów jest powszechnym i problematycznym zjawiskiem, które występuje podczas analizy śladowych poziomów analitów w złożonych matrycach, takich jak płyny biologiczne. W miarę skracania czasu pracy analitycznej, tłumienie jonów może często stać się bardziej powszechne, objawiając się słabą dokładnością i precyzją testu. Ponieważ supresja jonów jest często spowodowana ko-elucją składników matrycy z analitami będącymi przedmiotem zainteresowania, krytyczna jest lepsza selektywność/oczyszczanie próbki podczas jej przygotowywania. Ponieważ selektywność jest dostosowana do potrzeb podczas projektowania i produkcji fazy SPE SupelMIP, tłumienie jonów jest często zmniejszone w porównaniu z bardziej konwencjonalnymi fazami SPE.
## MATERIAŁY
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)