Testy migracji i inwazji komórek
Przegląd sekcji
- .Test komory Boydena
- Testy migracji komórek.
- Testy inwazji komórek
- Urządzenie do migracji mikrofluidycznej
- In Vitro Scratch Assay
- BiałkaECM
- Referencje
Przerzuty są skumulowanym wynikiem wielu zmian w komórki nowotworowe i ich mikrośrodowisko, które umożliwia migrację komórek i inwazję do zdrowej tkanki gospodarza. Gdy proliferujące komórki nowotworowe próbują uciec z pierwotnego miejsca guza, musi nastąpić miejscowa adhezja komórek i inwazja otaczającej tkanki1. Przed przeniknięciem przez śródbłonek naczyń krwionośnych i uzyskaniem dostępu do krwiobiegu, komórki nowotworowe muszą zaatakować lokalne tkanki poprzez degradację białek ECM i ostatecznie przekroczyć błonę podstawną2. Po wejściu do krążenia komórki te mogą tworzyć kolonie przerzutowe w drugorzędnych lokalizacjach.
Rysunek 1.Przerzuty nowotworowe to wieloetapowy proces obejmujący adhezję komórek nowotworowych, ich migrację i inwazję do sąsiednich tkanek i naczyń krwionośnych.
Test komory Boydena
Najszerzej akceptowaną techniką migracji komórek jest test komory Boydena3. The classic transwell migration assay system uses a hollow plastic chamber, sealed at one end with a porous membrane. Komora ta jest zawieszona nad większą studzienką, która może zawierać pożywkę i/lub chemoatraktanty. Komórki są umieszczane wewnątrz komory i migrują przez pory na drugą stronę membrany. Migrujące komórki są następnie barwione i liczone.
Rysunek 2.Protokół testu komory Boydena. Komórki mogą migrować przez monowarstwę komórek lub mieszaninę białek ECM, które zostały wysiane na półprzepuszczalną membranową wkładkę do hodowli komórkowej z chemoatraktantami dodanymi pod membraną. Migrujące komórki można następnie określić ilościowo poprzez barwienie komórek barwnikami DNA, takimi jak Calcein-AM lub CyQUANT GR Dyes
Zestawy do badania migracji i inwazji komórek
Millipore QCM™ zapewniają szybki i wydajny system do ilościowego oznaczania różnych czynników migracji, adhezji i inwazji komórek, w tym badań przesiewowych środków farmakologicznych, oceny integryn, chemoatraktantów lub innych receptorów adhezyjnych odpowiedzialnych za migrację komórek. Zestawy te zapewniają badaczom spójne wyniki od ponad dekady i zostały opublikowane w ponad 4000 publikacji.
Testy migracji komórek: Umożliwia wygodną i czułą kwantyfikację in vitro migracji komórek w kierunku gradientu stężeń chemicznych (chemotaksja) lub gradientu białek ECM (haptotaksja).
Testy inwazji komórek: Umożliwia wygodną i czułą kwantyfikację inwazji komórek przez białko ECM błony podstawnej lub warstwę komórek, takich jak komórki śródbłonka.
Jak wybrać odpowiedni rozmiar porów dla komórek:
- Rozmiar porów 3 μm jest odpowiedni dla migracji leukocytów lub limfocytów.
- Rozmiar porów 5 µm jest odpowiedni dla podzbioru komórek fibroblastów lub komórek nowotworowych, takich jak komórki NIH-3T3 i MDA-MAB 231. Nadaje się również do monocytów i makrofagów.
- Rozmiar porów 8 μm jest odpowiedni dla większości typów komórek. Ten rozmiar porów zapewnia optymalną migrację większości komórek nabłonkowych i fibroblastów. Uwaga - rozmiar porów 8 μm nie jest odpowiedni dla eksperymentów migracji limfocytów.
Cell Migration Assays
.| Opis | Rozmiar porcji | Format płytki | Powłoka ECM | Wykrywanie | Liczba testów | No. testów | Nr produktu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemotaxis Cell Migration Assays | 8 µm | 24-dołkowe | Brak | Kolorymetryczne | 24 | ECM508 | |
| 24 studzienki | Fluorometryczne | 24 | ECM509 | ||||
| 96-dołkowy | Fluorometryczny | 96 | ECM510 | ||||
| 5 µm | 24-dołkowy | Kolorymetryczny | 24 | ECM506 | |||
| 24-dołkowy | Fluorometryczny | 24 | ECM507 | ||||
| 96-dołkowy | Fluorometryczny | 96 | ECM512 | ||||
| 3µm | 24-dołkowe | Colorimetric | 24 | ECM504 | |||
| 24-dołkowy | Fluorometryczny | 24 | ECM505 | ||||
| 96-dołkowe | Fluorometryczne | 96 | ECM515 | ||||
| Testy migracji komórek metodą haptotaksji | 8 µm | 24-dołkowe | Fibronektyna | Kolorymetryczne | 24 | ECM580 | |
| 24-dołkowe | Kolagen I | Fluorometryczne | 24 | ECM582 | |||
| 5 µm | 24-dołkowe | Laminin | Kolorymetryczny | 24 | ECM220 | ||
| 24-dołkowy | Fluorometryczny | 24 | ECM221 |
| Opis | Rozmiar porcji | Format płytki | Powłoka ECM | Wykrywanie | Liczba testów | No. testów | Nr produktu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Invasion Assays | 8 µm | 24-dołkowe | ECMatrix™ | Colorimetric | 12 | ECM550 | |
| 24-studzienkowy | Kolorymetryczny | 24 | ECM554 | ||||
| 96-dołkowe | Kolorymetryczne | 96 | ECM555 | ||||
| 24-dołkowe | Kolagen I | Kolorymetryczne | 24 | ECM551 | |||
| 24-studzienkowy | Fluorometryczny | 24 | ECM552 | ||||
| 96-dołkowy | Fluorometryczny | 96 | ECM556 | ||||
| Endothelial Cell Migration Assays | 3 µm | 24-dołkowe | Fibronektyna | Kolorymetryczne | 24 | ECM200 | |
| 24-dołkowe | Fluorometryczne | 24 | ECM201 | ||||
| Testy inwazji komórek śródbłonka | 24-dołkowe | ECMatrix™ | Kolorymetryczne | 24 | ECM210 | ||
| 24-dołkowy | Fluorometryczny | 24 | ECM211 | ||||
| Migracja transendotelialna leukocytów | 3 µm | 24-dołkowa | Fibronektyna | Kolorymetryczny | 24 | ECM557 | |
| Migracja transendotelialna komórek nowotworowych | 8 µm | 24-dołkowe | Kolorymetryczne | 24 | ECM558 | ||
| QCM™ Invadopodia Gelatin Degradation Assay (Green) | NA | NA | FITC-Gelatin* | Fluorometryczny | 32 | ECM670 | |
| QCM™ Invadopodia Gelatin Degradation Assay (Red) | & | Cy3-Gelatin* | Fluorometric | 32 | ECM671 |
Urządzenie do migracji mikrofluidycznej.
Millicell® µ-Migration Assay Kit pokonuje ograniczenia tradycyjnych testów migracji w wielu komorach. Innowacyjna konstrukcja szkiełka µ-Migration Slide promuje stabilny gradient stężenia generowany przez dyfuzję, który jest konsekwentnie liniowy i utrzymuje się przez ponad 48 godzin. Wykonane z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach optycznych podobnych do szkła, szkiełko µ-Migration Slide jest specjalnie zaprojektowane do testów mikroskopii wideo. W określonych odstępach czasu można uzyskać obrazy obszaru obserwacji, umożliwiając monitorowanie w czasie rzeczywistym i ilościowe pomiary migracji komórek.
Rysunek 3.Migracja komórek HT1080 na żywo. Wpływ stężenia surowicy (0% lub 10%) na skłonność do migracji komórek HT1080 na powierzchni pokrytej kolagenem. Wyniki pokazują, że większość komórek migrowała w kierunku 10% gradientu FCS (kolor czarny).
In Vitro Scratch Assay
Test zadrapań jest popularną metodą badania migracji komórek4. Skalowanie tej techniki okazało się jednak wyzwaniem, utrudniając analizę biochemiczną zdarzeń molekularnych pośredniczących w naprawie ran. Cell Comb™ scratch assay zaspokaja potrzebę prostego narzędzia zdolnego do tworzenia wielu ran zadrapań w sposób o wyższej przepustowości.
| Nr produktu | Opis produktu |
|---|---|
| 17-10191 | Cell Comb™ Scratch Assay |
Rysunek 4.Za pomocą testu zarysowania CellComb, jednowarstwowe komórki NIH3T3 zostały zarysowane/zranione w jednym kierunku (po lewej) lub w dwóch kierunkach (po prawej). Z czasem migrujące komórki wypełnią zarysowane sekcje i zostaną określone ilościowo za pomocą prostego zliczania komórek. Obrazowanie żywych komórek na migrujących komórkach jest również możliwe przy użyciu testu migracji zarysowań.
Białka ECM
Białka macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) są wytwarzane wewnątrzkomórkowo, a następnie wydzielane do otaczającego środowiska komórkowego, aktywnie regulując różnorodne funkcje komórek, w tym adhezję komórek, różnicowanie, proliferację, migrację, inwazję i przeżycie. Podstawowym zastosowaniem ECM w hodowlach in vitro jest promowanie adhezji komórkowej przy jednoczesnym utrzymaniu żywotności komórek i maksymalizacji proliferacji komórek dla dalszych zastosowań opartych na komórkach.
- Kolagen
- Lamina
- Fibronektyna
- Witronektyna
- Elastyna
- Wyciąg z błony podstawnej