Rodzaje poli-lizyny do zastosowań biomedycznych
Poliaminokwasy ułatwiają przyłączanie komórek i białek do stałych powierzchni w zastosowaniach biologicznych. W hodowlach komórkowych prawidłowe przyłączanie, wzrost i rozwój wielu typów komórek zależy od czynników przyłączania i składników macierzy zewnątrzkomórkowej. Podczas gdy niektóre komórki są w stanie syntetyzować te składniki, inne wymagają egzogennego źródła, szczególnie gdy są hodowane w hodowli bez surowicy. Aby ułatwić przyleganie, rozprzestrzenianie się komórek, wzrost, morfologię, różnicowanie i ruchliwość komórek, oferujemy szereg sterylnych poliaminokwasów testowanych w hodowlach komórkowych. W zastosowaniach histochemicznych oba polimery D- i L-lizyny są używane do powlekania szkiełek w celu promowania przyczepiania się komórek. Stwierdzono również, że poli-L-lizyna poprawia powlekanie białek na płytkach ELISA.
Oferujemy zarówno poli-D-lizynę, jak i poli-L-lizynę w kilku zakresach masy cząsteczkowej. Poli-Lizyna wzmacnia elektrostatyczne oddziaływanie między ujemnie naładowanymi jonami błony komórkowej i dodatnio naładowanymi jonami powierzchniowymi czynników wiążących na powierzchni hodowli. Po zaadsorbowaniu na powierzchni hodowli zwiększa liczbę dodatnio naładowanych miejsc dostępnych do wiązania komórek.
Poli-L-lizyna jest wzmacniaczem ładunku, dlatego może być stosowana do powlekania wielu powierzchni.
Poli-lizyny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Forma | Cząsteczka Waga | Konc. | Przechowywanie Temp. | Zastosowanie | Nr kat. |
| Poly-L-lizyna | sterylnie filtrowana | 70,000-150,000 | 0.01% | 2-8°C | Zalecane jako podłoże do hodowli komórkowych przy użyciu 0,5 ml roztworu 0,1 mg/ml do pokrycia 25 cm2. Optymalne warunki mocowania muszą być określone dla każdej linii komórkowej i zastosowania. | P4707 |
| .Poli-Lornityna | filtrowana sterylnie | filtrowana sterylnie 30 000-70 000 | 0.01% | 2-8°C | Zalecane jako podłoże do hodowli komórkowych przy użyciu 0,5 ml roztworu 0.1 mg/ml roztworu do pokrycia 25 cm2. | P4957 |
| Poli-L-lizyna | filtrowana sterylnie | 150,000-300,000 | 0.01% | 2-8°C | Zalecany jako podłoże do hodowli komórkowych przy użyciu 0,5 ml roztworu 0,1 mg/ml do pokrycia 25 cm2. Optymalne warunki mocowania muszą być określone dla każdej linii komórkowej i zastosowania. | P4832 |
| Poli-D-lizyna | liofilizowany proszek, γ-napromieniowany | średnia masa molowa 30,000-70,000 | - | -20°C | Poli-Lizyna z mol. wt. 30 000 jest przydatna w promowaniu adhezji komórek do stałych podłoży | P7280 |
| Poly-L-lizyna | liofilizowany proszek, napromieniowany promieniami γ | 30,000-70,000 | - | -20°C | Zalecany jako podłoże do hodowli komórkowych przy użyciu 0.5 ml roztworu 0,1 mg/ml do pokrycia 25 cm2. Optymalne warunki mocowania muszą być określone dla każdej linii komórkowej i zastosowania. | P9155 |
| Poli-D-lizyna | liofilizowany proszek, napromieniowany promieniowaniem γ | 70,000-150,000 | - | -20°C | Poli-Lizyna o mol. 30 000 jest przydatna w promowaniu adhezji komórek do stałych podłoży. | P6407 |
| Poli-L-lizyna | liofilizowany proszek, γ-napromieniowany | 70,000-150,000 | - | -20°C | Zalecany jako podłoże do hodowli komórkowych przy użyciu 0.5 ml roztworu 0,1 mg/ml do pokrycia 25 cm2. Optymalne warunki mocowania muszą być określone dla każdej linii komórkowej i zastosowania. | P6282 |
| Poli-D-lizyna | liofilizowany proszek, napromieniowany promieniowaniem γ | >300,000 | - | -20°C | Poli-Lizyna o mol. 30,000 jest przydatna w promowaniu adhezji komórek do stałych podłoży. | P7405 |
| Poli-L-lizyna | liofilizowany proszek, γ-napromieniowany | ≥300,000 | - | -20°C | Zalecany jako podłoże do hodowli komórkowych przy użyciu 0.5 ml roztworu 0,1 mg/ml do pokrycia 25 cm2. Optymalne warunki przyłączenia muszą być określone dla każdej linii komórkowej i zastosowania. | P5899 |
Materiały
Response not successful: Received status code 500