Merck
Związki metali są szeroko stosowane w chemii organicznej i medycznej jako reagenty lub katalizatory. Ponieważ większość jonów metali wykazuje aktywność fizjologiczną, redukcja poziomów metali resztkowych stała się kluczowym krokiem w syntezie związków bioaktywnych.1 Zastosowanie zmiataczy żywic jest skuteczną metodą usuwania jonów metali podczas oczyszczania po syntezie.2  Opracowaliśmy kilka różnych funkcjonalizowanych zmiataczy żywic do usuwania metali w różnych syntezach organicznych.
Zmiatacze metali
Typowa procedura usuwania metali
Dodaj 3-5 eq. zmiatacza żywicy do organicznego roztworu surowego produktu zawierającego jony metali. Powstałą mieszaninę miesza się przez 4-16 godzin w temperaturze pokojowej, aby umożliwić zmiataczowi pełne związanie się z jonami metalu. W niektórych przypadkach konieczne jest dodanie kilku kropli wody do roztworu w celu zwiększenia szybkości wiązania. Zmiatacz jest następnie usuwany przez filtrację.
Maksymalna zdolność wiązania zmiataczy
Maksymalna zdolność wiązania zmiatacza została określona przez mieszanie mieszaniny zmiatacza (1 eq.) i soli metalu (2,5-4 eq.) w rozpuszczalniku organicznym (THF, MeOH, EtOH, dichlorometan) lub mieszaninie dwóch rozpuszczalników przez noc. Żywicę przefiltrowano i przemyto rozpuszczalnikiem, wysuszono, a następnie przeanalizowano pod kątem zawartości metali za pomocą mikroanalizy.
Referencje
1.
Welch CJ, Albaneze-Walker J, Leonard WR, Biba M, DaSilva J, Henderson D, Laing B, Mathre DJ, Spencer S, Bu X, et al. 2005. Adsorbent Screening for Metal Impurity Removal in Pharmaceutical Process Research. Org. Process Res. Dev.. 9(2):198-205. https://doi.org/10.1021/op049764f
2.
Urawa Y, Miyazawa M, Ozeki N, Ogura K. 2003. A Novel Methodology for Efficient Removal of Residual Palladium from a Product of the Suzuki?Miyaura Coupling with Polymer-Supported Ethylenediamine Derivatives. Org. Process Res. Dev.. 7(2):191-195. https://doi.org/10.1021/op0255682