Systemy stabilizatorów rozpuszczalnikowych
Niektóre rozpuszczalniki z czasem ulegają degradacji, co wymaga specjalnego obchodzenia się z nimi i ich przechowywania. Ponadto produkty niektórych procesów degradacji stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeśli są obecne na wystarczająco wysokich poziomach. W przypadku tego typu materiałów dodawane są niewielkie ilości stabilizujących substancji chemicznych w celu spowolnienia lub zatrzymania degradacji materiału.
Ważne jest, aby zrozumieć stabilność używanych materiałów, a w przypadku niejasności skonsultować się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej i Centrum Bezpieczeństwa Produktu & Wyszukiwanie SDS. Poniżej znajduje się podstawowe podsumowanie systemów stabilizatorów dostępnych dla czterech najpopularniejszych niestabilnych rozpuszczalników.
Etery
Nadtlenki organiczne powstają w eterach w mechanizmie katalizowanym przez ciepło, światło i tlen. Oprócz potencjalnego zakłócania danej metody ze względu na ich wysoką reaktywność, nadtlenki eterów są wysoce niestabilne i stanowią potencjalne zagrożenie wybuchem w stężeniach powyżej 100 ppm. Niższe poziomy tych nadtlenków mogą również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas ogrzewania i/lub odparowywania.
Eter etylowy
Powszechnym stabilizatorem eteru etylowego jest butylowany hydroksytoluen (BHT), który jest zwykle dodawany do eteru etylowego w niskich stężeniach ppm. Związek ten zmiata wolne rodniki odpowiedzialne za powstawanie nadtlenków i jest bardzo skutecznym środkiem hamującym powstawanie nadtlenków. BHT jest niekompatybilny z metodami wymagającymi wysokiej czystości optycznej ze względu na silną absorbancję UV wynikającą z aromatycznej funkcjonalności tej cząsteczki.
Etanol jest kolejnym powszechnym stabilizatorem, który jest dodawany w znacznie wyższych stężeniach (1-2%) niż BHT. Ze względu na stosunkowo wysokie stężenie stabilizatora, obecność etanolu znacznie zwiększa polarność materiału i może mieć wpływ na niektóre zastosowania. Oferujemy eter etylowy z BHT, etanolem i systemami stabilizatorów BHT / etanol.
Tetrahydrofuran (THF)
THF to kolejny popularny rozpuszczalnik eterowy, który jest szeroko stosowany i podobnie jak eter etylowy, tworzy nadtlenki organiczne podczas przechowywania. BHT jest zwykle stosowany jako stabilizator w THF na poziomie 100-300 ppm. Podobnie jak eter etylowy, THF stabilizowany BHT jest mało użyteczny w metodach wykorzystujących wykrywanie UV ze względu na wysoki poziom tła spowodowany przez ten dodatek.
Rozpuszczalniki chlorowane
Rozpuszczalniki chlorowane ulegają degradacji w czasie poprzez mechanizmy, które podobnie jak etery, są katalizowane przez światło, ciepło i tlen. Produkty degradacji rozpuszczalników chlorowanych obejmują fosgen i kwas solny, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa w podwyższonych stężeniach.
Chloroform
Chloroform jest niestabilny i jest łączony z różnymi stabilizatorami w celu zwiększenia trwałości produktu. Oferujemy chloroform stabilizowany etanolem i amylenem. Podobnie jak eter, etanol musi być dodawany do chloroformu w stosunkowo wysokich stężeniach (~1%), aby był skuteczny. Zwiększy to polarność rozpuszczalnika i potencjalnie wpłynie na niektóre zastosowania. Amylen (2-metyl, 2-butan) jest dodawany do chloroformu w celu zmiatania wolnych rodników, takich jak chlorki powstające w wyniku rozkładu chloroformu. Związek ten jest skuteczny na poziomie około 100 ppm.
Dichlorometan (chlorek metylenu)
Chociaż bardziej stabilny niż chloroform, dichlorometan również ulega degradacji z czasem i wymaga stabilizatora. Alkany, takie jak cykloheksan, cykloheksen lub amylen, są zwykle stosowane jako środki konserwujące i są zwykle obecne na poziomach rzędu 100 ppm.
Z uwagi na popularność dichlorometanu jako rozpuszczalnika w laboratoriach środowiskowych, należy zauważyć, że z czasem stabilizatory alkenowe wytwarzają chlorowane produkty uboczne, które mogą zakłócać niektóre analizy GC. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku cykloheksenu, ponieważ te produkty uboczne są stosunkowo bardziej wrzące i będą eluować dalej od frontu rozpuszczalnika i mogą zakłócać docelowe anality.