Merck
Strona głównaBakteriologiaNośniki do wykrywania gronkowca złocistego
Nośniki do wykrywania gronkowca złocistego
Jvo Siegrist
AnalytiX Volume 10 Article 2
Staphylococcus aureus jest często częścią naszej flory skórnej, ale jest również przyczyną wielu chorób. Obecne badania donoszą o znacznym wzroście liczby gronkowców złocistych opornych na metycylinę (MRSA) w ostatnich latach.
Gronkowce mogą być przenoszone drogą powietrzną i mogą występować zarówno u zwierząt, jak i ludzi, w ściekach, wodzie, mleku lub żywności, a także na powierzchniach środowiskowych lub sprzęcie spożywczym. Jest to nadal jedna z pięciu najczęstszych przyczyn zakażeń szpitalnych, często powodująca zakażenia ran pooperacyjnych. W związku z tym stanowi poważny problem w szpitalach, zwłaszcza w odniesieniu do MRSA, gronkowca złocistego opornego na metycylinę.
Staphylococcus aureus jest inwazyjnym patogenem, który może powodować choroby w prawie każdej tkance lub narządzie w ludzkim ciele, głównie u osób z upośledzoną odpornością. Infekcje gronkowcowe były leczone przy użyciu penicyliny, ale z biegiem lat patogen ten rozwinął oporność na penicylinę poprzez tworzenie penicylinazy. Metycylina była kolejnym lekiem z wyboru, ponieważ nie jest rozkładana przez penicylinazę. Chociaż metycylina jest bardzo skuteczna w leczeniu większości zakażeń wywołanych przez gronkowce, niektóre szczepy rozwinęły oporność na metycylinę poprzez produkcję białka wiążącego penicylinę i nie mogą już być zabijane przez ten antybiotyk. Te oporne bakterie nazywane są opornymi na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA)1. Pacjenci z przerwami w skórze spowodowanymi ranami, cewnikami założonymi na stałe lub oparzeniami są narażeni na wysokie ryzyko rozwoju zakażenia MRSA 2. Rozprzestrzenianie się zakażeń MRSA można w znacznym stopniu kontrolować poprzez utrzymywanie higieny osobistej po interakcji z osobą zakażoną MRSA1.
Obecnie istnieje wiele innowacyjnych rozwiązań do wykrywania MRSA. Zdecydowanie wspieramy mikrobiologów selektywnym chromogennym podłożem HiCrome MeReSa Agar do wykrywania MRSA z izolatów klinicznych i innych próbek. Opatentowana mieszanina chromogenna zawarta w podłożu jest specyficznie rozszczepiana przez S. aureus dając niebiesko-zielone kolonie na tym podłożu i może być wyraźnie odróżniona od innych gatunków. Podłoże jest selektywne dla MRSA poprzez dodanie metycyliny.
Listy produktów
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
Panel graficzny z nagłówkiem "Czy wiesz, że?" przedstawiający mikroskopijny obraz skupisk bakterii Staphylococcus aureus. Bakterie wyglądają jak niebieskie, kuliste struktury zgrupowane razem, przypominające kiście winogron
Produkty spożywcze, które są często kojarzone z gronkowcowym zatruciem pokarmowym, obejmują mięso i produkty jajeczne, mleko i produkty mleczne oraz różne inne produkty, które mogą zawierać te składniki żywności. Procesy w przemyśle spożywczym, które są przechowywane w lekko podwyższonych temperaturach, muszą chronić przed gronkowcowym zatruciem pokarmowym, jedną z głównych przyczyn zapalenia żołądka i jelit. Zatrucie pokarmowe jest spowodowane obecnością enterotoksyn gronkowcowych wytwarzanych przez Staphylococcus aureus w żywności.
Staphylococci są fakultatywnymi beztlenowcami Gram-dodatnimi bakteriami, które rosną poprzez oddychanie tlenowe lub fermentację, która daje głównie kwas mlekowy. Bakterie te są katalazododatnie i oksydazoujemne. S. aureus wytwarzają różnorodne enzymy, takie jak stafylokinaza (koagulaza), proteazy, fosfataza, lipaza, deoksyrybonukleaza (DNaza) i enzym modyfikujący kwasy tłuszczowe (FAME). Większość klinicznych izolatów S. aureus wykazuje ekspresję specjalnego polisacharydu powierzchniowego i białka A. Różnicowanie i identyfikacja S. aureus może być dokonana na podstawie tych cech biochemicznych. Więcej szczegółów można znaleźć w schemacie blokowym identyfikacji (Ryc. 2),  tabeli zestawów i testów (Tabela 1),  tabeli zestawów i testów (Tabela 1).), oraz w tabeli zawierającej wykaz podłoży do różnicowania Staphylococcus aureus (Table 2).
Schemat przedstawiający proces identyfikacji ziarniaków Gram-dodatnich przy użyciu testu katalazy i preferencji pożywki wzrostowej. Wykres dzieli się na "katalazododatnie" z przykładami takimi jak Staphylococcus aureus, co prowadzi do dalszego różnicowania w oparciu o wzrost w "TSA Deeps" lub "Mannitol/High Salt" oraz "katalazododatnie" z przykładami takimi jak Streptococcus faecalis, co również prowadzi do różnicowania w oparciu o warunki wzrostu.
Rysunek 2.Schemat identyfikacji Staphylococus aureus
Tabela 1 i Tabela 2 określają cechy, które zestawy i testy wykorzystują do identyfikacji S. aureus.
.
Zestaw lub testNr kat. Nr kat.Cechy testu
Test katalazy (nadtlenek wodoru 3%).88597Test produkcji katalazy
Test koagulazy (szkiełko)75832Wykrywanie koagulazy
Test koagulazy (probówki)74226"
Oxidase Reagent acc. Gaby-Hadley A +
Odczynnik oksydazy wg. Gaby-Hadley B
07345
07817
Sprawdzenie obecności oksydazy
Oxidase Reagent acc. Gordon-McLeod18502"
Paski oksydazowe40560"
Test oksydazy70439"
.Zestaw testowy Staphylo Monotec Plus50448 Możliwość wykrywania koagulazy i białka A w jednym kroku (zwiększona czułość i swoistość w porównaniu z poprzednim zestawem testowym Staphylo Monotec, co skutkuje zwiększoną wykrywalnością MRSA)
Tabela 1Test do wykrywania i identyfikacji Staphylococcus aureus
Nośniki identyfikacyjneNr kat. Cechy testowe
Baird Parker Agar
Suplementy: Egg-Yolk Tellurite Emulsion (75208) lub
RPF Supplement (05939)
11705.Wykrywanie aktywności lipolitycznej i proteolitycznej, zdolność redukcji tellurytu do telluru metalicznego (EN-ISO 6888-1: 1999); z suplementem RPF wykrywana jest aktywność koagulazy i zdolność do redukcji tellurytu (EN-ISO 6888-2:2000)
Blood Agar
Suplement: krew defibrylowana
70133Wykrywanie β-hemolizy
Blood Agar No. 2
Suplement: krew defibrylowana
B1676"
Bromo Thymol Blue (B.T.B.) Lactose AgarB3676.Rozróżniane na podstawie zdolności do wzrostu przy wysokim pH i w obecności błękitu bromotymolowego (złotożółte kolonie)
CLED Agar55420Wykrywanie fermentacji laktozy
.Deoxyribonuclease Test Agar30787
70136
Wykrywanie aktywności deoksyrybonukleazy
DNase Test Agar with Toluidine BlueD2560"
Giolitti Cantoni Broth48905.Zdolność redukcji tellurytu do telluru i selektywne warunki
HiCrome™ Aureus Agar Base
Suplement: Emulsja tellurytowa z żółtka jaja kurzego (75208)
05662.Testowanie zdolności do redukcji tellurytu do telluru metalicznego oraz wykrywanie lipazy i proteazy za pomocą substratu chromogennego; brązowo-czarne kolonie
HiCrome™ MeReSa Agar Base
Supplement: MRSA Selective Supplement (51387)
90923Wykrywanie przez chromogenną mieszaninę substratów specyficznie rozszczepianą przez S. aureus; selektywny wobec MRSA; MRSA daje niebiesko-zielone kolonie
China Blue Lactose Agar22520Wykrywanie fermentacji laktozy
Mannitol Salt Agar63567
09166 (płytki)
Wykrywanie fermentacji mannitolowej w wysokim stężeniu chlorku sodu
Żelatyna odżywcza70151Wykrywanie enzymów upłynniających żelatynę (proteolitycznych)
Phenolphthalein Phosphate Agar68879Wykrywanie fosfatazy; różowo-czerwone kolonie
Spirit Blue Agar
Suplement: Substrat lipazy (patrz karta charakterystyki)
S4306.Wykrywanie i oznaczanie aktywności lipolitycznej
Staphylococcus Agar70193Wykrywanie tolerancji na sól, pigmentacji, wykorzystania D-mannitolu i upłynniania żelatyny
Tributyrin Agar
Suplement: Neutralna Tributyryna (91010)
91015.Wykrywanie i oznaczanie aktywności lipolitycznej
Vogel-Johnson Agar
Dodatki: Telluryt potasu 1% (17774)
70195Sprawdzenie zdolności do redukcji tellurytu do telluru i zdolności do fermentacji mannitolu
Tabela 2Nośniki do wykrywania i identyfikacji Staphylococcus aureus
Referencje
1.
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Canadian Centre for Occupational Health and Safety. [Internet].[updated 02 Apr 2018]. Available from: https://www.ccohs.ca/oshanswers/biol_hazards/methicillin
2.
2005. Dr. Alan Johnson, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection. . [Internet]. The Support group for MSRA sufferers and Dependents.