[Przejdź do zawartości](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) Produkty Koszyk0 PLPL Produkty ProduktyZastosowaniaUsługiZasobyWsparcie [Zaloguj się / Zarejestruj się](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Wyszukiwanie zamówienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup) [Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order) Koszyk0 [Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Monitorowanie powietrza](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/environmental-testing-and-industrial-hygiene/air-testing)Przegląd próbkowania pasywnego (dyfuzyjnego) # Przegląd próbkowania pasywnego (dyfuzyjnego) ## Techniki i urządzenia do pasywnego lub dyfuzyjnego pobierania próbek Pasywne lub dyfuzyjne pobieranie próbek opiera się na niewspomaganej dyfuzji molekularnej czynników gazowych (analitów) przez powierzchnię dyfuzyjną na adsorbent. W przeciwieństwie do próbkowania aktywnego (pompowanego), próbniki pasywne nie wymagają energii elektrycznej (drogie pompy), nie mają ruchomych części i są proste w użyciu (brak obsługi pompy lub kalibracji). Po pobraniu próbki zaadsorbowane anality są desorbowane z adsorbentu za pomocą rozpuszczalnika lub desorpcji termicznej. ### Korzyści z pasywnego/dyfuzyjnego pobierania próbek: - Kompaktowy, przenośny, dyskretny i niedrogi - Oferuje wskazanie średnich poziomów zanieczyszczeń w okresach od 8 godzin do tygodni lub miesięcy - Nie wymaga nadzoru, jest bezgłośny i może być stosowany w niebezpiecznych środowiskach - Niski koszt pozwala na pobieranie próbek w wielu lokalizacjach (np.g., w celu podkreślenia "gorących punktów" zanieczyszczenia lub określenia długoterminowych trendów danych w określonym obszarze geograficznym) - Nadaje się do monitorowania osobistego (strefa oddychania), analizy powietrza w pomieszczeniach i analizy powietrza atmosferycznego na zewnątrz ## Jak działają pasywne próbniki? Z prawa Ficka wiemy, że częstotliwość próbkowania (Q) jest funkcją współczynnika dyfuzji danego analitu (D) i stałej geometrycznej próbnika (K): Q = D.K. Współczynnik dyfuzji (D) zawsze pozostaje stały dla danego analitu; dlatego, aby poprawić częstotliwość próbkowania (Q), należy poprawić stałą geometryczną (K): K = S/l, gdzie S to powierzchnia dyfuzyjna, a l to odległość między powierzchnią dyfuzyjną i adsorbującą. Większość dostępnych na rynku próbników pasywnych lub dyfuzyjnych ma kształt płaski lub osiowy i oferuje niższe częstotliwości próbkowania oraz ograniczoną pojemność próbkowania. W rezultacie czułość może ucierpieć podczas krótkoterminowej analizy (z powodu niskiej częstotliwości próbkowania) lub długoterminowego próbkowania (dyfuzja wsteczna analitu z powodu niskiej pojemności). Promieniowa konstrukcja współosiowa pozwala obejść te problemy poprzez poprawę geometrii. ![Próbnik dyfuzyjny](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/environmental-testing-and-industrial-hygiene/air-testing/passive-samplers1.jpg "Próbnik dyfuzyjny") ![Próbnik radialny](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/environmental-testing-and-industrial-hygiene/air-testing/passive-samplers2.jpg "Próbnik radialny") Podobnie jak aktywne urządzenia do pobierania próbek, pasywne urządzenia do pobierania próbek są również wyposażone w szeroką gamę adsorbentów, aby selektywnie zbierać te zanieczyszczenia na niskich poziomach przez okres od 15 minut do 3 tygodni. Oferujemy wybór radialnych pasywnych urządzeń do pobierania próbek, Radiello® i DSD, które zapewniają do 2-3 razy szybsze pobieranie próbek i większą czułość w porównaniu z urządzeniami typu plakietka. __Powiązane artykuły__ - [Wydajna analiza WWA (EU 15+1) przy użyciu kolumny HPLC Ascentis® Express PAH](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/efficient-pah-analysis) - [Farby i powłoki Rozpuszczalniki Monitorowanie powietrza Aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/environmental-testing-and-industrial-hygiene/air-testing/paints-and-coatings-solvents-air-monitoring) - [Filtry membranowe do analizy mikroplastików](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/environmental-testing-and-industrial-hygiene/drinking-water-testing/membrane-filters-for-microplastics-analysis) - [Zastosowania mezoporowatej krzemionki](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/environmental-testing-and-industrial-hygiene/waste-water-and-process-water-testing/mesoporous-silica) - [Determination of Formaldehyde and Acetaldehyde in Air Using DNPH Cartridges and Automated On-Line Desorption Followed by HPLC](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/protocol/environmental-testing-and-industrial-hygiene/air-testing/aldehydes-air-dnph) - [Millipore® filter membranes: ISCC PLUS certification](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/filtration/millipore-filter-membranes-advancing-lab-sustainability) - [PFAS Analysis Methods](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/pfas-analysis-methods) - [PFAS Column Selection for LC and GC](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/pfas-column-selection-for-lc-and-gc) - [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) Góra __Zaloguj się, aby kontynuować__ Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować. Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim. Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars) Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices) Media społecznościowe [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Badania. Rozwój. Produkcja.__ Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) [Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii. Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia. [Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map) An unknown error has occured.