Wykrywanie i różnicowanie Staphylococcus Aureus na podłożu Baird Parker Agar
Jvo Siegrist
Product Manager Microbiology,
AnalytiX Volume 10 Article 4
Baird Parker Agar jest stosowany do izolacji i różnicowania gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności i farmaceutykach zgodnie z metodą Bairda Parkera.
Jako źródło azotu dla organizmu do pożywki dodaje się pepton kazeinowy i ekstrakt mięsny. Ekstrakt drożdżowy dostarcza azotu, a także innych ważnych składników odżywczych, takich jak kompleks witaminy B12. Pożywka zawiera lit i telluryt, które hamują większość zanieczyszczającej mikroflory, podczas gdy glicyna i pirogronian zwiększają wzrost gronkowców. Gronkowce mogą redukować telluryt do tellurku, co powoduje szare lub czarne zabarwienie kolonii. Po dodaniu żółtka pożywka staje się żółta i lekko nieprzezroczysta. Wokół kolonii koagulazododatnich Staphylococcus aureus tworzy się wyraźna aureola, a po dalszej inkubacji może powstać nieprzezroczysta strefa spowodowana reakcją żółtka jaja z lecytynazą (aktywność lipolityczna). Przypuszcza się, że szaro-czarne kolonie i aureola na tym podłożu wskazują na gronkowce koagulazododatnie, ponieważ stwierdzono wysoką korelację między testem koagulazy a aktywnością lipofilową. Staphylococcus aureus i niektóre szczepy Staphylococcus saprophyticus (Shaw i wsp.[5]) mogą wykazywać obie te cechy, ale można je łatwo odróżnić od siebie dzięki różnym czasom, w których rozwija się halo.
Baird Parker Agar Base
Baird Parker Agar with Rabbit Plasma Fibrinogen może być stosowany do wykrywania aktywności koagulazy. Organizmy koagulazododatnie pojawiają się jako szare lub czarne kolonie z powodu redukcji tellurytu i jako nieprzezroczysta aureola, z powodu konwersji fibrynogenu w fibrynę przez koagulazę. Należy liczyć tylko płytki z mniej niż 100 charakterystycznymi koloniami. Zastosowanie tej pożywki eliminuje potrzebę dodatkowego testu koagulazy.
Podłoża:
Suplementy:
- Emulsja tellurytowa z żółtka jaja (Nr kat. Nr kat. 75208)
- Suplement RPF (Suplement fibrynogenu z osocza królika; Nr kat. 05939)
- Emulsja tellurynowa z żółtek jaj Sterylna, 20% 1.03785.0001
Mikroorganizmy do testowania wydajności:
| Nr materiału | Gatunek produkcyjny (wszystkie stężenia) | Nr WDCM | CFU |
|---|---|---|---|
| < href=. | CFU | ||
| CRM06571L-10EA | Staphylococcus aureus | 00035 | 30-120 |
| CRM06571M-10EA | Staphylococcus aureus | 00035 | 500-50,000 |
| VT000357-10EA | Staphylococcus aureus | 00035 | 50,000-150,000 |
| VT000322-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 15-80 |
| VT000323-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 80-130 |
| VT000324-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 130-300 |
| VT000326-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 1,000-10,000 |
| VT000327-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00032 | 50,000-150,000 |
| VT000342-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00034 | 15-80 |
| VT000343-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00034 | 80-130 |
| VT000346-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00034 | 1,000-10,000 |
| VT000347-10EA | Staphylococcus aureus subsp. aureus | 00034 | 50,000-150,000 |
| Nr materiału | Gatunek selektywności | Nr WDCM | CFU | |
|---|---|---|---|---|
| < href=. | CFU | |||
| VT000127-10EA | Escherichia coli | 00012 | 50,000-150,000 | |
| VT000137-10EA | Escherichia coli | .Escherichia coli | 00013 | 50,000-150,000 |
| Nr materiału | Gatunek charakterystyczny | Nr WDCM | |
|---|---|---|---|
| < href=. | CFU | ||
| VT001596-10EA | Staphylococcus saprophyticus | 00159 | 1,000-10,000 |