Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)Niestandardowe iScale Oligos™ DNA i siRNA
# Niestandardowe iScale Oligos™ DNA i siRNA
__Przegląd sekcji__
- [Dlaczego skalowalne oligo są przydatne?](https://www.sigmaaldrich.com#scalable-oligos)
- [Specyfikacje skalowalnych oligos DNA](https://www.sigmaaldrich.com#scale-oligos-dna-specifications)
- [Commercial and cGMP Oligo Capabilities](https://www.sigmaaldrich.com#oligo-capabilities)
- [siRNA](https://www.sigmaaldrich.com#sirna)
- [Specyfikacje siRNA Oligos w skali](https://www.sigmaaldrich.com#iscale-oligos-sirna-specifications)
- [Zademonstrowane zastosowanie *in vivo*](https://www.sigmaaldrich.com#demonstrated-use-in-vivo)
- [Powiązane produkty](https://www.sigmaaldrich.com#related-products)
## Dlaczego skalowalne oligo są przydatne?[](https://www.sigmaaldrich.com)
Skalowalne oligo są kluczowe, ponieważ pozwalają na elastyczną produkcję w różnych ilościach w celu zaspokojenia określonych potrzeb badawczych lub komercyjnych. Ta skalowalność zapewnia efektywne wykorzystanie zasobów, opłacalność i możliwość dostosowania do wymagań projektu. Niezależnie od tego, czy są to eksperymenty na małą skalę, czy zastosowania komercyjne na dużą skalę, skalowalne oligosy oferują wszechstronność i wygodę wymaganą do usprawnienia przepływów pracy i zoptymalizowania wyników w badaniach i genomice stosowanej.
iScale Oligos DNA i siRNA oferuje skalowalną produkcję niestandardowych oligonukleotydów DNA i siRNA w ilościach od miligrama do grama. Ta skalowalna zdolność produkcyjna zaspokaja specjalistyczne potrzeby w zastosowaniach komercyjnych, zapewniając wydajną i opłacalną produkcję wysokiej jakości oligonukleotydów do badań, diagnostyki, testów laboratoryjnych (LDT) i rozwoju terapeutycznego.
## Skalowalne niestandardowe oligonukleotydy DNA
Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w produkcji oligonukleotydów jesteśmy wiodącym dostawcą skalowalnych niestandardowych oligonukleotydów na całym świecie. Miligramowe i gramowe ilości niestandardowych oligonukleotydów DNA są przeznaczone do projektów *in vivo*, wysokowydajnych i komercyjnych (narzędzia badawcze w naukach przyrodniczych, diagnostyka molekularna i testy laboratoryjne). iScale niestandardowe oligonukleotydy są walidowane partiami pod ścisłą kontrolą QMS, aby spełnić unikalne potrzeby klientów.
[Zamówienie DNA (mg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/configurators/tube)
* * *
## Powiązane produkty
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
* * *
### Zalety niestandardowych oligonukleotydów DNA
- Ilości oligonukleotydów dostępne w celu zaspokojenia potrzeb eksperymentalnych i komercyjnych z szybką i wydajną globalną skalowalnością produkcji
- Bezpośrednie konsultacje z zespołem naukowym w celu ustalenia specyfikacji
- Najnowocześniejsze laboratorium analityczne zapewniające ściśle kontrolowaną jakość produktu
li>Bezpośrednie konsultacje z naszym zespołem naukowym w celu ustalenia specyfikacji dla danego zastosowania
Najnowocześniejsze laboratorium analityczne, zapewniające ściśle kontrolowany produkt wysokiej jakości
## Specyfikacje skalowalnych niestandardowych oligo DNA[](https://www.sigmaaldrich.com)
Skalowalne oligo są dostępne w szerokim zakresie długości sekwencji, ilości, oczyszczenia i formatów. W przypadku pytań oznaczonych poniżej jako "Zapytaj" lub jeśli masz niestandardowe potrzeby dotyczące oligo, które różnią się od przedstawionych ogólnych specyfikacji, wyślij zapytanie na adres [dnaoligos@milliporesigma.com](mailto:dnaoligos@milliporesigma.com).
Ilości
- 10, 25, 50, 100, 250 & 500 mg
- 1, 2, 5, 10, & 15 g (zapytaj o większe ilości)
[Oczyszczanie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/dna-and-rna-purification/best-purification)
- Desalt, RP-HPLC & *in vivo* Treatment
Długości sekwencji
- 10 do 55 baz (zapytaj o dłuższe długości)
[Modyfikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/qpcr/custom-dna-oligos-modifications)
- 6-FAM, biotyna, fosforan, modyfikatory aminowe & inne
- Zapytanie o wykonalność zablokowanego kwasu nukleinowego & inne modyfikacje
[kontrola jakości](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/custom-dna-oligos-qc-qa)
- 100% spektrometria masowa
- Analityczna HPLC dostępna
- Dostępny certyfikat analizy
Format
- Dostarczany w postaci suchej lub w roztworze w probówkach lub na płytkach
- Pooling, aliquoting & normalizacja dostępna (zapytaj o wykonalność)
Usługi
- __Wymiana soli__: zastępuje toksyczne jony amonowe z syntezy fizjologicznie tolerowanymi jonami sodu. Zawarte dla wszystkich typów oczyszczania.
- __Filtracja__: minimalizuje bakterie, pleśnie i inne zanieczyszczenia. Dołączony do oczyszczania *in vivo*.
- __Testowanie endotoksyn__: zapewnia, że LPS gram-ujemny jest poniżej akceptowalnego progu, w przeciwnym razie gospodarz może umrzeć z powodu wstrząsu toksycznego zainicjowanego przez kaskadę immunologiczną. Dostępne do oczyszczania *in vivo*.
### Przydatne zastosowania skalowalnych niestandardowych oligos
- Antysens
- Badania wiązania
- Wysokoprzepustowy PCR/qPCR
- Sekwencjonowanie Sangera & NGS (bez adapterów)
- Oznaczanie struktury krystalograficznej w promieniach X
- Testy immunostymulacyjne
- Produkcja mikromacierzy
### Zapewnienie jakości produkcji oligo na zamówienie
Podstawą naszych procesów produkcji oligo jest solidny [System zarządzania jakością (QMS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/qpcr/oligonucleotide-quality-assurance-quality-management-system-components), który zapewnia zgodność z następującymi [rejestracjami jakości](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management/iso-certificates):
- ISO 9001:2015 dla produkcji oligonukleotydów klasy badawczej
- ISO 13485:2016 dla produkcji oligonukleotydów klasy diagnostycznej
- ISO 14001:2015 dla skutecznego zarządzania środowiskowego
Ta kultura jakości jest zintegrowana ze wszystkimi aspektami naszej niestandardowej działalności oligonukleotydowej. [Kluczowe elementy naszego QMS](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/qpcr/oligonucleotide-quality-assurance-quality-management-system-components) obejmują:
- Certyfikaty analizy
- Kontrola dokumentów
- Powiadomienia o zmianach
- Zarządzanie dostawcami
- Umowy biznesowe
- Działania korygujące i zapobiegawcze
Każdy komponent napędza zapewnienie jakości, a w celu weryfikacji rutynowo organizujemy rygorystyczne audyty rejestratora, wewnętrzne i klienta.
[Zamówienie DNA (mg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/configurators/tube)
* * *
## Możliwości komercyjne i cGMP Oligo Capabilities[](https://www.sigmaaldrich.com)
W ramach naszego [Oligosy komercyjne](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/iso-oligos), nasze [Oligosy cGMP](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/custom-cgmp-oligos) charakteryzują się spójnością i najwyższą jakością. Niezależnie od tego, czy chcesz skomercjalizować lub opracować test w oparciu o qPCR, amplifikację izotermiczną, NGS lub inną technologię, nasze produkty zapewniają właściwą równowagę między szerokością i głębią.
## Skalowalne małe interferujące RNA (siRNA)[](https://www.sigmaaldrich.com)
.Nasze globalne doświadczenie w produkcji zapewnia miligramowe i gramowe ilości siRNA MISSION® *in viv*o jakości idealnej do doskonałych badań nad RNAi u zwierząt. Ponadto produkujemy inne rodzaje RNA, takie jak miRNA i jednoniciowe RNA, wszystkie skalowalne, aby doskonale zaspokoić różnorodne potrzeby badawcze.
[Zapytanie ofertowe (siRNA)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/support/mission-in-vivo-quality)
* * *
### Zalety produktu siRNA
- Nadaje się do zastosowań *in vivo*, w tym walidacji celu i testów przedklinicznych
- Dostępny dla [MISSION Predesigned siRNA](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/gene-expression-and-silencing/mission-predesigned-sirna) lub niestandardowych sekwencji siRNA
- Odpowiednie do bezpośredniego dostarczania lub jako istotny składnik strategii formulacji
## iScale Oligos siSpecyfikacje produktów siRNA[](https://www.sigmaaldrich.com)
Niestandardowe skalowalne siRNA są dostępne w różnych ilościach, czystościach i formatach w zależności od potrzeb produkcyjnych. W przypadku zapytań oznaczonych poniżej jako "Zapytaj" lub jeśli masz potrzeby, które różnią się od innych przedstawionych ogólnych specyfikacji, wyślij zapytanie na adres [sirnarequest@milliporesigma.com](mailto:sirnarequest@milliporesigma.com).
Ilości- 3, 50 & 100 mg
\- Zapytaj o większe ilości
[Oczyszczanie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/dna-and-rna-purification/best-purification)- Desalt, RP-HPLC & *in vivo*
Forma sekwencji- 19 do 50-merowe simpleksy lub dupleksy
[Modyfikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/qpcr/custom-dna-oligos-modifications)- biotyna, fosforan, modyfikator aminowy (C3, C6, C6 dT, C7, C12), 6-FAM™, cyjanina 3,
cyjanina 5, cyjanina 5.5, 2'-OMe & fosforotioan
\- Zapytanie o wykonalność zablokowanego kwasu nukleinowego & inne modyfikacje
[Kontrola jakości](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/custom-dna-oligos-qc-qa)- 100% spektrometria masowa*
\- Dostępna analityczna HPLC
\- Dostępny certyfikat analizy<
Format- Dostarczane w postaci suchej w probówkach lub na płytkach
\- Dostępne łączenie i alikwotowanie (zapytaj o wykonalność)
Usługi- Jeśli oligonukleotyd ma być stosowany *in vivo*, zalecane jest oczyszczanie *in vivo* i te usługi
:
- Wymiana soli (zastępuje toksyczne jony amonowe z syntezy
fizjologicznie tolerowanymi jonami sodu)
- Filtracja (minimalizuje bakterie, pleśnie i inne zanieczyszczenia)
- Testowanie endotoksyn (zapewnia, że gram-ujemny LPS jest poniżej akceptowalnego
progu, w przeciwnym razie gospodarz może umrzeć z powodu wstrząsu toksycznego zainicjowanego przez
kaskadę immunologiczną)
*\*W zależności od miejsca produkcji, do oceny dupleksów siRNA można użyć PAGE.*
### [](https://www.sigmaaldrich.com)__Zademonstrowane zastosowanie precyzyjnego siRNA *in vivo*__
Współpracowaliśmy z Bioo Scientific (obecnie PerkinElmer) w celu walidacji naszej MISSION *in vivo*o jakości siRNA (patrz artykuł w Drug Discovery & Development-Aug 1, 2008).
W tych eksperymentach, komórki H1155luc zostały wstrzyknięte myszom NOD/SCID. Powstały guzy, którym wstrzyknięto siRNA specyficzne dla lucyferazy lub siRNA o jakości *in vivo* nieukierunkowanej w MaxSuppressor™ *in vivo* RNA-LANCEr II. Po 24 godzinach wstrzyknięto roztwór D-lucyferyny, a zwierzęta zobrazowano za pomocą urządzenia NightOWL II LB 983 firmy Berthold Technologies. Zwierzęta leczone siRNA specyficznym dla lucyferazy wykazywały znaczną redukcję aktywności lucyferazy, podczas gdy zwierzęta nieleczone siRNA były pozytywne pod względem luminescencji ([Rysunek 1](https://www.sigmaaldrich.com#figure1)). Dane te pokazują skuteczność *in vivo* wysokiej jakości siRNA sformułowanego w MaxSuppressor ™ *in vivo* RNA-LANCEr II *in vivo* środek dostarczający.
__Rysunek 1.__Zwierzę leczone siRNA specyficznym dla lucyferazy po lewej; zwierzę leczone siRNA niecelowanym po prawej
Po 72 godzinach od wstrzyknięcia guzy usunięto, a białko wyekstrahowano i znormalizowano za pomocą testu Bradford. Stężenie lucyferazy oznaczono za pomocą testu ELISA. Redukcja białka jest reprezentowana w stosunku do zwierzęcia nieleczonego celowanym czynnikiem RNAi. Aktywność lucyferazy została zmniejszona dwukrotnie w guzach (__Rysunek 2__).
__Rysunek 2.__Procentowa ekspresja białka lucyferazy u zwierząt traktowanych siRNA specyficznym dla lucyferazy i zwierząt kontrolnych mierzona testem ELISA. Każde powtórzenie dotyczy innej myszy.
[Zapytanie ofertowe (siRNA)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/support/mission-in-vivo-quality)
Jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc, prosimy o kontakt z naszym działem usług technicznych pod adresem [oligotechserv@milliporesigma.com](mailto:oligotechserv@milliporesigma.com).
MISSION jest znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. [Label License](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/product-licenses/mission-rnai-licenses).
### Referencje
1\.
Stany MP, Vathipadiekal V, Ozbun L, Stone RL, Mok SC, Xue H, Kagami T, Wang Y, McAlpine JN, Bowtell D, et al. Identification of Novel Therapeutic Targets in Microdissected Clear Cell Ovarian Cancers. PLoS ONE. 6(7):e21121. [https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021121](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021121)
2\.
Beghin A, Belin S, Hage-Sleiman R, Brunet Manquat S, Goddard S, Tabone E, Jordheim LP, Treilleux I, Poupon M, Diaz J, et al. Correction: ADP Ribosylation Factor Like 2 (Arl2) Regulates Breast Tumor Aggressivity in Immunodeficient Mice. PLoS ONE. 4(11): [https://doi.org/10.1371/annotation/b0d43779-c9aa-44fe-a46d-71d7d2bc4a6a](https://doi.org/10.1371/annotation/b0d43779-c9aa-44fe-a46d-71d7d2bc4a6a)
3\.
Ramachandran V, Arumugam T, Langley R, Hwang RF, Vivas-Mejia P, Sood AK, Lopez-Berestein G, Logsdon CD. The ADMR Receptor Mediates the Effects of Adrenomedullin on Pancreatic Cancer Cells and on Cells of the Tumor Microenvironment. PLoS ONE. 4(10):e7502. [https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007502](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007502)
4\.
Brahmamdam P, Watanabe E, Unsinger J, Chang KC, Schierding W, Hoekzema AS, Zhou TT, McDonough JS, Holemon H, Heidel JD, et al. 2009. TARGETED DELIVERY OF siRNA TO CELL DEATH PROTEINS IN SEPSIS. 32(2):131-139. [https://doi.org/10.1097/shk.0b013e318194bcee](https://doi.org/10.1097/shk.0b013e318194bcee)
5\.
Fitamant J, Guenebeaud C, Coissieux M, Guix C, Treilleux I, Scoazec J, Bachelot T, Bernet A, Mehlen P. 2008. Netrin-1 expression confers a selective advantage for tumor cell survival in metastatic breast cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105(12):4850-4855. [https://doi.org/10.1073/pnas.0709810105](https://doi.org/10.1073/pnas.0709810105)
6\.
Watabe M, Aoyama K, Nakaki T. 2008. A Dominant Role of GTRAP3-18 in Neuronal Glutathione Synthesis. Journal of Neuroscience. 28(38):9404-9413. [https://doi.org/10.1523/jneurosci.3351-08.2008](https://doi.org/10.1523/jneurosci.3351-08.2008)
* * *
__Powiązane artykuły__
- [Oligonukleotydy na zamówienie zgodne z normami GMP](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/pcr/custom-cgmp-oligos)
- [Długie oligo](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/advanced-gene-editing/custom-dna-long-oligos)
- [Oligonukleotydy antysensowne](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/gene-expression-and-silencing/antisense-oligonucleotides)
- [Custom Next-Gen Sequencing Oligos](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/genomics/next-gen-sequencing/custom-next-gen-sequencing-oligos)
- [Niestandardowe oligole cGMP](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/campaigns/cgmp-oligos)
__Powiązane kategorie produktów__
- [Oligonukleotydy DNA na zamówienie i sondy do qPCR](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/molecular-biology-and-functional-genomics/oligos-and-qpcr-probes/custom-predesigned-dna-oligos-and-qpcr-probes)
- [Oligonukleotydy RNA na zamówienie i gotowe, dupleksy siRNA oraz kontrolne](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/molecular-biology-and-functional-genomics/oligos-and-qpcr-probes/custom-predesigned-rna-oligos-sirna-duplexes-controls)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)