Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Bioelektronika](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/materials-science-and-engineering/bioelectronics)Nanomateriały do zastosowań biomedycznych
# Nanomateriały do zastosowań biomedycznych
Dendrymery to klasa nanomateriałów, które są wykorzystywane do opracowywania technologii ratujących życie. Jednościenne nanorurki węglowe są wykorzystywane do produkcji zminiaturyzowanych czujników DNA, patogenów i substancji chemicznych - na przykład czujników glukozy. Wielościenne nanorurki, nanoglinki i nanocząstki ceramiczne są włączane do ultra-wytrzymałych nanokompozytów polimerowych, które będą wykorzystywane w zastosowaniach ortopedycznych, na przykład do wymiany stawów. Nanocząstki mogą być również wykorzystywane do tworzenia nanostrukturalnych podłoży wspierających przyczepianie i wzrost komórek w inżynierii tkankowej. Nanoproszki hydroksyapatytu (nr produktu. [677418](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/677418)), włączone do biodegradowalnych kompozytów polimerowych1 lub osadzone na biokompatybilnych podłożach2, wykazano, że promują adhezję i proliferację komórek kościotwórczych (osteoblastów). Z niecierpliwością czekamy na możliwość zaoferowania nowych narzędzi nanomateriałowych w celu przyspieszenia badań w dziedzinie biotechnologii i medycyny.
[](https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/677418)
__Rysunek 1:__ Nanoproszek hydroksyapatytu
- Wzór cząsteczkowy \[Ca5(OH)(PO4)3]x
- Średni rozmiar cząstek 150 - 200 nm
- Powierzchnia > 9.4 m2/g
- Dostępny w opakowaniu 5 g
## Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### Referencje
1\.
Kim S, Sun Park M, Jeon O, Yong Choi C, Kim B. 2006. Poly(lactide-co-glycolide)/hydroxyapatite composite scaffolds for bone tissue engineering. Biomaterials. 27(8):1399-1409. [https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.08.016](https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.08.016)
2\.
Sato M, Sambito MA, Aslani A, Kalkhoran NM, Slamovich EB, Webster TJ. 2006. Increased osteoblast functions on undoped and yttrium-doped nanocrystalline hydroxyapatite coatings on titanium. Biomaterials. 27(11):2358-2369. [https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.10.041](https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2005.10.041)
__Powiązane artykuły__
- [Bioprzewodzące polimery i kompozyty do zaawansowanych zastosowań](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/bioelectronics/conducting-bio-based-polymers-and-composites)
- [Polimery przewodzące dla zaawansowanych procesów mikro- i nanofabrykacji](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/bioelectronics/conductive-polymers)
- [Właściwości i zastosowania jednościennych nanorurek węglowych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/electron-microscopy/single-walled-carbon-nanohorns)
- [Przezroczyste elektrody przewodzące na bazie grafenu](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/graphene-based-transparent-conductive-electrodes)
- [Nanorurki węglowe: Produkcja i zastosowania](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/multi-walled-carbon-nanotubes)
- [Nanorurki węglowe sortowane polimerowo](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/polymer-sorted-semiconducting-carbon-nanotubes)
- [Nanorurki węglowe o pojedynczych i podwójnych ściankach](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-double-multi-walled-carbon-nanotubes)
- [Sortowanie nanorurek węglowych i ich zastosowania biologiczne](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/sorting-carbon-nanotubes)
- [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)
An unknown error has occured.