Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Elektronika organiczna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/materials-science-and-engineering/organic-electronics)MXeny: Przestrajalna rodzina dwuwymiarowych węglików i azotków
# MXeny: Przestrajalna rodzina dwuwymiarowych węglików i azotków
__Christopher E. Shuck and Yury Gogotsi__
*A. J. Drexel Nanomaterials Institute and Department of Materials Science and Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA 19104, USA*
[gogotsi@drexel.edu](mailto:gogotsi@drexel.edu)
- [Wprowadzenie](https://www.sigmaaldrich.com#1)
- [Zastosowania MXenów](https://www.sigmaaldrich.com#2)
- [Wnioski](https://www.sigmaaldrich.com#3)
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Wprowadzenie
Materiały dwuwymiarowe (2D) były przedmiotem wielu badań ze względu na ich unikalne właściwości elektroniczne, optyczne i mechaniczne. Od czasu odkrycia niezwykłych właściwości fizycznych grafenu w 2004 roku, grupy badawcze na całym świecie koncentrują się na odkrywaniu, rozwoju i zastosowaniach materiałów 2D. Po opracowaniu grafenu zbadano wiele innych rodzin materiałów 2D, w tym niedawno odkryte struktury jednoelementowe (fosforeny ([902896](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/902896.html)), stanen, silicen, germanen ([906026](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/906026)) itp.) oraz znane związki dwuskładnikowe (BN ([901349](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901349), [901410](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901410)), dichalkogenki metali przejściowych (TMD) ([901867](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901867), [901187](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901187), [902462](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/902462), [903841](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/903841)), oxides, etc.) lub bardziej złożone kompozycje, takie jak gliny. W 2011 roku odkryto rodzinę przewodzących dwuwymiarowych węglików, azotków i węgloazotków, znanych jako MXenes.1
MXeny są potencjalnie największą znaną obecnie klasą materiałów 2D, z ponad 30 różnymi typami (__Rysunek 1__) i setkami zbadanymi obliczeniowo *in-silico*. Co więcej, istnieje potencjał dla tysięcy dodatkowych członków tej rodziny, jeśli uwzględni się roztwory stałe.2 MXeny mają ogólną strukturę Mn+1XnTx, gdzie M jest wczesnym pierwiastkiem przejściowym (Ti, V, Nb itp.), a X jest C i/lub N.), a X to C i/lub N, z n w zakresie 1-4.3 Tx reprezentuje zakończenia powierzchni (zazwyczaj -O, -OH i -F), z n+1 warstwami M pokrywającymi n warstw X w układzie \[MX]nM. Te przewodzące, hydrofilowe materiały ceramiczne 2D są syntetyzowane poprzez odgórne selektywne trawienie ich materiałów prekursorowych faz MAX (910740, 910767, 910775, 910759, 910821, 910708), zazwyczaj w postaci Mn+1AXn, ale niektóre MXeny są syntetyzowane z różnych prekursorów, w tym M2A2X i Mn+1AxXn+x. Wykazano, że synteza MXenów jest łatwo skalowalna, bez zmiany właściwości wraz ze wzrostem wielkości partii.4 W tych przypadkach A to głównie Al, ale zastosowano również Si i Ga.2 MXeny występują w wielu formach: pojedyncze struktury metaliczne (Ti3C2Tx, Ti2CTx, V2CTx itp.), uporządkowane podwójne MXeny metali przejściowych (tj, Mo2Ti2C3Tx, Mo2TiC2Tx, Cr2TiC2Tx itp.), MXenów w stanie stałym (tj, Ti2-yVyCTx, Mo4-yVyC3Tx, Ti2-yNbyCTx) oraz uporządkowane diwakantowe MXeny (Mo1.33CTx, W1.33CTx, itd).2 Rodzina MXene jest dość zróżnicowana, z materiałami, które można dostroić za pomocą różnych podejść, w tym modyfikacji liczby warstw atomowych (n), zmiany pierwiastków M lub X, dostosowania chemii powierzchni (Tx) poprzez obróbkę końcową lub podczas syntezy, wyboru rozmiaru MXenes i interkalacji różnych gatunków do struktury, wśród wielu innych podejść.2
__Rysunek 1.__Kompozycje MXene zgłoszone do tej pory. MXeny mają ogólną strukturę Mn+1XnTx, gdzie M jest wczesnym metalem przejściowym (Ti, V, Nb itp.), X jest C i/lub N, Tx są zakończeniami powierzchni (zazwyczaj -O, -OH, -Cl i -F), a n = 1-4. MXeny odkryte do tej pory obejmują MXeny mono-M, uporządkowane MXeny z podwójnym metalem przejściowym, MXeny w roztworze stałym i uporządkowane MXeny diwakantowe.3.
MXeny zazwyczaj występują w dwóch formach, wielowarstwowego proszku (ML) lub rozwarstwionych pojedynczych płatków. Aby zsyntetyzować proszek ML MXene, zwykle stosuje się wytrawiacze zawierające fluor (HF lub HF/HCl) w celu selektywnego usunięcia warstwy A (w większości przypadków Al). Aby przekształcić proszek ML w roztwór koloidalny z pojedynczym płatkiem, stosuje się interkalant (np, LiCl, wodorotlenek tetrametyloamonu (TMAOH), dimetylosulfotlenek (DMSO) itp.).5 Inne podejście, w którym prekursor jest jednocześnie wytrawiany i rozwarstwiany przy użyciu *in-situ* HF (HCl+LiF, NH4HF2 ([455830](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/455830)), itp.).5 Ponieważ MXeny są syntetyzowane głównie w procesie topochemicznym w środowisku wodnym, zachowują one charakter hydrofilowy. Ze względu na tę hydrofilowość, MXeny mogą być przetwarzane przy użyciu standardowych technik opartych na roztworach (głównie na bazie wody), w tym filtracji próżniowej, powlekania natryskowego, powlekania zanurzeniowego, powlekania wirowego itp. Oprócz rozpuszczalników wodnych, MXeny tworzą stabilne roztwory koloidalne w polarnych rozpuszczalnikach organicznych, w tym dimetyloformamidzie (DMF), N-metylo-2-pirolidonie (NMP), węglanie propylenu (PC) i etanolu.6 Ze względu na ich szerokie możliwości dostosowywania (np, ) i przetwarzalności, MXeny znalazły już zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, w tym w urządzeniach do magazynowania energii, zastosowaniach biomedycznych, materiałach kompozytowych, urządzeniach elektrochromowych i niezliczonych innych zastosowaniach (__Rysunek 2__).
__Rysunek 2.__Dotychczas zbadane zastosowania i właściwości MXenów. Środkowy wykres kołowy przedstawia stosunek publikacji dotyczących każdego zastosowania/właściwości MXenów w odniesieniu do całkowitej liczby publikacji na temat "MXene" od 2011 r. do lutego 2019 r. na podstawie Web of Science. Środkowy pierścień wykresu kołowego, w kolorze podobnym do środkowego, pokazuje rok rozpoczęcia eksploracji każdego zastosowania/właściwości MXenes. Może istnieć jeden lub dwa artykuły opublikowane przed niektórymi z wymienionych lat; uznaliśmy rok z kilkoma ważnymi publikacjami za rok początkowy dla każdego wycinka. Zewnętrzny pierścień pokazuje stosunek publikacji tylko na temat Ti3C2Tx MXene do publikacji na temat wszystkich kompozycji MXene (M2XTx, M3X2Tx, M4X3Tx) i M5X4Tx).2,7
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Zastosowania MXenów
Pierwszym zastosowaniem MXenów były materiały magazynujące energię. Wykazano na przykład, że Ti3C2Tx ma pojemność objętościową do 1500 F cm-3.8 Biorąc pod uwagę tę właściwość, oczekuje się, że cieńsze (M2XTx) MXeny mogą mieć wyższą teoretyczną pojemność grawimetryczną. Znaczące prace koncentrowały się na wykorzystaniu różnych MXenów jako materiałów do magazynowania energii.9 W urządzeniach do magazynowania energii MXeny były stosowane jako elektrody w kondensatorach elektrochemicznych, mikro-superkondensatorach i bateriach, wykorzystujących Li-, Na-, Mg-, Al- i inne chemikalia, z szeroką gamą stosowanych elektrolitów, w tym wodnych (np.H2SO4, Li2SO4, KOH itp.) i niewodne organiczne (np, DMSO, PC, acetonitryl (ACN) itp.) (__Rysunek 3__), a także ciecze jonowe.2, 9-11 W zależności od zastosowanego układu elektrolitów, użyteczny zakres napięcia może wynosić od 0,5 do 3,0 V.2 Ze względu na dużą liczbę nieodłącznych chemikaliów dostępnych dla MXenów, wykonano znaczące prace w celu zbadania mechanizmów magazynowania ładunku różnych MXenów, a także sposobów dalszej optymalizacji materiałów. MXeny mają zazwyczaj pseudokapsułowy mechanizm magazynowania; jony przenikają między arkuszami MXenu, oddziałując z zakończeniami powierzchni na płaszczyźnie podstawowej. W zależności od użytych jonów, odstępy międzywarstwowe MXene można zmieniać, dostosowując je do wielkości jonów interkalujących.12 Wreszcie, MXeny mają doskonałą cykliczność, bez zmiany pojemności zarejestrowanej po 10 000 cykli dla Ti3C2Tx w elektrolitach wodnych.11 Zastosowanie metaloprzewodzących MXenów jako spoiw i kolektorów prądu w urządzeniach do magazynowania energii jest również bardzo obiecujące. Podczas gdy znaczna część badań nad MXenami koncentrowała się na możliwościach magazynowania energii, zbadano również szeroką gamę innych zastosowań.
__Rysunek 3.__Makroporowata elektroda Ti3C2Tx z 1 M LiTFSI w elektrolitach organicznych DMSO, ACN i PC. A), krzywe CV. OCV (oznaczone strzałkami) wynoszą -0,13 V (czarny), -0,32 V (niebieski) i -0,12 V (czerwony) względem AgCI odpowiednio dla elektrolitów na bazie DMSO, ACN i PC. B), Dane chronoamperometryczne zebrane przy zastosowanych maksymalnych potencjałach. C), dane EIS zebrane przy OCV. D), dane EIS zebrane przy maksymalnym ujemnym potencjale względem AgCI. Wstawki w C i D pokazują powiększone krzywe w zakresie wysokich częstotliwości; używają tych samych jednostek, co w C i D. E), Schemat superkondensatora wykorzystującego 2D MXene (różowy, Ti; cyjan, C; czerwony, O) jako elektrodę ujemną ze stanami rozpuszczonymi lub zdesolwatowanymi. Legenda dla elektrolitu: zielony, kation; pomarańczowy, anion; żółty, cząsteczka rozpuszczalnika.10
MXeny mają unikalne właściwości optyczne i zastosowania, takie jak urządzenia elektrochromowe, przezroczyste przewodniki, warstwy transportu elektronów itp. Zarówno grubość (n), jak i skład chemiczny wpływają na widma absorpcji optycznej, co oznacza, że różne MXene mogą być stosowane w oparciu o konkretne potrzeby optyczne. Na przykład wykazano, że Ti3CNTx wykazuje zależną od grubości nieliniową absorpcję nasyconą przy wysokich fluencjach światła, co czyni go użytecznym do blokowania modów w femtosekundowych laserach światłowodowych.13 Ponadto wykazano, że fotodioda oparta na Ti3C2Tx łamie symetrię czasowo-odwrotną, osiągając niewzajemną transmisję nanosekundowych impulsów laserowych.13 Ostatnio wykazano, że MXeny są przestrajalnymi materiałami elektrochromowymi; w zależności od zastosowanego polaryzacji, pik absorpcji optycznej Ti3C2Tx może być odwracalnie i kontrolowanie przesunięty o ponad 100 nm.14 Dodatkowo, MXeny zostały wykorzystane do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana, z obliczonymi współczynnikami wzmocnienia sięgającymi 106, co prowadzi do możliwości ulepszonego biochemicznego wykrywania molekularnego.15 Ze względu na plazmoniczny charakter właściwości optycznych MXenów, jest prawdopodobne, że wkrótce znajdą one różnorodne zastosowania optyczne obejmujące szeroki zakres długości fal.
Ostatnio, znaczna uwaga została skupiona na elektronicznych i elektromagnetycznych właściwościach MXenów ze względu na ich wysoką przewodność elektryczną i przetwarzalność. Na przykład, niedawno wykazano, że Ti3C2Tx ma najwyższą skuteczność ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych spośród wszystkich materiałów syntetycznych o porównywalnej grubości, warstwa 45 μm odpowiada 92 decybelom (dB), warstwa 2.5 μm daje 50 dB, a folia o grubości 50 nm daje 20 dB.16 Wykazano również, że MXeny mogą być stosowane jako natryskiwane elastyczne anteny i znaczniki identyfikacji radiowej (RFID) przy wymaganej grubości folii wynoszącej zaledwie ~100 nm.17 Niektóre podwójne MXeny (na bazie Mo, W, Ti, Zr i Hf) zostały zaproponowane jako izolatory topologiczne ze względu na możliwość jednoczesnego wykorzystania lekkich i ciężkich pierwiastków do dostrojenia struktury.18 Ponadto oczekuje się, że szereg MXenów (na bazie Cr-, Mn-, V- i Ti) będzie wykazywać właściwości ferromagnetyczne lub antyferromagnetyczne, w zależności od konkretnej chemii i zakończeń powierzchni.19 Ze względu na wysoką przewodność i funkcjonalizację powierzchni MXenów, możliwe jest wykorzystanie ich jako czujników gazu o bardzo wysokim stosunku sygnału do szumu i bardzo niskich granicach wykrywalności. Na przykład, granica wykrywalności dla Ti3C2Tx została obliczona na 0,011 i 0.13 ppb odpowiednio dla acetonu i amoniaku, co jest jednymi z najniższych wartości, jakie kiedykolwiek odnotowano.2 Stwierdzono, że te czujniki gazu oparte na MXene przewyższają inne materiały 2D pod względem stosunku sygnału do szumu.2
Badano właściwości sprężyste Ti3C2Tx i stwierdzono, że moduł Younga pojedynczej warstwy Ti3C2Tx wynosi 0.33 TPa, co jest najwyższą wartością spośród wszystkich materiałów 2D przetwarzanych w roztworze (__Rysunek 4__).20 Ze względu na te ekstremalne właściwości mechaniczne i w połączeniu z ich pożądanymi właściwościami optycznymi/elektronicznymi, MXeny są szeroko stosowane w kompozytach. Ostatnio opisano kompozyty o osnowie ceramicznej i metalowej. Ponadto, ponieważ MXeny są przetwarzalne w wodzie, kompozyty polimerowe są wytwarzane w rozpuszczalnikach polarnych; grupy badawcze stosowały różne polimery, w tym alkohol poliwinylowy (PVA) ([363065](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/363065), [563900](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/563900), [341584](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/341584)), poliakryloamid (PAM) ([92560](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/sigma/92560) oraz [749222](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/749222)), polietylenoimina (PEI) ([904759](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/904759), [181978](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/181978)), glikol polietylenowy (PEG) (MM Cat. Nr kat. 8.18892) i inne systemy polimerowe.21 Kompozyty te zostały wykorzystane do różnych zastosowań, w tym do ekranowania zakłóceń elektromagnetycznych, elektrokatalizatorów, elektrochemicznych systemów magazynowania energii i wielu innych. Oprócz kompozytów polimerowych, heterostruktury zostały zsyntetyzowane w połączeniu z innymi materiałami 2D i 1D, w tym grafenem ([900561](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/900561), [763705](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/763705), [777676](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/777676)), nanorurki węglowe ([901046](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901046), [901082](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901082), [901056](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901056)), tlenki metali przejściowych (TMO), dichalkogenki metali przejściowych (TMD) i inne.22 Oprócz kompozytów wytwarzanych z polimerów lub innych materiałów 2D, MXeny zostały również wykorzystane w inteligentnych tkaninach. Hydrofilowość MXenów umożliwia im łatwe powlekanie włókien naturalnych, takich jak bawełna i wełna, syntetycznych, takich jak poliester, oraz łączenie z innymi materiałami w celu przędzenia włókien.2 Kompozyty te zostały wykorzystane jako dziane elastyczne superkondensatory do magazynowania energii, jako włókna przewodzące i jako inteligentne tekstylia do noszenia.2 Tak więc, łącząc MXeny z innymi materiałami w celu utworzenia kompozytów, można zrealizować zalety obu materiałów. Duża różnorodność w rodzinie MXene, w połączeniu z różnorodnymi rodzinami materiałów, z którymi można je łączyć, prowadzi do ogromnej biblioteki możliwych systemów kompozytowych z możliwością wyboru określonych właściwości.
__Rysunek 4.__Pomiary mechaniczne jednowarstwowych i dwuwarstwowych płatków Ti3C2Tx. A) Bezkontaktowy obraz AFM jednowarstwowego płatka Ti3C2Tx umieszczonego nad układem mikrodołków w podłożu Si/SiO2. B,C) Profile wysokości wzdłuż B) przerywanych niebieskich i C) czerwonych linii pokazanych w A). D) Schemat nanoindentacji zawieszonej membrany Ti3C2Tx za pomocą końcówki AFM. E) Krzywe siła-odchylenie dwuwarstwowego (2L) płatka Ti3C2Tx przy różnych obciążeniach. Wstawka pokazuje obraz AFM pękniętej membrany. F) Porównanie krzywych obciążenia dla jednowarstwowych (1L) i dwuwarstwowych (2L) membran Ti3C2Tx. Średnica otworu wynosi 820 nm. G) Histogram sztywności sprężystej dla membran 1L i 2L. Linie ciągłe przedstawiają dopasowanie Gaussa do danych. H) Porównanie eksperymentalnych krzywych siła-ugięcie dla jednowarstwowego grafenu i membran Ti3C2Tx. I) Porównanie efektywnych modułów Younga dla kilku materiałów 2D: GO, rGO, MoS2, h-BN i grafenu. Wykres porównuje wartości uzyskane na membranach jednowarstwowych materiałów 2D w podobnych eksperymentach nanoindentacji.20
Wiele grup badawczych zaczęło badać środowiskowe zastosowania MXenów, w tym separację gazów i oczyszczanie wody. Ze względu na morfologię warstw MXene, możliwe jest osiągnięcie przepuszczalności H2 2200 Barrer przy selektywności H2/CO2 160.23 Wykazano również, że kationy (K+, Na+, Li+, Ni2+, Ca2+, Mg2+ i Al3+) mogą być selektywnie filtrowane z wody o wysokiej przepuszczalności poprzez zmianę odstępu międzywarstwowego folii MXene.24 Mo1.33CTx został przebadany pod kątem odsalania wody słonawej i morskiej, wykazując, że usuwanie jonów w stężeniach wody morskiej (600 mM NaCl) można osiągnąć przy niskim zużyciu energii (17 kT), czyli przy braku jakichkolwiek membran jonowymiennych.25 Wykazano również, że Ti3C2Tx nadaje się do usuwania różnych jonów metali ciężkich, w tym Cr, Pb, Cu i innych ze stosunkowo wysoką wydajnością.26 Podczas gdy badania w tym kierunku są stosunkowo nowe, MXeny wykazały potencjał do odegrania głównej roli w przyszłych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska.
MXeny znalazły obiecujące zastosowanie w biomedycynie, w tym w biosensorach, materiałach antybakteryjnych, w bioobrazowaniu, jako środki terapeutyczne i w teranostyce (__Rys. 5__).27 Większość zastosowań biomedycznych koncentruje się na MXenach na bazie Ti, Nb i Ta ze względu na ich nietoksyczny charakter. Nie zaobserwowano cytotoksyczności Ti3C2Tx do tej pory. Wykonano wiele różnych biosensorów, koncentrując się na wykrywaniu małych cząsteczek, w tym NH3, H2O2, glukozy, a nawet metali ciężkich. Stwierdzono również, że Ti3C2Tx nadaje się do zabijania komórek w terapii fotodynamicznej typu I. MXeny mogą również hamować wzrost bakterii poprzez nakładanie stresu oksydacyjnego na błony komórkowe bakterii. Ze względu na właściwości optyczne charakterystyczne dla MXenów (tj. specyficzne widma absorpcji zależą od składu chemicznego MXenów), mogą one być wykorzystywane do bioobrazowania (zarówno do obrazowania fotoakustycznego, jak i luminescencyjnego) lub jako środki kontrastujące w tomografii komputerowej. MXeny były również stosowane jako środki terapeutyczne do generowania reaktywnych form tlenu, jako materiały fototermiczne oraz do ładowania ładunków leków w celu synergistycznej terapii (teranostyka). Dwa inne ważne zastosowania medyczne MXenów obejmują sorbenty do usuwania mocznika i innych toksyn z krwi,28 a także elektrody wszczepialne i skórne.29-30 Podczas gdy zastosowania MXenów w dziedzinie biomedycyny są wciąż stosunkowo nowe, zakres już przeprowadzonych badań ilustruje różnorodność i obietnicę tej rodziny dla przyszłych prac.
__Rysunek 5.__Schematyczna ilustracja procesu wytwarzania kompozytowych nanocząstek Ta4C3-IONP-SPs i ich unikalnej funkcjonalności dla dwumodalnej ablacji fototermicznej raka piersi ze wzmocnieniem kontrastowym w obrazowaniu MRI/CT.31
## [](https://www.sigmaaldrich.com)Wnioski
Unikalne właściwości elektroniczne, optyczne, chemiczne i mechaniczne MXenów w połączeniu z łatwością przetwarzania pomogły zademonstrować ich ogromną obietnicę zrewolucjonizowania wielu dziedzin. Podczas gdy początkowo badania nad MXenami koncentrowały się na magazynowaniu energii, obszar ich potencjalnych zastosowań poszerzył się o dziedziny od inteligentnych tekstyliów po medycynę, komunikację, czujniki gazu i urządzenia elektrochromowe, a także remediację środowiska. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę dostępnych odkrytych MXenów, dalszą kontrolę nad chemią powierzchni, lepsze fundamentalne zrozumienie właściwości i postępy w przetwarzaniu MXenów, prawdopodobne jest, że odkryte zostaną również liczne nowe zastosowania MXenów.
## Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
### Referencje
1\.
Naguib M, Kurtoglu M, Presser V, Lu J, Niu J, Heon M, Hultman L, Gogotsi Y, Barsoum MW. 2011. Two-Dimensional Nanocrystals Produced by Exfoliation of Ti3AlC2. Adv. Mater.. 23(37):4248-4253. [https://doi.org/10.1002/adma.201102306](https://doi.org/10.1002/adma.201102306)
2\.
Anasori B, Gogotsi Y. 2019. 2D Metal Carbides and Nitrides (MXenes). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-19026-2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-19026-2)
3\.
Deysher G, Shuck CE, Hantanasirisakul K, Frey NC, Foucher AC, Maleski K, Sarycheva A, Shenoy VB, Stach EA, Anasori B, et al. 2020. Synthesis of Mo4VAlC4 MAX Phase and Two-Dimensional Mo4VC4 MXene with Five Atomic Layers of Transition Metals. ACS Nano. 14(1):204-217. [https://doi.org/10.1021/acsnano.9b07708](https://doi.org/10.1021/acsnano.9b07708)
4\.
Shuck CE, Sarycheva A, Anayee M, Levitt A, Zhu Y, Uzun S, Balitskiy V, Zahorodna V, Gogotsi O, Gogotsi Y. 2020. Scalable Synthesis of Ti 3 C 2 T x MXene. Adv. Eng. Mater.. 22(3):1901241. [https://doi.org/10.1002/adem.201901241](https://doi.org/10.1002/adem.201901241)
5\.
Alhabeb M, Maleski K, Anasori B, Lelyukh P, Clark L, Sin S, Gogotsi Y. 2017. Guidelines for Synthesis and Processing of Two-Dimensional Titanium Carbide (Ti3C2Tx MXene). Chem. Mater.. 29(18):7633-7644. [https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b02847](https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b02847)
6\.
Maleski K, Mochalin VN, Gogotsi Y. 2017. Dispersions of Two-Dimensional Titanium Carbide MXene in Organic Solvents. Chem. Mater.. 29(4):1632-1640. [https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b04830](https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b04830)
7\.
Gogotsi Y, Anasori B. 2019. The Rise of MXenes. ACS Nano. 13(8):8491-8494. [https://doi.org/10.1021/acsnano.9b06394](https://doi.org/10.1021/acsnano.9b06394)
8\.
Lukatskaya MR, Kota S, Lin Z, Zhao M, Shpigel N, Levi MD, Halim J, Taberna P, Barsoum MW, Simon P, et al. 2017. Ultra-high-rate pseudocapacitive energy storage in two-dimensional transition metal carbides. Nat Energy. 2(8): [https://doi.org/10.1038/nenergy.2017.105](https://doi.org/10.1038/nenergy.2017.105)
9\.
Anasori B, Lukatskaya MR, Gogotsi Y. 2017. 2D metal carbides and nitrides (MXenes) for energy storage. Nat Rev Mater. 2(2): [https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.98](https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.98)
10\.
Wang X, Mathis TS, Li K, Lin Z, Vlcek L, Torita T, Osti NC, Hatter C, Urbankowski P, Sarycheva A, et al. 2019. Influences from solvents on charge storage in titanium carbide MXenes. Nat Energy. 4(3):241-248. [https://doi.org/10.1038/s41560-019-0339-9](https://doi.org/10.1038/s41560-019-0339-9)
11\.
Peng Y, Akuzum B, Kurra N, Zhao M, Alhabeb M, Anasori B, Kumbur EC, Alshareef HN, Ger M, Gogotsi Y. All-MXene (2D titanium carbide) solid-state microsupercapacitors for on-chip energy storage. Energy Environ. Sci.. 9(9):2847-2854. [https://doi.org/10.1039/c6ee01717g](https://doi.org/10.1039/c6ee01717g)
12\.
Simon P. 2017. Two-Dimensional MXene with Controlled Interlayer Spacing for Electrochemical Energy Storage. ACS Nano. 11(3):2393-2396. [https://doi.org/10.1021/acsnano.7b01108](https://doi.org/10.1021/acsnano.7b01108)
13\.
Dong Y, Chertopalov S, Maleski K, Anasori B, Hu L, Bhattacharya S, Rao AM, Gogotsi Y, Mochalin VN, Podila R. 2018. Saturable Absorption in 2D Ti3C2MXene Thin Films for Passive Photonic Diodes. Adv. Mater.. 30(10):1705714. [https://doi.org/10.1002/adma.201705714](https://doi.org/10.1002/adma.201705714)
14\.
Salles P, Pinto D, Hantanasirisakul K, Maleski K, Shuck CE, Gogotsi Y. 2019. Electrochromic Effect in Titanium Carbide MXene Thin Films Produced by Dip?Coating. Adv. Funct. Mater.. 29(17):1809223. [https://doi.org/10.1002/adfm.201809223](https://doi.org/10.1002/adfm.201809223)
15\.
Sarycheva A, Makaryan T, Maleski K, Satheeshkumar E, Melikyan A, Minassian H, Yoshimura M, Gogotsi Y. 2017. Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) as Surface-Enhanced Raman Scattering Substrate. J. Phys. Chem. C. 121(36):19983-19988. [https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b08180](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b08180)
16\.
Shahzad F, Alhabeb M, Hatter CB, Anasori B, Man Hong S, Koo CM, Gogotsi Y. 2016. Electromagnetic interference shielding with 2D transition metal carbides (MXenes). Science. 353(6304):1137-1140. [https://doi.org/10.1126/science.aag2421](https://doi.org/10.1126/science.aag2421)
17\.
Sarycheva A, Polemi A, Liu Y, Dandekar K, Anasori B, Gogotsi Y. 2018. 2D titanium carbide (MXene) for wireless communication. Sci. Adv.. 4(9):eaau0920. [https://doi.org/10.1126/sciadv.aau0920](https://doi.org/10.1126/sciadv.aau0920)
18\.
Khazaei M, Ranjbar A, Arai M, Sasaki T, Yunoki S. Electronic properties and applications of MXenes: a theoretical review. J. Mater. Chem. C. 5(10):2488-2503. [https://doi.org/10.1039/c7tc00140a](https://doi.org/10.1039/c7tc00140a)
19\.
Kumar H, Frey NC, Dong L, Anasori B, Gogotsi Y, Shenoy VB. 2017. Tunable Magnetism and Transport Properties in Nitride MXenes. ACS Nano. 11(8):7648-7655. [https://doi.org/10.1021/acsnano.7b02578](https://doi.org/10.1021/acsnano.7b02578)
20\.
Lipatov A, Lu H, Alhabeb M, Anasori B, Gruverman A, Gogotsi Y, Sinitskii A. 2018. Elastic properties of 2D Ti3C2TxMXene monolayers and bilayers. Sci. Adv.. 4(6):eaat0491. [https://doi.org/10.1126/sciadv.aat0491](https://doi.org/10.1126/sciadv.aat0491)
21\.
Hong Ng VM, Huang H, Zhou K, Lee PS, Que W, Xu JZ, Kong LB. Recent progress in layered transition metal carbides and/or nitrides (MXenes) and their composites: synthesis and applications. J. Mater. Chem. A. 5(7):3039-3068. [https://doi.org/10.1039/c6ta06772g](https://doi.org/10.1039/c6ta06772g)
22\.
Pomerantseva E, Gogotsi Y. 2017. Two-dimensional heterostructures for energy storage. Nat Energy. 2(7): [https://doi.org/10.1038/nenergy.2017.89](https://doi.org/10.1038/nenergy.2017.89)
23\.
Ding L, Wei Y, Li L, Zhang T, Wang H, Xue J, Ding L, Wang S, Caro J, Gogotsi Y. 2018. MXene molecular sieving membranes for highly efficient gas separation. Nat Commun. 9(1): [https://doi.org/10.1038/s41467-017-02529-6](https://doi.org/10.1038/s41467-017-02529-6)
24\.
Ren CE, Hatzell KB, Alhabeb M, Ling Z, Mahmoud KA, Gogotsi Y. 2015. Charge- and Size-Selective Ion Sieving Through Ti3C2Tx MXene Membranes. J. Phys. Chem. Lett.. 6(20):4026-4031. [https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b01895](https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b01895)
25\.
Srimuk P, Halim J, Lee J, Tao Q, Rosen J, Presser V. 2018. Two-Dimensional Molybdenum Carbide (MXene) with Divacancy Ordering for Brackish and Seawater Desalination via Cation and Anion Intercalation. ACS Sustainable Chem. Eng.. 6(3):3739-3747. [https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b04095](https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b04095)
26\.
Wu Y, Pang H, Liu Y, Wang X, Yu S, Fu D, Chen J, Wang X. 2019. Environmental remediation of heavy metal ions by novel-nanomaterials: A review. Environmental Pollution. 246608-620. [https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.12.076](https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.12.076)
27\.
Huang K, Li Z, Lin J, Han G, Huang P. Two-dimensional transition metal carbides and nitrides (MXenes) for biomedical applications. Chem. Soc. Rev.. 47(14):5109-5124. [https://doi.org/10.1039/c7cs00838d](https://doi.org/10.1039/c7cs00838d)
28\.
Meng F, Seredych M, Chen C, Gura V, Mikhalovsky S, Sandeman S, Ingavle G, Ozulumba T, Miao L, Anasori B, et al. 2018. MXene Sorbents for Removal of Urea from Dialysate: A Step toward the Wearable Artificial Kidney. ACS Nano. 12(10):10518-10528. [https://doi.org/10.1021/acsnano.8b06494](https://doi.org/10.1021/acsnano.8b06494)
29\.
Driscoll N, Richardson AG, Maleski K, Anasori B, Adewole O, Lelyukh P, Escobedo L, Cullen DK, Lucas TH, Gogotsi Y, et al. 2018. Two-Dimensional Ti3C2 MXene for High-Resolution Neural Interfaces. ACS Nano. 12(10):10419-10429. [https://doi.org/10.1021/acsnano.8b06014](https://doi.org/10.1021/acsnano.8b06014)
30\.
Driscoll N, Maleski K, Richardson AG, Murphy B, Anasori B, Lucas TH, Gogotsi Y, Vitale F. Fabrication of Ti3C2 MXene Microelectrode Arrays for *In Vivo* Neural Recording. JoVE.(156): [https://doi.org/10.3791/60741](https://doi.org/10.3791/60741)
31\.
Liu Z, Lin H, Zhao M, Dai C, Zhang S, Peng W, Chen Y. 2018. 2D Superparamagnetic Tantalum Carbide Composite MXenes for Efficient Breast-Cancer Theranostics. Theranostics. 8(6):1648-1664. [https://doi.org/10.7150/thno.23369](https://doi.org/10.7150/thno.23369)
__Powiązane artykuły__
- [Technologie druku 3D/4D](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/3d-printing/3d-and-4d-printing-technologies)
- [Polimery przewodzące dla zaawansowanych procesów mikro- i nanofabrykacji](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/bioelectronics/conductive-polymers)
- [Grafenowe kropki kwantowe: właściwości, synteza i zastosowania](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/biosensors-and-imaging/graphene-quantum-dots)
- [Fullereny do zastosowań w biologii i fotowoltaice](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/fullerenes)
- [Luminogeny o emisji indukowanej agregacją dla niedomieszkowanych organicznych diod elektroluminescencyjnych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/aggregation-induced-emission-luminogens)
- [Luminogeny AIE: Rodzina nowych materiałów o wieloaspektowych funkcjach](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/aie-luminogens)
- [Rozwój półprzewodników organicznych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/development-of-organic-semiconductors)
- [Rozwój donorów małych cząsteczek dla organicznych ogniw słonecznych przetwarzanych w roztworach](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/organic-electronics/development-of-small-molecule-donors)
- [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
__Powiązane kategorie produktów__
- [Katalizatory nieorganiczne](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/chemistry-and-biochemicals/catalysts/inorganic-catalysts)
- [Sole](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/chemistry-and-biochemicals/lab-chemicals/salts)
- [Kwasy do zastosowań laboratoryjnych, analitycznych i podlegających regulacjom prawnym](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/products/chemistry-and-biochemicals/lab-chemicals/acids)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)