[Przejdź do zawartości](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) Produkty Koszyk0 PLPL Produkty ProduktyZastosowaniaUsługiZasobyWsparcie [Zaloguj się / Zarejestruj się](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Wyszukiwanie zamówienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup) [Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order) Koszyk0 [Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Synteza półprzewodnikowa](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis)Wykorzystanie węgla aktywnego jako nośnika katalizatorów metali szlachetnych # Wykorzystanie węgla aktywnego jako nośnika katalizatorów metali szlachetnych __Howard Wisniowski, Yong Zhang__ *Cabot Norit Activated Carbon, Cabot Corporation* Większość procesów chemicznych wymaga katalizatora, co czyni je kluczowymi dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego. Węgiel aktywny jest materiałem, który posiada wszystkie wymagane cechy do wykorzystania jako nośnik katalizatora. W porównaniu do innych nośników, takich jak krzemionka lub tlenek glinu, węgiel aktywny zapewnia: - Większą powierzchnię wewnętrzną, aby uzyskać wyższą szybkość reakcji (jak pokazano na __Rysunku 1__) i niższy koszt na metr sześcienny - Stabilną obojętność w trudnych warunkach procesowych, takich jak roztwory kwaśne i alkaliczne< - Zminimalizowana ingerencja w selektywność lub aktywność katalizy ze względu na udział węgla w większości reakcji - Dostępny w postaci proszku, granulatu i wytłaczanych kształtów - Łatwe odzyskiwanie metali szlachetnych ![ Porównanie różnych komercyjnych nośników katalizatorów z metali szlachetnych](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-figure1.jpg "Comparison of different commercial precious metal catalyst carrier materials1") __Rysunek 1.__ Porównanie różnych komercyjnych nośników katalizatorów z metali szlachetnych1 Nośniki katalizatora z węglem aktywnym Cabot Norit oferują spójność, wysoką czystość, niskie ścieranie i unikalne właściwości chemiczne powierzchni. Produkty te są dostępne w różnych rozkładach wielkości porów, co skutkuje doskonałą dyspersją katalizatora na powierzchni węgla.   ## Co to jest węgiel aktywny Węgiel aktywny jest wysoce porowatym materiałem adsorpcyjnym o dużej powierzchni i w dużej mierze amorficznej strukturze. Składa się głównie z aromatycznych konfiguracji atomów węgla połączonych losowymi wiązaniami krzyżowymi. Węgiel aktywny różni się od innej formy węgla - grafitu - tym, że węgiel aktywny ma arkusze lub grupy atomów, które są ułożone nierównomiernie w nieuporządkowany sposób. Stopień uporządkowania różni się w zależności od surowca wyjściowego i historii termicznej. Grafitowe płytki w węglu aktywowanym parą są nieco uporządkowane, podczas gdy bardziej amorficzne struktury aromatyczne znajdują się w chemicznie aktywowanym drewnie. Przypadkowe wiązanie tworzy wysoce porowatą strukturę z licznymi pęknięciami, szczelinami i pustkami między warstwami węgla. Wielkość cząsteczek, porowatość i wynikająca z tego ogromna powierzchnia wewnętrzna węgla aktywnego sprawiają, że materiał ten jest niezwykle skuteczny w adsorbowaniu szerokiego zakresu zanieczyszczeń zarówno z cieczy, jak i gazów. Aby zapewnić pewną perspektywę dla wewnętrznej powierzchni węgla aktywnego, roczna produkcja węgla aktywnego Cabot Norit ma powierzchnię prawie równą całkowitej powierzchni lądowej na Ziemi (148 mln km²). __Rysunek 2__ pokazuje dwa mikrografy wewnętrznej struktury węgla aktywnego opartego na aktywowanym parą węglu brunatnym. ![Struktura porów węgla aktywnego na bazie węgla brunatnego](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-figure2.jpg "Pore structure of lignite-based activated carbon") __Rysunek 2.__Te obrazy z mikroskopu helowo-jonowego pokazują strukturę porów węgla aktywnego na bazie lignitu Sorbenty z węglem aktywnym są dostosowane do konkretnych zastosowań, głównie w oparciu o wymagania dotyczące wielkości porów i objętości porów. Porowatość i inne parametry są kontrolowane przez wybór surowca, warunki procesu aktywacji i etapy przetwarzania końcowego. W zależności od zastosowania, węgiel aktywny może mieć postać proszku (PAC), granulatu (GAC) lub ekstrudatu (EAC). Wszystkie trzy formy są dostępne w różnych rozmiarach cząstek (__Rysunek 3__). ![Sproszkowany węgiel aktywny (PAC)](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-figure3.1.jpg "Powdered Activated Carbon (PAC)") __Rysunek 3.__ Formy węgla aktywnego. ![Granulowany węgiel aktywny (GAC)](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-figure3.2.jpg "Granular Activated Carbon (GAC)") ![Ekstrudowany węgiel aktywny (EAC)](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-figure3.3.jpg "Extrudate Activated Carbon (EAC)") ## Węgiel aktywny jako nośnik katalizatora Wiele współczesnych procesów chemicznych wymaga zastosowania katalizatora na nośniku. Większa powierzchnia wewnętrzna, wysoka obojętność i wszechstronność sprawiają, że nasze węgle aktywne są idealnym wsparciem w wielu zastosowaniach, w tym: - Katalizatory metali szlachetnych (np. Au, Pt, Pd, Ir, Ru, Rh, itp.) - Katalizatory metali bazowych (np. Ni, Co, Cu, Zn, itp.).Ni, Co, Cu, Zn, Fe) ## Wsparcie katalizatorów metali szlachetnych w syntezie farmaceutycznej i chemicznej Większość firm farmaceutycznych i chemicznych wymaga katalizatorów do syntezy chemicznej. Produkty Cabot Norit z węglem aktywnym odgrywają kluczową rolę jako nośniki metali szlachetnych w tych zastosowaniach, oferując ścisłe specyfikacje produktu, zwiększając wydajność procesu impregnacji katalizatora i skracając cenny czas testowania i procesu.   Typowe zastosowania w reakcjach chemicznych - Uwodornienie (__Schemat 1__) - Hydrodehalogenowanie (__Schemat 2__) - Redukcyjne alkilowanie/aminowanie (__Schemat 3__) - Rozszczepienie węgiel-tlen/azot - Dekarbonylacja - Dyproporcjonowanie - Dehydrogenacja - Dehydrohalogenacja - Debenzylacja (__Schemat 4__) - Schemat 4Schemat 4) - Oksydacja (__Schemat 5__) - Synteza hydroksyloaminy - Elektrokataliza ![Schemat 1](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-scheme1.jpg "Scheme 1") __Schemat 1.2__ ![Schemat 4](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-scheme4.jpg "Scheme 4") __Schemat 4.5__ ![Schemat 2](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-scheme2.jpg "Scheme 2") __Schemat 2.3__ ![Schemat 5](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-scheme5.jpg "Scheme 5") __Schemat 5. 6__ ![Schemat 3](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon-scheme3.jpg "Scheme 3") __Schemat 3.4__ ## Wybór odpowiedniego węgla aktywnego Z uwagi na wysokie wymagania dotyczące wydajności w złożonych procesach technicznych, do zastosowań katalitycznych wybierane są tylko najwyższej jakości węgle aktywne. Produkty Cabot Norit z węglem aktywnym spełniają te wymagania, zapewniając optymalną czystość, objętość porów, kształt, twardość i niezbędną funkcjonalność powierzchni, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań w katalizatorach. __Rysunek 4__ podsumowuje właściwości niektórych z naszych materiałów z węglem aktywnym stosowanych w nośnikach katalizatorów metali szlachetnych.   Wymagania dotyczące wydajności sproszkowanego węgla aktywnego Kinetyka i filtrowalność Osiąga się to poprzez kontrolowanie rozkładu wielkości cząstek. Szerszy rozkład wielkości cząstek zapewnia lepszą kinetykę między reagentami a rzeczywistym katalizatorem. Wąski rozmiar cząstek zapewni szybką filtrację, ale poświęci charakterystykę zawiesiny. Optymalna aktywność katalizatora Wyższa mezoporowatość zapewni korzyści w postaci dostępnej powierzchni do dyspersji katalizatora, szybszego transportu reagentów do i z porów oraz ewentualnej adsorpcji niepożądanych produktów ubocznych. Minimalizacja reakcji ubocznych Wysoka czystość węgla aktywnego jest wymagana, aby zapobiec reakcjom ubocznym lub zatruciu katalizatora.   Wymagania dotyczące wydajności wytłaczanego węgla aktywnego Minimalizacja strat metalu Wymagana jest wysoka wytrzymałość na zgniatanie, aby zapobiec zapadaniu się złoża węgla. Wysoka twardość skutkuje niską ścieralnością, aby uniknąć rozpadu katalizatora na drobne cząstki, co minimalizuje utratę metali szlachetnych. Dłuższa żywotność i wyższa wydajność Skuteczne przezwyciężenie zatrucia rzeczywistego katalizatora wydłuży jego żywotność. Wyższa aktywność Osiąga się to dzięki większej powierzchni węgli o wyższej mezoporowatości. W tej sytuacji metalowy katalizator "skorupki jajka" jest głównie rozproszony na zewnątrz cząsteczki węgla. | | | | | | | |-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|---------------------------------| | | | | | | Charakterystyka węgla aktywnego | | Nr kat.No | Product | Form | Aktywność/Porowatość | Czystość | Filtrowalność | | 901937 | [NORIT® SX PLUS CAT](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901937) | Proszek | __Better__ | __Best__. | __Best__ | | 901933 | [NORIT® SX Plus F CAT](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901933) | Proszek | __Better__ | __Najlepszy__ | __Dobry__ | | 901902 | NORIT® CAP SUPER | Powder | __Best__ | __Better__ | __Better__ | | 901939 | [NORIT® RX1.5 EXTRA](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901939) | Extrudate | __Best__ | __Lepiej__ | __N/A__ | | 901934 | [NORIT® RX3 EXTRA](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/product/aldrich/901934) | Extrudate | __Best__ | __Best__ | __N/A__ | Tabela 1. Szczegóły produktu i charakterystyka aktywowanego węgla Xarbon ### Referencje 1\. McNair R. 2018. Heterogeneous catalyst design, preparation and applications. The 27th Biennial ORCS Meeting; San Diego 2\. Ágai B, Proszenyák Á, Tárkányi G, Vida L, Faigl F. 2004. Convenient, Benign and Scalable Synthesis of 2- and 4-Substituted Benzylpiperidines. Eur. J. Org. Chem.. 2004(17):3623-3632. [https://doi.org/10.1002/ejoc.200400215](https://doi.org/10.1002/ejoc.200400215) 3\. Ramanathan A. et al, 2010. Synthesis, 2, 217. 4\. Duarte F. et al. OPIOID AGONISTS AND USES THEREOF WO 2015/79459 A1. 5\. Auer E, Freund A, Pietsch J, Tacke T. 1998. Carbons as supports for industrial precious metal catalysts. Applied Catalysis A: General. 173(2):259-271. [https://doi.org/10.1016/s0926-860x(98)00184-7](https://doi.org/10.1016/s0926-860x%2898%2900184-7) 6\. Mallat T, Baiker A. 2004. Oxidation of Alcohols with Molecular Oxygen on Solid Catalysts. Chem. Rev.. 104(6):3037-3058. [https://doi.org/10.1021/cr0200116](https://doi.org/10.1021/cr0200116) __Powiązane artykuły__ - [Struktury metaloorganiczne (MOF)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/photovoltaics-and-solar-cells/metal-organic-frameworks) - [Odkrycie i wzrost pojedynczych kryształów międzymetalicznych lantanowców - wzajemne oddziaływanie syntezy i właściwości fizycznych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/discovery-and-single-crystal-growth) - [Osadzanie warstw molekularnych polimerów](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/molecular-layer-deposition) - [Właściwości magnetyczne materiałów](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/properties) - [Technologia zol-żel dla materiałów ceramicznych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/sol-gel-science-for) - [Zasady rozpuszczalności związków jonowych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) - [PCTPro-2000: Narzędzie do analizy sorpcji gazów](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/the-pctpro-2000-the-ultimate-tool-for-gas-sorption-analysis) - [Role of High Purity Metal Salts in Chemical Synthesis](https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/ch-functionalization/role-of-high-purity-metal-salts-in-chemical-synthesis) - [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) Góra __Zaloguj się, aby kontynuować__ Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować. Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim. Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars) Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices) Media społecznościowe [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Badania. Rozwój. Produkcja.__ Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) [Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii. Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia. [Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)