Koszyk0
[Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Synteza półprzewodnikowa](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis)Zasady rozpuszczalności związków jonowych
# Zasady rozpuszczalności związków jonowych
## Chemia rozpuszczalności
[](https://www.sigmaaldrich.com)Ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób substancje chemiczne będą oddziaływać ze sobą w roztworach wodnych. Niektóre związki lub substancje rozpuszczą się, inne dadzą osad lub ciało stałe, a kilka reaguje z wodą.
Prawdopodobnie napotkałeś pytania dotyczące rozpuszczalności w swoim codziennym życiu. Gorąca czekolada lub aromatyzowane mieszanki suchych napojów, które nie rozpuszczają się równomiernie w wodzie, to przykłady niepożądanych osadów. Kamień lub szumowiny mydlane to __osady__ pozostawione po odparowaniu wody o wyższej zawartości minerałów i wprowadzeniu wcześniej rozpuszczonych kationów metali do węglanów lub anionów mydła.
Rozpuszczalność ma zastosowanie w wielu procesach laboratoryjnych i jest również ważna w medycynie. Niektóre jony mogą być toksyczne, gdy oddzielają się w roztworze, ale są pomocne jako część związku.
Roztwór nasycony to taki, w którym rozpuszczono maksymalną ilość substancji rozpuszczonej. Przeciwieństwem jest roztwór rozcieńczony; ten roztwór może przyjąć więcej substancji rozpuszczonej.
Ciśnienie i temperatura wpływają na rozpuszczalność. Na tej stronie omówiono rozpuszczalność związków w wodzie w temperaturze pokojowej i standardowym ciśnieniu. Związek rozpuszczalny w wodzie tworzy roztwór wodny.
## Zasady rozpuszczalności
### Które jony są rozpuszczalne?
Jony.Z wyjątkiem
Metale alkaliczne (grupa I)
Na+, K+ itp.
Jony amonowe
NH4+
azotany, octany, chlorany i nadchlorany
NO3-, C2H3O2-, ClO3-, ClO4-
Związki binarne halogenów (chlorki, bromki, jodki itp.) z metalami
Cl
.) z metalami
Cl-, Br-, I- itd.Fluorki
srebra, ołowiu i rtęci
F-, Ag+, Pb2+* i Hg2+
\*Halogenki ołowiu są rozpuszczalne w gorącej wodzie.
Wszystkie siarczany
SO42-Bar, stront, wapń, ołów, srebro i rtęć
Ba2+, Sr2+, Ca2+, Pb2+Ag+ i Hg2+
### Które jony są słabo rozpuszczalne?
JonyZ wyjątkiem
Siarczany ołowiu, srebra i rtęci
SO42- z Pb2+, Ag+ i Hg2+\*Siarczan ołowiu jest słabo rozpuszczalny.
Wodorotlenki metali ziem alkalicznych (grupa II)
OH- z Ca2+, Sr2+ itp.Bar
Ba2+
### Które jony są nierozpuszczalne?
JonyZ wyjątkiem
Siarczki
S2-Wapń, bar, stront, magnez, sód, potas i amon
Ca2+, Ba2+Sr2+, Mg2+, Na+, K+ i NH4+
Wodorotlenki
OH-Metale alkaliczne (grupa I) i amon
Na+, K+ itd.3+, NH4+
Węglany, szczawiany, chromiany i fosforany
CO32-, C2O42-, CrO42- i PO43-Metale alkaliczne (grupa I) i amon
Na+, K+ itp.
NH4+
\*Fosforan litu jest słabo rozpuszczalny
## Jak korzystać z reguł rozpuszczalności
1. Zidentyfikuj związek, którego rozpuszczalność chcesz sprawdzić. Pomocne może być zapisanie wzoru empirycznego, aby można było zidentyfikować jony tworzące związek.
2. Sprawdź każdy jon w regułach rozpuszczalności. Sprawdź lewą kolumnę pod kątem ogólnej reguły i spójrz na prawą kolumnę, aby upewnić się, że zauważyłeś wszelkie wyjątki.
3. Alternatywnie możesz wyszukać jony w tabeli rozpuszczalności. Może się to okazać łatwiejsze. Kationy są wymienione na górze, a aniony są wymienione pionowo. Znajdź komórkę, w której spotykają się kolumna kationu i wiersz jonu, aby określić rozpuszczalność powstałego związku.
Nasze zasady rozpuszczalności nie są wyczerpujące. Konieczne może być odwołanie się do [tabeli okresowej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/periodic-table-of-elements-names) jeśli szukasz mniej popularnych związków.
## Wykres reguł rozpuszczalności
[](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-chart-vector-mk.svg)
Kliknij, aby wyświetlić skalowalną grafikę wektorową (SVG)
## Wykres rozpuszczalności do pobrania do nauki i użytku w klasie
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Plik PDF do pobrania](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solubility-rules-chart-mk.pdf) | [Obraz do druku](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/large-solubility-rules-chart-mk.png) | [SVG (w przeglądarce)](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-chart-vector-mk.svg) |
Nasz podstawowy wykres rozpuszczalności jest dostępny do pobrania za darmo. Zachęcamy do udostępnienia go znajomym, uczniom lub nauczycielom.
Chcesz podzielić się opinią na temat naszych narzędzi do nauki? Skorzystaj z powyższych linków, aby się z nami skontaktować lub zostaw komentarz na jednym z naszych kont w mediach społecznościowych.
## Definicje rozpuszczalności
Podczas omawiania rozpuszczalności warto stosować się do uzgodnionych standardowych definicji. Powyższe zasoby przedstawiają pewne ogólne zasady i luźne definicje.
Farmakopea Stanów Zjednoczonych (USP), organizacja non-profit zaangażowana w ustanawianie standardów dla leków, składników żywności, suplementów diety i składników, ustanowiła poniższe definicje. Definicje te są używane przez inne główne organizacje farmakopei na całym świecie i często są łączone z dokładnymi pomiarami dla bardziej precyzyjnych potrzeb aplikacji.
| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Określenia opisowe | Przybliżona objętość rozpuszczalnika w ml/g substancji |
| Bardzo rozpuszczalny | mniej niż 1 |
| Łatwo rozpuszczalny | od 1 do 10 |
| Rozpuszczalny | od 10 do 30 |
| Szybko rozpuszczalny | od 30 do 100 |
| Słabo rozpuszczalny | od 100 do 1,000 |
| Bardzo słabo rozpuszczalny | od 1 000 do 10 000 |
| Praktycznie nierozpuszczalny | ponad 10 000 |
__Powiązane artykuły__
- [Tabela rozpuszczalności w wodzie w zależności od temperatury](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps/solubility-table-compounds-water-temperature)
- [Tabela mieszalności rozpuszczalników](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table)
- [Wykres VSEPR | Teoria odpychania par elektronów powłoki walencyjnej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/vsepr-chart-valence-shell-electron-pair-repulsion-theory)
- [Tabela okresowa pierwiastków](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/periodic-table-of-elements-names)
- [Kalkulator rozcieńczania roztworu](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps/solution-dilution-calculator)
- [Struktury metaloorganiczne (MOF)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/photovoltaics-and-solar-cells/metal-organic-frameworks)
- [Wykorzystanie węgla aktywnego jako nośnika katalizatorów metali szlachetnych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/activated-carbon)
- [Odkrycie i wzrost pojedynczych kryształów międzymetalicznych lantanowców - wzajemne oddziaływanie syntezy i właściwości fizycznych](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/discovery-and-single-crystal-growth)
- [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Góra
__Zaloguj się, aby kontynuować__
Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj
Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars)
Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)
Media społecznościowe
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Badania. Rozwój. Produkcja.__
Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych.
[](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)
[Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii.
Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia.
[Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)