Podłoże hodowlane do testów granicznych drobnoustrojów
Testy limitów mikrobiologicznych są znormalizowanymi metodami dla wielu surowców farmaceutycznych i gotowych produktów. Testowanie i zgodność z tymi normami wyszczególnionymi w testach limitów mikrobiologicznych jest podstawowym wymogiem dla globalnego rozwoju produktu, uwalniania i dystrybucji składników farmaceutycznych i produktów leczniczych. Mikrobiologiczne testy graniczne są przeprowadzane w celu określenia zgodności i bezpieczeństwa leków lub rutynowej kontroli jakości.
MIKROBIOLOGICZNA KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW NIESTERYLNYCH
Trzy najważniejsze międzynarodowe Farmakopee (Ph Eur/JP/USP) opublikowały zharmonizowane wersje swoich rozdziałów dotyczących mikrobiologicznego badania produktów niesterylnych w 2009 roku. Ponadto, wydanie Farmakopei Chińskiej z 2016 r. jest w większości zharmonizowane pod względem składu pożywek i kryteriów wydajności, chociaż testy promocji wzrostu muszą być przeprowadzane przy użyciu szczepów z chińskiej kolekcji szczepów. Metody te dotyczą całkowitej liczby tlenowej (TAMC i TYMC) oraz testu na obecność określonych mikroorganizmów.
Nasze portfolio podłoży hodowlanych do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych jest zgodne ze zharmonizowaną Farmakopeą. W miarę zmian w testach limitów mikrobiologicznych zapewniamy, że dokładnie to monitorujemy, a wszelkie zmiany w składzie lub testach wydajności zostaną szybko wdrożone, dzięki czemu nie musisz się martwić o zgodność naszych pożywek z przepisami.
.
Zapewniamy wybór produktów dla wszystkich pożywek i substancji wymaganych do:
Przeglądaj naszą gamę produktów, aby wesprzeć swoje testy limitów mikrobiologicznych:
MIKROBIOLOGICZNA KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW NIESTERYLNYCH
Trzy najważniejsze międzynarodowe Farmakopee (Ph Eur/JP/USP) opublikowały w 2009 r. zharmonizowane wersje swoich rozdziałów dotyczących badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych. Ponadto, wydanie Farmakopei Chińskiej z 2016 r. jest w większości zharmonizowane pod względem składu pożywek i kryteriów wydajności, chociaż testy promocji wzrostu muszą być przeprowadzane przy użyciu szczepów z chińskiej kolekcji szczepów. Metody te dotyczą całkowitej liczby tlenowej (TAMC i TYMC) oraz testu na obecność określonych mikroorganizmów.
Nasze portfolio podłoży hodowlanych do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych jest zgodne ze zharmonizowaną Farmakopeą. W miarę zmian w testach limitów mikrobiologicznych zapewniamy, że dokładnie to monitorujemy, a wszelkie zmiany w składzie lub testach wydajności zostaną szybko wdrożone, dzięki czemu nie musisz się martwić o zgodność naszych pożywek z przepisami.
PHARMACOPEIA Microbial Limit Testing
Agencje regulacyjne muszą wdrożyć testy leków farmaceutycznych i postępować zgodnie z odpowiednimi metodami farmakopei lub metodami zwalidowanymi.
Europejska Dyrekcja ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej (2017)
Farmakopea Europejska. Wydanie 9. Rozdział 2.6.12 Badanie mikrobiologiczne produktów niejałowych: Badania wyliczeniowe drobnoustrojów i Rozdział 2.6.13 Badanie mikrobiologiczne produktów niejałowych: Test dla określonych produktów. Strasburg, Francja.
Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej (2016)
Farmakopea Japońska. Wydanie 17. Rozdział 4.05 Badanie limitu drobnoustrojów I. Badanie mikrobiologiczne produktów niesterylnych: Całkowita żywotna liczba tlenowców i II. Badanie mikrobiologiczne produktów niesterylnych: Test dla określonych produktów. Japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej. Tokio, Japonia.
Konwencja Farmakopealna Stanów Zjednoczonych (2014)
Farmakopea Stanów Zjednoczonych 38/National Formulation 33, Supp. 2. Rozdział <61> Badanie mikrobiologiczne produktów niesterylnych: Testy wyliczania drobnoustrojów i Rozdział <62> Badanie mikrobiologiczne produktów niesterylnych: Test dla określonych produktów. Rockville, Md., USA.
Środek/substancja | Przeznaczenie |
|---|---|
Buforowany chlorek sodu Roztwór peptonu pH 7.0 Roztwór buforu fosforanowego pH 7.2 Soybean Casein Digest Broth | Diluenty dla wszystkich produktów beztłuszczowych, rozpuszczalne lub nierozpuszczalne w wodzie |
Polysorbate 80 | Produkty nierozpuszczalne w wodzie; Neutralizujące QAC, jod i parabeny |
Isopropyl Myristate | Rozcieńczalniki do produktów tłuszczowych |
Lecytyna | Plastry transdermalne. |
Wodorosiarczyn sodu . | Neutralizujący aldehyd glutarowy i rtęciowce |
Glicyna | Neutralizujące aldehydy |
Tioglikolan | Neutralizujące rtęciowce |
Tiosiarczan | Neutralizujący rtęciowce, halogeny i aldehydy |
Testy Limitów Drobnoustrojów DO ENUMERACJI MIKROBILNEJ
Testy Enumeracji Drobnoustrojów to ilościowe metody określania poziomu zanieczyszczenia bakteriami mezofilnymi i grzybami, które rosną w warunkach tlenowych w produkcie farmaceutycznym. Testy obejmują wykrywanie całkowitej liczby drobnoustrojów tlenowych (TAMC) oraz całkowitej liczby drożdży i pleśni (TYMC). Filtracja membranowa, liczenie płytkowe lub najbardziej prawdopodobna liczba (MPN) to najpopularniejsze metody wyliczania, a wybór metody zależy od badanego produktu.
Przed wyborem metody należy udowodnić jej przydatność w obecności produktu. Obejmuje to przygotowanie odpowiednich szczepów testowych, testy promocji wzrostu pożywek hodowlanych oraz testy przydatności metody liczenia w obecności produktu.
Testowe szczepy | Przygotowanie szczepów testowych | Promocja wzrostu | Przydatność metody zliczania |
|---|---|---|---|
Staphylococcus aureus | Soybean Casein Digest Agar or Broth | Soybean Casein Digest Agar or Broth | Soybean Casein Digest Agar (MPN) or Broth |
Pseudomonas aeruginosa | Soybean Casein Digest Agar or Broth | Soybean Casein Digest Agar or Broth | Soybean Casein Digest Agar (MPN) or Broth |
.Bacillus subtilis | Soybean Casein Digest Agar or Broth | Soybean Casein Digest Agar or Broth | Soybean Casein Digest Agar (MPN) or Broth |
.Candida albicans | Sabouraud Dextrose Agar or Broth | Soybean Casein Digest Agar (TAMC) Sabouraud Dextrose Agar (TYMC)< | Soybean Casein Digest Agar (TAMC) Sabouraud Dextrose Agar (TYMC) |
Aspergillus brasiliensis | Sabouraud Dextrose Agar lub Potato Dextrose Agar i Polysorbate 80 (opcjonalnie) | Soybean Casein Digest Agar (TAMC) Sabouraud Dextrose Agar (TYMC) | Soybean Casein Digest Agar (TAMC) Sabouraud Dextrose Agar (TYMC) |
Rysunek 1.Schemat testu wyliczania drobnoustrojów pomiędzy 1. TAMC: Mieszany wzrost drobnoustrojów na podłożu Soybean Casein Digest Agar i 2. TYMC: Mieszany wzrost drożdży i pleśni na podłożu Sabourated Dextrose Agar. A) Agar z kazeiną sojową B) Bulion z kazeiną sojową C) Agar dekstrozowy Sabourauda D) Agar dekstrozowy Sabourauda z chloramfenikolem*
*Może być stosowany do tłumienia wzrostu bakterii zagrażającego przekroczeniem kryteriów akceptacji TYMC..
- Bakterie Gram-ujemne tolerujące żółć
- Escherichia coli
- Salmonella
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus
- Clostridia
- Candida albicans
Organizmy te służą jako ogólne organizmy wskaźnikowe, ale w zależności od charakteru produktu, jego przeznaczenia, grupy odbiorców i metody stosowania, istotne mogą być inne mikroorganizmy chorobotwórcze. Poniższy przegląd wymaganych pożywek jest ograniczony do wyraźnych wymagań Farmakopei.
Bakterie Gram-ujemne tolerujące żółć
Rozcieńczanie/wzbogacanie:
Soybean Casein Digest Broth
Enterobacteria Enrichment
Broth Mossel
Podhodowla:
Violet RedBile Glucose Agar
Escherichia coli
Rozcieńczanie/wzbogacanie:
Soybean Casein Digest Broth
MacConkey Broth
Podhodowla:
MacConkey Agar
Salmonella
Rozcieńczanie/wzbogacanie:
Soybean Casein Digest Broth
Rappaport-Vassiliadis
Salmonella Enrichment Broth
Podhodowla:
Xylose Lysine Deoxycholate Agar
Pseudomonas aeruginosa
Rozcieńczanie/wzbogacanie:
Soybean Casein Digest Broth
Subkulturacja:
Cetrimide Agar
Staphylococcus aureus
Rozcieńczanie/wzbogacanie:
Soybean Casein Digest Broth
Podhodowla:
Mannitol Salt Agar
Candida albicans
Rozcieńczanie/wzbogacanie:
Sabouraud Dextrose Broth
Podhodowla:
Sabouraud Dextrose Agar
Clostridia
Rozcieńczanie/wzbogacanie:
Wzmocniona pożywka dla Clostridia
Podhodowla:
Agar Columbia
Nośnik rozcieńczający
Response not successful: Received status code 500
Odwodnione pożywki hodowlane (DCM)
Response not successful: Received status code 500
Podłoże hodowlane - płytka gotowa do użycia
Response not successful: Received status code 500
Podłoże hodowlane - gotowy do użycia płyn
Response not successful: Received status code 500
Środki neutralizujące
Response not successful: Received status code 500