Merck
Strona głównaBadania sterylnościSteritest® Przewodnik po pompkach do testowania sterylności Symbio
Steritest® Przewodnik po pompkach do testowania sterylności Symbio
Testy sterylności to protokół walidacji produktów wytwarzanych zgodnie z GMP w celu potwierdzenia ich sterylności. Nasze pompy do testów sterylności Steritest®Symbio, wraz z naszymi inteligentnymi akcesoriami, zostały zaprojektowane z myślą o idealnej integracji z każdym środowiskiem testowym, dzięki czemu niezawodne testy sterylności są łatwiejsze niż kiedykolwiek.
STERITEST® POMPA DO TESTOWANIA STERYLNOŚCI SYMBIO
Pompy Steritest® Symbio w połączeniu z naszą szeroką gamą .Urządzenia do filtracji membranowej i wysokiej jakości podłoża hodowlane i płyny płuczące oferują zoptymalizowany i w pełni zgodny z przepisami proces testowania (USP 71, EP 2.6.1 i JP 4.06). Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz testy sterylności w pomieszczeniu czystym, izolatorze, czy okapie laminarnym, Steritest® Symbio Pump zapewnia powtarzalność, jednocześnie usprawniając przepływ pracy, maksymalizując bezpieczeństwo, pewność i wygodę.
Kluczowe zalety pompy STERITEST® SYMBIO PUMP
.
Kluczowe zalety korzystania z pomp Steritest® Symbio
Steritest® Symbio Pump
Powtarzalne wyniki testów
Pompy do testowania sterylności zabezpieczają procedurę testową, zapewniają powtarzalność metody testowej i pomagają zaoszczędzić czas. Tryb metody testowej wyświetla protokoły testów sterylności w łatwy sposób krok po kroku, w tym konfigurowalne informacje o obsłudze.
Bezpieczny
  • Sprzęt przyjazny dla pomieszczeń czystych: hermetyczna obudowa i pasywne chłodzenie zapobiegają emisji cząstek
  • Dwa tryby ciśnienia - w tym automatyczna redukcja prędkości pompowania - ostrzegają operatora, zmniejszając ryzyko przerwania testu i minimalizując stres dla wszelkich obecnych mikroorganizmów<
  • Łatwa w czyszczeniu i odporna na odkażanie gazowe w izolatorach
Inteligentna konstrukcja
  • Zmniejszona wysokość pompy zapewnia łatwy dostęp w okapach z przepływem laminarnym
  • Kompaktowa pompa zwalnia przestrzeń roboczą i ładowność w izolatorach
  • Kompatybilna z pionowymi i poziomymi przepływami powietrza
Niezawodna
  • Automatyczne zamknięcie głowicy pompy zapewnia szybkie i łatwe umieszczenie rurki oraz niezawodny podział próbki cieczy
  • Precyzyjna funkcja timera: małe objętości są próbkowane z dużą dokładnością
Ergonomiczny
  • Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia łatwe ładowanie probówek, bez ryzyka przyszczypnięcia rękawiczek i przerwania testu
  • Regulowana wysokość uchwytu na butelkę i orientowany wyświetlacz dla doskonałej widoczności ekranu
Przyjazny dla użytkownika
  • Przejrzysty interfejs użytkownika wyświetlany na 11 cm (4.3 cale) kolorowym ekranie LCD
  • Wybór języka obsługi (chiński uproszczony, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, hiszpański, rosyjski lub turecki)
  • Biblioteka metod testowych: zapisz do 250 protokołów filtracji i śledź je krok po kroku na ekranie
DOPASOWANE DO TWOJEGO ŚRODOWISKA TESTOWEGO POMPY STERYLNOŚCI
Zrozumieliśmy wyzwania i wymagania środowisk testowych. Właśnie dlatego opracowaliśmy kompletny zestaw pomp dostosowanych do Twoich potrzeb.
Powtarzalność testów stabilności z naszym oprogramowaniem
Dedykowane Oprogramowanie Steritest® Symbio umożliwia łatwe tworzenie i zarządzanie metodami testowymi oraz uproszczoną synchronizację. Operatorzy otrzymują pomoc krok po kroku podczas całej procedury testowania.
NASZE AKCESORIA DO TESTOWANIA STERYLNOŚCI DLA TWOJEGO STERITEST® SYMBIO PUMP
Akcesoria Steritest® Symbio zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić codzienną rutynę testowania sterylności. Akcesoria te spełniają specjalne wymagania i są dostępne dla różnych konfiguracji opakowań leków, aby przyspieszyć i usprawnić przepływ pracy.
Usprawnij każdy etap od obsługi próbki do inkubacji
Konfiguracja środowiska testowego
 Steritest<sup>®</sup> Uchwyt koncentratora komunikacyjnego do kapturów
Steritest® Uchwyt koncentratora komunikacyjnego do kapturów
  • Oszczędność miejsca w laboratorium dzięki łatwemu przymocowaniu koncentratora komunikacyjnego do jednej z nóg wyciągu laminarnego
  • Ułatwia dostęp do głównego przełącznika pompy i złączy, dzięki czemu podłoga jest wolna od kabli
Przedłużacz kabla połączeniowego Steritest<sup>®</sup> z zaciskiem Tri-Clover<sup>®</sup>
Przedłużacz kabla połączeniowego Steritest® z zaciskiem Tri-Clover®
  • Opcjonalne przedłużenie kabla połączeniowego z zaciskiem Tri-Clover® łączy pompę Steritest® Symbio LFH lub FLEX z koncentratorem komunikacyjnym, gdy jest używana w izolatorze
 Łamacz szklanych ampułek Steritest<sup>®</sup>
Łamacz szklanych ampułek Steritest®
  • Elastyczne umieszczenie w środowisku testowym
  • Utrzymuje stół w czystości od cząstek szkła lub kropel
  • Zawiera do 60 końcówek ampułek
  • Łatwe do opróżnienia
 Steritest<sup>®</sup> Uchwyt do komory wentylacyjnej NEO Steridilutor<sup>®</sup>
Steritest® Uchwyt do komory wentylacyjnej NEO Steridilutor®
  • Zapobiega przeciekaniu fiolek podczas rekonstytucji proszków i utrzymuje komorę odpowietrzającą Steridilutor® powyżej poziomu cieczy
  • Autoklawowalny i odporny na odparowany nadtlenek wodoru & cykle odkażania kwasem nadoctowym w izolatorach
Steritest<sup>®</sup> Uchwyt na torebki sterylne
Steritest® Uchwyt na torebki sterylne
  • Uwolnij swój stół roboczy, wieszając sterylne torby na haczykach
  • Autoklawowalne i odporne na opary nadtlenku wodoru & cykle odkażania kwasem nadoctowym w izolatorach
Steritest<sup>® </sup>Syringe Support
Steritest® Syringe Support
  • Kompatybilny z pompami Steritest® Equinox i Steritest® Symbio
  • Bezpieczna obsługa strzykawek z igłami.
  • Automatyczne dozowanie sterylnego płynu do rozcieńczania zawartości strzykawek
Steritest<sup>®</sup> Czujnik przepełnienia pojemników na odpady stałe
Steritest® Czujnik przepełnienia pojemników na odpady stałe
  • Użytkownik jest ostrzegany sygnałem dźwiękowym i wizualnym na ekranie pompy Steritest® Symbio, gdy pojemnik na odpady jest prawie pełny
  • Test w toku można zakończyć przed opróżnieniem lub wymianą pojemnika na odpady
 Taca do przenoszenia kanistrów Steritest<sup>®</sup>
Taca do przenoszenia kanistrów Steritest®
  • Bezpieczny transport i inkubacja do 5 pojemników wypełnionych nośnikiem
  • Brak ryzyka upadku pojemników podczas transportu
Stojak Steritest<sup>®</sup> na tacę do przenoszenia
Stojak Steritest® na tacę do przenoszenia
  • Zabezpiecza do 4 tacek do przenoszenia kanistrów
  • Bezpieczny transport i inkubacja do 20 wypełnionych mediami kanistrów jednocześnie
Walizka transportowa pompy Steritest® Symbio
Walizka transportowa
  • Zapewnia bezpieczny transport pomp Steritest® Symbio
  • Do ich corocznej konserwacji dostępna jest specjalna walizka transportowa, która jest kompatybilna ze wszystkimi pompami Steritest® Symbio
Kompletne rozwiązania do testowania sterylności dla pełnej pewności
Odkryj naszą pełną ofertę testów sterylności opartą na ponad 45-letnim doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej. Nasza szeroka gama urządzeń i pomp, wraz ze sterylnymi pożywkami i płynami do płukania, może pomóc w zachowaniu zgodności z przepisami, niezależnie od tego, czy stosujesz filtrację membranową, czy metody bezpośredniej inokulacji. Dzięki rozszerzonej ofercie usług Steritest® można zmniejszyć obciążenie związane z testowaniem sterylności i skupić się na krytycznych działaniach laboratoryjnych. Doświadczeni inżynierowie ds. aplikacji i walidacji pomogą w opracowaniu metody i wdrożeniu walidacji w laboratorium mikrobiologicznym QC. Zapewnią również podstawowe i zaawansowane szkolenia techniczne w zakresie testowania sterylności, osobiście lub zdalnie.