Testowanie zanieczyszczeń nitrozoaminowych metodami LC-MS z rozdziału ogólnego Farmakopei Stanów Zjednoczonych <1469>
Tim Mueller, Site Management-Analytical, Patrik Appelblad, Senior Principal Scientist
Merck
Wprowadzenie
Nitrozoaminy są niepożądanymi produktami ubocznymi obecnymi w wielu substancjach i podejrzewa się, że mają właściwości toksyczne i rakotwórcze. W surowcach farmaceutycznych i gotowych produktach leczniczych nitrozoaminy mogą również powstawać jako produkty uboczne syntezy, podczas przechowywania lub pakowania itp. Zapotrzebowanie na analizę nitrozoamin gwałtownie wzrosło na całym świecie. Lista zanieczyszczeń nitrozoaminowych wytwarzanych z substancji leczniczych przy użyciu określonych szlaków syntetycznych wzrosła po szeroko zakrojonych ocenach szlaków syntetycznych.
Rysunek 1.Struktura chemiczna N-nitrozodimetyloaminy (NDMA).
Farmakopea Stanów Zjednoczonych (USP) opublikowała w grudniu 2021 r. nowe procedury w odpowiedzi na nieoczekiwane wykrycie nitrozoamin, takich jak zanieczyszczenie N-nitrozodimetyloaminą (NDMA), Rysunek 1, w niektórych aktywnych składnikach farmaceutycznych (API) i odpowiadających im preparatach końcowych.1 Nowy rozdział USP <1469> zawiera zalecenia dotyczące tworzenia kontroli limitów zanieczyszczeń nitrozoaminowych w celu zapewnienia ich eliminacji lub redukcji oraz charakterystyki wydajności metod analitycznych dla procedur testowania nitrozoamin przy użyciu zarówno GC-MS (procedury 2 i 4), jak i LC-MS (procedury 1 i 3).
Niniejszy artykuł koncentruje się na procedurach testowych opartych na LC-MS (procedura 1 i 3) do analizy ilościowej znanych zanieczyszczeń nitrozoaminowych w lekach i surowcach farmaceutycznych przy użyciu chromatografii cieczowej i detekcji spektrometrycznej. Chociaż oceniano obie metody, przedstawione zostaną końcowe warunki przebiegu i dane z procedury 3. Kryteria przydatności systemu dla procedury 1 nie mogły zostać spełnione przy użyciu dostępnego oprzyrządowania, ale zostaną opisane.
Procedura 1 wyznacza użycie spektrometru mas o wysokiej rozdzielczości (HRMS) i może być stosowana do ilościowego oznaczania NDMA, NDEA (nitrozodietyloamina), NDBA (nitrozodibutyloamina), NDIPA (N-nitrozodiizopropyloamina), NEIPA (N-nitrozoetyloizopropyloamina), NMBA (kwas N-nitrozometyloaminomasłowy) i NMPA (N-nitrozometylofenyloamina) w wybranych sartanach (walsartan, irbesartan i losartan potasowy). Procedura 3 wykorzystuje MS/MS i może być stosowana do ilościowego oznaczania NDMA, NDEA, NDIPA, NEIPA, NMBA i NDBA w wybranych sartanach (walsartan, losartan potasowy, olmesartan medoksomil, kandesartan cyleksetyl i telmisartan).
Warunki eksperymentalne
Przygotowanie próbek i wzorców
Użyte wzorce i roztwory próbek przygotowano w następujący sposób:
- Roztwór wzorca wewnętrznego: Po 10 μg/ml NDMA-d6 i NMBA-d3 oraz po 1 μg/ml NDEA-d10 i NDBA-d18 przygotowano w wodzie
- Mieszanina podstawowych roztworów wzorcowych nitrozoamin: Mieszaninę zawierającą po 200 ng/ml NDMA, NEIPA, NDIPA, NDBA i NMBA przygotowano przez zmieszanie odpowiednich objętości odpowiednich wzorców referencyjnych USP i rozcieńczono wodą.
- Roztwór podstawowy wzorca NDEA: Roztwór o stężeniu 132 ng/ml NDEA został przygotowany przez rozcieńczenie USP N-Nitrozodietyloaminy RS wodą.
- Roztwory standardowe: W zależności od docelowego stężenia nitrozoaminy w próbce, przygotowano zestaw 5 kolejnych roztworów liniowości, jak opisano w Tabeli 1 z mieszaniny podstawowego roztworu wzorcowego nitrozoaminy i podstawowego roztworu wzorcowego NDEA, mieszając określone objętości każdego roztworu, jak wskazano.
- Próbki przygotowano w następujący sposób:
- 80 mg substancji leczniczej przeniesiono do 2 ml probówki wirówkowej z przykrywką.
- Dodanie 1188 μL rozcieńczalnika (1% kwas mrówkowy w wodzie) i 12 μL roztworu wzorca wewnętrznego.
- Worteksowanie przy 2500 obr/min przez 20 min (z wyjątkiem losartanu potasu, który powinien być worteksowany NMT 5 min).
- Wirowanie z prędkością około 10 000 obrotów na minutę przez 10 minut
- Przefiltrowanie do fiolki przy użyciu filtra PTFE o wielkości porów 0,45 µm.
Rozwiązanie liniowe # | Poziom stężenia | Stężenie NDMA, NMBA, NDBA, NEIPA, NDIPA/NDEA (ng/ml) | Zawartość NDMA, NMBA, NDBA, NEIPA, NDIPA /NDEA (ppb) | Mieszanina standardowych roztworów podstawowych nitrozoaminy (μL) | Standardowy roztwór podstawowy NDEA (μL) | Woda (μL) | Wewnętrzna norma (μL) | Objętość całkowita (μL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L1 | 1.33/0.66 | 19.95/10 | 8 | 6 | 1174 | 12 | 1200 |
2 | L2 | 2/0.88 | 30/13.5 | 12 | 8 | 1168 | 12 | 1200 |
3 | L3 | 5/3.3 | 75/49.5 | 30 | 30 | 1128 | 12 | 1200 |
4 | L4 | 7.5/4.95 | 112.5/74.25 | 45 | 45 | 1098 | 12 | 1200 |
5 | L5 | 10/6.6 | 150/99 | 60 | 60 | 1068 | 12 | 1200 |
6 | L6 | 15/9.9 | 225/148.5 | 90 | 90 | 1008 | 12 | 1200 |
7 | L7 | 30/19.8 | 450/297 | 180 | 180 | 828 | 12 | 1200 |
8 | L8 | 60/39.6 | 900/594 | 360 | 360 | 468 | 12 | 1200 |
9 | L9 | 90/59.4 | 1350/891 | 540 | 540 | 108 | 12 | 1200 |
Próbki walsartanu
Roztwór próbki walsartanu został przygotowany zgodnie z protokołem przygotowania próbki. "Walsartan" w Tabeli 8 oznacza produkt leczniczy (tabletka/tabletka w proszku).
Próbki losartanu
Roztwór próbki losartanu został przygotowany zgodnie z protokołem przygotowania próbki. "Losartan" w Tabeli 10 odpowiada tabletkom losartanu lub mielonym tabletkom losartanu
LC-MS (Procedura 3)
Rozdzielenia przeprowadzono w systemie Agilent 1290 Infinity II HPLC (Agilent, Waldbronn, Niemcy) wyposażonym w detektor 6495C triple quadrupole MS z APCI Source. Separacje chromatograficzne przeprowadzono w trybie gradientowym na kolumnie Ascentis® Express C18 (USP L1 Packing) 150×3,0 mm I.D., 2,7 µm (patrz Tabela 2-4).
Parametry HPLC | |||
---|---|---|---|
Kolumna: | Kolumna Ascentis® Express C18 150×3.0 mm I.D, 2.7 µm (53816-U) | ||
Faza ruchoma: | [A] 0.1% kwas mrówkowy w H2O; [B] 0.1% kwasu mrówkowego w metanolu | ||
Gradient: | Czas (min) | % A | %B |
0.0 | 97 | 3 | |
1.5 | 97 | 3 | |
4.0 | 50 | 50 | |
7.0 | 25 | 75 | |
8.1 | 15 | 85 | |
9.2 | 5 | 95 | |
12.0 | 5 | 95 | |
12.1 | 97 | 3 | |
15.0 | 97 | 33 | |
Prędkość przepływu: | 0.5 mL/min | ||
Temperatura kolumny: | 60 °C | ||
Temperatura autosamplera: | 18 °C | ||
Detekcja: | MRM, APCI (+), patrz Tabela 3 & 4 | ||
Objętość iniekcji: | 20 µL | ||
Próbki | Standardy i roztwory walsartanu/losartanu zgodnie ze wskazaniami |
Parametry detektora MS | ||
---|---|---|
Instrument: | Agilent 6495C Triple quadrupole MS | |
Źródło: | APCI | |
Detekcja: | Parametry przyrządu jak pokazano w tej tabeli. | |
Parametr źródła | ||
Temperatura gazu: | 290 °C | |
Przepływ gazu suszącego: | 11 l/min | |
Ciśnienie nebulizatora: | 25 psi | |
Temperatura parownika: | 350 °C | |
Napięcie kapilarne: | 3000 V | |
Prąd kory: | 4 µA | |
Fragmentator: | 166 V | |
Polaryzacja jonów: | dodatnia |
Przejścia MRM (m/z) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nitrozamina | Polaryzacja | MRM-1 (Ilościowy) | MRM-2 | |||
NDMA | Dodatni | 75.0 | 43.0 | 75.0 | 44.1 | |
NDMA-D6 | Dodatni | 81.2 | 46.0 | 81.2 | 64.1 | |
NDEA | Dodatni | 103.1 | 75.1 | 103.1 | 47.1 | |
NDEA-D10 | Dodatni | 113.2 | 34.2 | 113.2 | 49.1 | |
NMBA | Positive | 147.1 | 44.1 | 147.1 | 117.1 | |
NMBA-D3 | Dodatni | 150.1 | 47.1 | 150.1 | 120.2 | |
NDBA | Dodatni | 159.2 | 41.1 | 159.2 | 29.1 | |
NDBA-D18 | pozytywny | 177.3 | 66.2 | 177.3 | 46.2 | |
NEIPA* | Dodatni | 117.1 | 75.1 | 117.1 | 47.2 | |
NDIPA* | pozytywny | 131.2 | 89.1 | 131.1 | 47.1 |
Obsługa danych
Zbieranie i przetwarzanie danych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Masshunter w wersji 10.0.
Wyniki i dyskusja
Ocena procedury 1
.Metoda procedury 1 USP opisuje zastosowanie chromatografii cieczowej i wysokorozdzielczej detekcji spektrometrycznej mas (LC-HRMS), ale podane warunki eksperymentalne1 nie wydają się wystarczająco ogólne, aby umożliwić wdrożenie i walidację na dowolnej platformie HRMS. Nasze laboratorium doświadczyło problemów z czułością ultranowoczesnego detektora HRMS (Agilent 6546 Q-TOF), a w celu weryfikacji wyników przetestowano różne kolumny HPLC, rozpuszczalniki i odczynniki. Kryteria przydatności systemu chromatograficznego mogły zostać spełnione, ale nie było możliwe spełnienie kryteriów przydatności systemu do ogólnej identyfikacji i czułości.
Porównywalne intensywności sygnałów uzyskano przy 1 µg/ml, 100 ng/ml i 50 ng/ml dla NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA i NMPA (tryb dodatni ESI) przy użyciu kolumny Supelco® L43 (Ascentis® Express F5), patrz Rysunek 2 i kolumny L43 dwóch innych producentów (nie pokazano). Zanieczyszczenia NDMA nie wykryto na ŻADNEJ kolumnie na wszystkich poziomach stężenia, a NMBA nie wykryto na żadnej kolumnie w trybie ESI(-). Porównanie różnych kolumn L43 (grupy pentafluorofenylowe chemicznie związane z cząsteczkami krzemionki za pomocą przekładki propylowej) wykazało podobne ogólne zachowanie z procedurą 1 przy użyciu instrumentu LC-HRMS, ale nie było możliwe spełnienie wymagań systemu w zakresie identyfikacji i czułości. Niedawno na forum USP Pharmacopeial Forum (USP-PF) pojawiły się dalsze wyjaśnienia dotyczące procedury 1. Wspomniano w nim, że analizy zostały przeprowadzone i zwalidowane za pomocą spektrometru masowego Orbitrap Fusion Lumos Tribrid. Ponieważ ten typ oprzyrządowania nie był dostępny w naszym laboratorium, dalsza walidacja procedury 1 nie była kontynuowana.
Rysunek 2.Chromatogram mieszaniny nitrozoamin o stężeniu 100 ng/mL analizowany przy użyciu kolumny Supelco® L43 (Ascentis® Express F5), tryb ESI(+).
Ocena procedury 3
Ta metoda opisuje zastosowanie chromatografii cieczowej i tandemowej detekcji spektrometrycznej mas (LC-MS/MS) do ilościowego oznaczania NDMA, NDEA, NDIPA, NEIPA, NMBA i NDBA w wybranych sartanach (walsartan, losartan potasowy, olmesartan medoksomil, kandesartan cyleksetyl i telmisartan). W procedurze wymieniono dwa kryteria przydatności systemu: 1. Współczynnik korelacji: NLT 0,99 i 2. y-Intercept: Nie więcej niż (NMT) 25% odpowiedzi roztworu o średnim stężeniu użytego do wygenerowania krzywej wzorcowej. W przyszłości przedstawione zostaną dane analityczne z prac nad ustaleniem zwalidowanej procedury analitycznej 3 przy użyciu kolumny Ascentis® Express C18 150 x 3,0 mm (opakowanie USP L1) z cząstkami 2,7 μm. Przykład wzorca zanieczyszczenia nitrozoaminą na tej kolumnie pokazano na Rysunku 3.
Rysunek 3.Chromatogram MRM (bez skalowania) roztworu wzorcowego nitrozoaminy o stężeniu 90 ng/ml przy użyciu kolumny Ascentis® Express C18 dla procedury 3.
Liniowość metody została określona na dziewięciu poziomach kalibracji po zoptymalizowaniu konfiguracji instrumentalnej. Wykonano potrójne wstrzyknięcia każdego roztworu liniowości. Rozdział USP <1469> określił dwa wymagania dotyczące przydatności systemu dla procedury 3. Współczynnik korelacji nie powinien być mniejszy niż (NLT) 0,99, a punkt odcięcia y dla każdego wykresu kalibracyjnego nie powinien być większy niż (NMT) 25% odpowiedzi roztworu o średnim stężeniu użytego do wygenerowania krzywej wzorcowej. Jak pokazano w Tabeli 5, oba te wymagania zostały spełnione.
Analyte | Współczynnik korelacji | y-Intercept (maks. y-Intercept) |
---|---|---|
NDMA | 0.9960 | 0.001851 (< 0.031125) |
NMBA | 0.9932 | 0.000409 (< 0.022675) |
NDEA | 0.9986 | 0.000167 (< 0.018575) |
NEIPA | 0.9952 | 0.001380 (< 0.0939) |
NDIPA | 0.9959 | 0.000144 (< 0.032175) |
NDBA | 0.9936 | 0.019615 (< 0.2201) |
Precyzję metody (Tabela 6) i dokładność (Tabela 7) określono na podstawie danych z dziesięciu wstrzyknięć poziomów kalibracji 1, 5 i 9 (L1, L5 i L9). Dokładności roztworów poziomów 1, 5 i 9 obliczono przy użyciu 9-punktowych krzywych kalibracji opisanych w Tabeli 1.
Analyte | Concentration (ng/mL) | Średnia odpowiedź | Względne odchylenie standardowe (%) | |
---|---|---|---|---|
NDMA | 1.33 | 21687 | 1.7 | |
10 | 168086 | 2.3 | ||
90 | 1513884 | 0.7 | ||
NMBA | 1.33 | 398 | 5.6 | |
10 | 3093 | 7.6 | ||
90 | 27009 | 2.7 | ||
NDEA | 0.66 | 4443 | 2.5 | |
6.6 | 46576 | 2.4 | ||
59.4 | 455404 | 1.1 | ||
NEIPA | 1.33 | 18033 | 1.6 | |
10 | 148983 | 2.9 | ||
90 | 1395374 | 0.9 | ||
NDIPA | 1.33 | 6470 | 1.6 | |
10 | 54903 | 3.8 | ||
90 | 523857 | 0.8 | ||
NDBA | 1.33 | 12255 | 4.0 | |
10 | 92155 | 6.2 | ||
90 | 827071 | 3.3 |
Analit | Stężenie (ng/mL) | Średnia dokładność (%) | Średnia dokładność (%) right;">Średnia dokładność (%) | Względne odchylenie standardowe (%) |
---|---|---|---|---|
NDMA | 1.33 | 100.85 | 0.6 | |
10 | 97.90 | 1.1 | ||
90 | 100.03 | 0.5 | ||
NMBA | 1.33 | 109.93 | 7.0 | |
10 | 95.65 | 5.3 | ||
90 | 98.66 | 3.7 | ||
NDEA | 0.66 | 106.56 | 2.4 | |
6.6 | 96.04 | 1.0 | ||
59.4 | 103.51 | 0.9 | ||
NEIPA | 1.33 | 105.93 | 1.4 | |
10 | 97.86 | 2.4 | ||
90 | 100.38 | 1.1 | ||
NDIPA | 1.33 | 106.34 | 1.4 | |
10 | 96.80 | 3.6 | ||
90 | 100.55 | 1.0 | ||
NDBA | 1.33 | 95.64 | 2.2 | |
10 | 100.86 | 3.7 | ||
90 | 98.44 | 2.2 |
Metody granicy wykrywalności (LOD) i granicy oznaczalności (LOQ) określono przez dodanie 3,3 ng/ml (2,2 ng/ml dla NDEA) do roztworu próbki walsartanu/ losartanu i zastosowanie stosunku sygnału do szumu (S/N) do obliczeń. Granicę wykrywalności zdefiniowano jako stosunek sygnału do szumu S/N równy 3, natomiast granicę oznaczalności zdefiniowano jako stosunek S/N równy 10. Stosunek S/N został obliczony przez oprogramowanie urządzenia, gdzie stosunek S/N dla każdego piku jest ustalany automatycznie przy użyciu wysokości piku i zdefiniowanego obszaru szumu. Wynikowe wartości graniczne dla mierzonych próbek przedstawiono w Tabeli 8-11.
NDMA | NBMA | NDEA | NEIPA | NDIPA | NDBA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) |
12 | 41 | 103 | 343 | 19 | 63 | 19 | 63 | 7 | 22 | 63 | 211 |
NDMA | NBMA | NDEA | NEIPA | NDIPA | NDBA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | .LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) |
0.18 | 0.62 | 1.55 | 5.15 | 0.28 | 0.94 | 0.28 | 0.95 | 0.10 | 0.33 | 0.95 | 3.16 |
NDMA | NBMA | NDEA | NEIPA | NDIPA | NDBA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) | LOD (ng/L) | LOQ (ng/L) |
12 | 41 | 96 | 320 | 25 | 85 | 13 | 43 | 8 | 27 | 474 | 1580 |
NDMA | NBMA | NDEA | NEIPA | NDIPA | NDBA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | .LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) | LOD (ng/g) | LOQ (ng/g) |
0.18 | 0.62 | 1.44 | 4.80 | 0.38 | 1.27 | 0.19 | 0.64 | 0.12 | 0.41 | 7.11 | 23.70 |
Specyficzność metody została określona poprzez monitorowanie czasu retencji analitów i ich względnej retencji w stosunku do retencji NDBA dla serii wstrzyknięć standardowych roztworów nitrozoaminy (n=40).
Analit | Średni czas retencji (min) | Względny czas retencji (RRT) | Względny czas retencji (RRT) wg USP 1469 |
---|---|---|---|
NDMA | 2.100 | 0.27 | 0.20 |
NMBA | 3.528 | 0.45 | 0.31 |
NDEA | 4.681 | 0.60 | 0.46 |
NEIPA | 5.345 | 0.68 | 0.57 |
NDIPA | 5.951 | 0.76 | 0.66 |
NDBA | 7.859 | 1.00 | 1.00 |
Odzysk analitu określono w jednej partii walsartanu i w jednej partii losartanu potasowego (Tabela 13). Partie substancji leczniczej zostały wzbogacone wszystkimi analitami na trzech poziomach stężenia jako triplikaty podczas procedury przygotowania próbki. Przygotowane roztwory próbek zostały zmierzone i ocenione względem zewnętrznej krzywej kalibracyjnej w celu obliczenia indywidualnego stężenia analitu. Stosunek sygnału wzorca wewnętrznego do sygnału analitu określono w roztworze próbki i w roztworach (zewnętrznego) rzędu kalibracji, tj. sygnał NDMA-D6 / sygnał NDMA. Następnie stosunki sygnałów wykorzystano do obliczenia stężenia w roztworze próbki w stosunku do roztworów kalibracyjnych.
Analyte | Spiked concentration* (ng/mL) | NDMA (%) | NMBA (%) | NDEA (%) | NDEIPA (%) | NDIPA (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Walsartan | 3.3 / 2,2 | 96,70 | 105,00 | 106.83 | 93.52 | 96.84 |
16.6 / 11 | 94.72 | 95.50 | 102.50 | 80.52 | 82.79 | |
33.3 / 22.2 | 99.27 | 99.32 | 108.09 | 84.06 | 85.54 | |
Losartan potasu | 3.3 / 2.2 | 100.50 | 97.58 | 82.45 | 87.67 | 94.31 |
16.6 / 11 | 103.25 | 97.19 | 109.20 | 92.29 | 96.04 | |
33.3 / 22.2 | 105.94 | 95.30 | 115.22 | 97.54 | 103.74 |
Podczas określania odzysku analitu zaobserwowano systematyczny problem z określeniem odzysku spike dla NDBA (dane nie pokazane), ponieważ znalezione stężenia tego analitu były zawsze zbyt wysokie (odzysk > 130%, a zatem wykluczone).
Analiza możliwych przyczyn tego problemu wykazała, że podczas elucji NDBA występuje koelucja z jedną lub kilkoma nieznanymi substancjami.
Wnioski
Niniejszy artykuł przedstawia intrygujące wyniki pracy z rozdziałem USP <1469>, Procedura 1 i udane wdrożenie Procedury 3 spełniającej wszystkie wymagania dotyczące przydatności systemu.
W celu oznaczenia N-nitrozoamin w walsartanie metodą GC-MS/MS zobacz artykuł Oznaczanie N-nitrozoamin w walsartanie
Więcej informacji na tematy związane z kontrolą jakości w farmacji można znaleźć na stronie SigmaAldrich.com/PharmaQC
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch