[Przejdź do zawartości](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) Produkty Koszyk0 PLPL Produkty ProduktyZastosowaniaUsługiZasobyWsparcie [Zaloguj się / Zarejestruj się](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Wyszukiwanie zamówienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup) [Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order) Koszyk0 [Strona główna](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl)[Ekspresja białek](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/applications/protein-biology/protein-expression)Przegląd kinaz z rodziny Src # Przegląd kinaz z rodziny Src Od czasu wyizolowania v-Src jako transformującego składnika wirusa mięsaka Rousa, a następnie identyfikacji jego komórkowego homologa c-Src, istnieje duże zainteresowanie jego aktywnością i regulacją. Src jest członkiem założycielem grupy niereceptorowych białkowych kinaz tyrozynowych określanych jako kinazy rodziny Src (SFK). Wszyscy członkowie mają wspólną podstawową strukturę mutidomeny i wysoki stopień homologii. SFK można dalej podzielić na podstawową grupę "typowych" SFK, która u ludzi składa się z ośmiu członków (Src, Blk, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn i Yes), niewielkiej grupy nietypowych członków (Brk, Frk i Srm) oraz dwóch blisko spokrewnionych kinaz (Csk i Matk), które regulują typowe SFK. Typowe SFK są definiowane przez obecność pięciu domen: unikalnego regionu o zmiennej długości, zawierającego na swoim skrajnym amino-końcu motywy określające modyfikację przez krótkie kwasy tłuszczowe palmitynian i/lub mirystynian; domeny SH3, która pośredniczy w wiązaniu ze specyficznymi motywami PXXP; domeny SH2, która reguluje wiązanie ze specyficznymi resztami fosfotyrozyny; domeny katalitycznej zawierającej tyrozynę w pętli aktywacyjnej, której fosforylacja moduluje aktywność katalityczną; oraz krótkiego karboksy-końcowego ogona z resztą tyrozyny, której fosforylacja negatywnie reguluje enzym. Atypowi członkowie mają podobną strukturę rdzenia, chociaż żaden z nich nie ma motywu wymaganego do mirystylacji, a podczas gdy Frk i Brk mają regulacyjną tyrozynę w ogonie C, Srm nie ma. Ponadto wszyscy nietypowi członkowie mają sekwencję lokalizacji jądrowej w domenie SH2. Regulatory Csk i Matk nie posiadają motywów mirystylacji, tyrozyn w pętli aktywacyjnej i C-końcowych ogonów regulacyjnych. Aktywność typowych SFK jest ściśle regulowana przez ograniczenia strukturalne. Zazwyczaj są one utrzymywane w "zamkniętej" nieaktywnej formie i przechodzą do "otwartej" aktywnej konformacji pod wpływem bodźca. Na przykład Src w nieaktywnej formie jest fosforylowany w C-końcowym ogonie (tyrozyna 530), reakcja zwykle przeprowadzana przez Csk. Ta fosforylacja sprzyja interakcji między ogonem a domeną SH2, która wraz z drugą wewnątrzcząsteczkową interakcją między domeną SH3 a sekwencjami łączącymi domenę SH2 i domenę kinazy, promuje zamkniętą konformację. Domeny SH2 i SH3 są maskowane, a konformacja domeny kinazy jest niekorzystna dla katalizy. Przejście do stanu aktywnego może nastąpić albo poprzez defosforylację ogona tyrozyny, albo poprzez wiązanie ligandów o wysokim powinowactwie do domen SH2 i/lub SH3. SFK są często aktywowane, gdy zewnątrzkomórkowe ligandy wiążą się z ich receptorami (takimi jak receptorowe kinazy tyrozynowe, receptory sprzężone z białkiem G, receptory integrynowe i receptory rozpoznawania immunologicznego), a także wewnętrznie podczas mitozy. SFK uczestniczą w mitogenezie, przeżyciu komórek, reorganizacji cytoszkieletu i ruchliwości, a także w wyspecjalizowanych funkcjach, takich jak rozwój komórek odpornościowych, sygnalizacja komórek neuronalnych, funkcja osteoklastów i płytek krwi itp. Ponadto, deregulacja i/lub nadekspresja zarówno typowych, jak i atypowych SFK ma związek z powstawaniem nowotworów. Zgodnie z zaangażowaniem SFK w wiele szlaków sygnałowych, identyfikowana jest duża i rosnąca liczba substratów SFK (obecnie ponad 50 dla samego Src). Zidentyfikowano kilka małocząsteczkowych inhibitorów SFK, z których dwa (PP2 i SU6656) są ogólnie dostępne. PP2 wykazuje znaczną selektywność dla SFK i może hamować Lck i Fyn w zakresie nanomolarnym; jest jednak równie silnym inhibitorem receptora PDGF i innych RTK, a także kinaz Tec. SU6656 hamuje SFK w wysokim zakresie nanomolarnym i nie hamuje receptora PDGF ani Tec, ale jest bardzo mało prawdopodobne, aby był całkowicie selektywny dla SFK. Tam, gdzie to możliwe, wyniki uzyskane z SFK należy potwierdzić za pomocą drugiego inhibitora lub innych środków. __Poniższa tabela zawiera zaakceptowane modulatory i dodatkowe informacje. Lista dodatkowych produktów znajduje się w ["Similar Products"](https://www.sigmaaldrich.com#SimilarProducts) sekcji poniżej.__ __Członkowie rodziny____Źródło____Blk____Fgr____Fyn____Hck__ __Inne nazwy__c-Src pp60c-Src Src2 p55c-fgrp59Fyn Slk/SynJTK9 __Grupa__      __Masa cząsteczkowa__ __(kDa)__59.857.759.460.757.3 __Dane strukturalne__536505529537526 __Isoforms__nSrcNieznanaNieznanaFyna, Fynb, Fyncp59Hck, p61Hck __Gatunki__Avian (v-Src), human, monkey, mouse, *Xenopus*, rat, chorditeczłowiek, mysz, szczurczłowiek, mysz, szczur Człowiek, mysz, szczur, *Xenopus*Człowiek, małpa, mysz, szczur __Domena__ __Organizacja__SH3-SH2-Tyr kinazaSH3-SH2-Tyr kinazaSH3-SH2-Tyr kinazaSH3-SH2-Tyr kinazaSH3-SH2-Tyr kinaza __Miejsca fosforylacji__ Ser12 Ser17 Tyr216 Tyr419 Tyr530Tyr389 Tyr501Tyr523 Tyr412Tyr531 Tyr420Tyr522 Tyr390 __Tkanka__ __Ekspresja__WszechobecnaKomórki BKomórki mieloidalne Komórki BWszechobecneKomórki szpikowe __Organizacja subkomórkowa__ Cytoplazma, błona plazmatycznaCytoplazmaCytoplazmaCytoplazma, błona plazmatycznaCytoplazma, błona plazmatyczna __Binding Partners/__ __Associated Proteins__ADAM12 Csk EGFR FKHR Sam68 Paxillin WASp 14-3-3 β/γ/ε PKCε/ζBcl2 CBL PLCγ2 Ubikwitynowa ligaza białkowa E3ACCR3 CD24 SLAM SHIP WASpPI3K (p85α) Białko wiążące Fyn SLAM SAP PaxillinWIP Abl p130Cas __Aktywatory upstream__ ErbB1; AP-1 PDGFR IR AMPK Neu Fibronektyna FGR VDR szlak PI3K/Akt/eNOS LPS IFNγAML1 BSAP/PAX5 NERF/ELF-2 NFkB BSAP EBF Kompleks receptora antygenuNegatywna regulacja PP1a Sygnalizacja chemokin Adhezja PMN UrokinazaCD95L NSAIDs RAFTK FAK Vav PDGFRActin __Downstream__ __Activation__EGFR Shc Dynamin Clathrin Raf-1 JAK1 STAT1/3/5 Tks5 Kinaza receptorowa 2 związana z białkiem G Caveolin-1PI3K p120/130 Cbl Pyk2 p190RhoGAP RacPI3K p120/130 Cbl Pyk2<Ca2+ MAPK __Aktywatory__Czynniki wzrostuNieznaneNieznaneNieznaneNieznane __Inhibitory__PP1 PP2 SU6656NieznaneNieznanePP1 PP2 SU6656PP1 PP2 __Fizjologiczna__ __funkcja__Proliferacja i różnicowanie komórek, przebudowa kościTransdukcja sygnału komórek limfoidalnych BMigracja komórkowa i adhezjaPlastyczność synaptyczna, związana z uczeniem się i pamięcią, wzrost komórekMoże przyczyniać się do migracji neutrofili i może regulować proces degranulacji neutrofili __Choroba__ __Znaczenie__Rozwój embrionalny, wiele nowotworów, osteoporozaNiektóre białaczkiOstra białaczka limfoblastyczna z komórek BChoroby neurologiczne - zaburzenia uczenia się specjalnegoOstra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa ## Podobne produkty Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd Response not successful: Received status code 500 ### Referencje 1\. Abram CL, Courtneidge SA. 2000. Src Family Tyrosine Kinases and Growth Factor Signaling. Experimental Cell Research. 254(1):1-13. [https://doi.org/10.1006/excr.1999.4732](https://doi.org/10.1006/excr.1999.4732) 2\. Boateng LR, Huttenlocher A. 2012. Spatiotemporal regulation of Src and its substrates at invadosomes. European Journal of Cell Biology. 91(11-12):878-888. [https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2012.06.003](https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2012.06.003) 3\. Boggon TJ, Eck MJ. 2004. Structure and regulation of Src family kinases. Oncogene. 23(48):7918-7927. [https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208081](https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208081) 4\. Bromann PA, Korkaya H, Courtneidge SA. 2004. The interplay between Src family kinases and receptor tyrosine kinases. Oncogene. 23(48):7957-7968. [https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208079](https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208079) 5\. Cole P. 2003. Protein tyrosine kinases Src and Csk: a tail's tale. Current Opinion in Chemical Biology. 7(5):580-585. [https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2003.08.009](https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2003.08.009) 6\. Creedon H, Brunton VG.. 2012. Src Kinase Inhibitors: Promising Cancer Therapeutics?. Crit Rev Oncog. 17(2):145-159. [https://doi.org/10.1615/critrevoncog.v17.i2.20](https://doi.org/10.1615/critrevoncog.v17.i2.20) 7\. Frame MC. 2002. Src in cancer: deregulation and consequences for cell behaviour. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer. 1602(2):114-130. [https://doi.org/10.1016/s0304-419x(02)00040-9](https://doi.org/10.1016/s0304-419x%2802%2900040-9) 8\. Geletu M. 2012. Mind the gap; regulation of gap junctional, intercellular communication by the SRC oncogene product and its effectors.. Anticancer Res.. 32, 4245-4250. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23060544/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23060544/) 9\. Kalia LV, Gingrich JR, Salter MW. 2004. Src in synaptic transmission and plasticity. Oncogene. 23(48):8007-8016. [https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208158](https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208158) 10\. Lu X, Liu X, Cao X, Jiao B. 2012. Novel Patented Src Kinase Inhibitor. CMC. 19(12):1821-1829. [https://doi.org/10.2174/092986712800099802](https://doi.org/10.2174/092986712800099802) 11\. Luttrell DK, Luttrell LM. 2004. Not so strange bedfellows: G-protein-coupled receptors and Src family kinases. Oncogene. 23(48):7969-7978. [https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208162](https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208162) 12\. Musumeci F, Schenone S, Brullo C, Botta M. 2012. An update on dual Src/Abl inhibitors. Future Medicinal Chemistry. 4 13\. Nagathihalli NS. 2012. Src-mediated regulation of E-cadherin and EMT in pancreatic cancer. Front Biosci. 17(7):2059. [https://doi.org/10.2741/4037](https://doi.org/10.2741/4037) 14\. Palacios EH, Weiss A. 2004. Function of the Src-family kinases, Lck and Fyn, in T-cell development and activation. Oncogene. 23(48):7990-8000. [https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208074](https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208074) 15\. Playford MP, Schaller MD. 2004. The interplay between Src and integrins in normal and tumor biology. Oncogene. 23(48):7928-7946. [https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208080](https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208080) 16\. Serfas MS, Tyner AL. 2003. Brk, Srm, Frk, and Src42A Form a Distinct Family of Intracellular Src-Like Tyrosine Kinases. oncol res. 13(6):409-419. [https://doi.org/10.3727/096504003108748438](https://doi.org/10.3727/096504003108748438) 17\. Shupnik MA. 2004. Crosstalk between steroid receptors and the c-Src-receptor tyrosine kinase pathways: implications for cell proliferation. Oncogene. 23(48):7979-7989. [https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208076](https://doi.org/10.1038/sj.onc.1208076) 18\. Thomas SM, Brugge JS. 1997. CELLULAR FUNCTIONS REGULATED BY SRC FAMILY KINASES. Annu. Rev. Cell Dev. Biol.. 13(1):513-609. [https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.13.1.513](https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.13.1.513) __Powiązane artykuły__ - [Testy wykrywania niedotlenienia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/imaging-analysis-and-live-cell-imaging/hypoxia-detection-assays) - [Wektory ekspresyjne systemu 3xFLAG® dla Ultra-Sens](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/3x-flag) - [Wektory ekspresyjne FLAG® Tag dla bakterii i ssaków](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/cloning-and-expression/vector-maps) - [p53: odpowiedź na uszkodzenia DNA i rak](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/genomics/epigenetics/p-fiftythree-dna-damage-response-and-cancer) - [Jak działają testy ligacji zbliżeniowej (PLA)?](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-and-nucleic-acid-interactions/how-pla-works) - [Wykrywanie interakcji białko-białko za pomocą PLA](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-and-nucleic-acid-interactions/in-situ-pla-application-example) - [α2-Adrenoceptory](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-expression/alpha2-adrenoceptors) - [Testy indukcji cytochromu P450](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/technical-documents/technical-article/protein-biology/protein-expression/cytochrome-p450-induction-assays) - [Zobacz więcej](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) Góra __Zaloguj się, aby kontynuować__ Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować. Zaloguj się__Nie masz konta użytkownika?__Zarejestruj Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim. Wsparcie[Obsługa klienta](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Karty charakterystyki (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=sds)[Certyfikaty (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/documents-search?tab=coa)[Jakość i przepisy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/quality-and-regulatory-management)[Kalkulatory i aplikacje](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/support/calculators-and-apps)[Webinaria](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/webinars) Zamówienia[Wyszukiwanie zamówień](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/order-lookup)[Szybkie zamówienie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/quick-order)[Produkty niestandardowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/services/custom-products)[Rozwiązania eCommerce](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Firma[O nas](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/about-us)[Odpowiedzialność](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/ssbi)[Wydarzenia](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/events)[Komunikaty prasowe](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/press)[Programy](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/partnership-programs)[Kariera](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Biura](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/collections/offices) Media społecznościowe [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Badania. Rozwój. Produkcja.__ Jesteśmy wiodącym dostawcą dla globalnej branży Life Science, oferującym rozwiązania i usługi w zakresie badań, rozwoju i produkcji biotechnologicznej oraz rozwoju i produkcji leków farmaceutycznych. [![Vibrant M string](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string-1-rrvcrp.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl) [Rozwiązania Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/sigma-aldrich)[Rozwiązania BioReliance®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/bioreliance)[Roztwory Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/millipore)[Rozwiązania SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/safc)[Rozwiązania Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/milliq)[Rozwiązania Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy i/lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym eksploracja tekstu i danych na potrzeby szkolenia w zakresie sztucznej inteligencji i podobnych technologii. Powielanie jakichkolwiek materiałów ze strony jest surowo zabronione bez zezwolenia. [Warunki korzystania z witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/site-use-terms)|[Polityka prywatności](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/privacy-statement)|[Ogólne warunki sprzedaży](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Zgoda na prawa autorskie](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/life-science/legal/copyright-consent)|[Mapa witryny](https://www.sigmaaldrich.com/PL/pl/site-map)