EHU126901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AC138969.4, RP11-1212A22.4
NACRES:
NA.51
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGGACAGCTCCTTCCTCACGTTCTCAGGCCTCCACGCTGAGGTGAGGGCTCTACTGGGGGTCCTGCCGCCTTGGCGCAGCTTGGACTCAAGACCCTGTGCACCTCTCAGCAGGCCTTTGCTGGACAGATGAAGAGTGACTTGTTTCTGGATGATTCTAAGAGGTTGATGGACGGATGGCTACATGGATGTGATGGAGATGGTTTACTATCGGGACCTTCCGCATCCTGCTGATGTTTTGTTGCTTAGGATATGAATGGCTGAGCGGAGGCTGTAAAACCTGGCACTCTGCTTGGGTTATCAATACTCTGGCTGACCATCGTCATCGTGGGACTGACTTTGGTGGAAGTCCTTGGTTACTTATCATTACTGTGTTTCTGAGAAGTTATAAATTTGCCATCTCCCTCTGCACAAGTTACCTTTGTGTGTCTTTCCTGAAGACTATCTTCCCGTCTCAAAATGGACATGATGGATCCACGGATGTACAGCAGAGAGCCAGGAGGTCCAACTGCCGTAGAC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C