Suba-Seal® septa blue rubber, Suba-Seal® 61, fits neck I.D., 29 mm
Suba-Seal® septa
Suba-Seal® septa blue rubber, Suba-Seal® 61, fits neck I.D., 29 mm
Product Comparison Guide
Use the product attributes below to configure the comparison table. (Select up to 3 total.)
Select Attribute
Select Attribute
Select Attribute
Sort By: Default
Product Number
Product Description
Pricing
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 9, fits neck I.D., 8 mm
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 13, fits neck I.D., 9.5 mm, for use with 10/30 joints
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 17, fits neck I.D., 11 mm
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 21, fits neck I.D., 12.5 mm
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 29, fits neck I.D., 16 mm
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 33, fits neck I.D., 17.5 mm, for use with all Sure/Seal bottles
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 41, fits neck I.D., 20.5 mm
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 49, fits neck I.D., 24 mm
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 53, fits neck I.D., 25.5 mm
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Suba-Seal® septa, red rubber, Suba-Seal® 61, fits neck I.D., 29 mm
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 9, fits neck I.D., 8 mm
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 13, fits neck I.D., 9.5 mm, for use with 10/30 joints
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 17, fits neck I.D., 11 mm
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 21, fits neck I.D., 12.5 mm
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 29, fits neck I.D., 16 mm
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 33, fits neck I.D., 17.5 mm, for use with all Sure/Seal bottles
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 41, fits neck I.D., 20.5 mm
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 49, fits neck I.D., 24.0 mm
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 53, fits neck I.D., 25.5 mm
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Suba-Seal® septa, white rubber, Suba-Seal® 61, fits neck I.D., 29 mm
Suba-Seal® septa, green rubber, Suba-Seal® 25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Suba-Seal® septa, green rubber, Suba-Seal® 37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Suba-Seal® septa, green rubber, Suba-Seal® 45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Suba-Seal® septa, gray rubber, Suba-Seal® 25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Suba-Seal® septa, gray rubber, Suba-Seal® 37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 13, fits neck I.D., 9.5 mm, for use with 10/30 joints
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 17, fits neck I.D., 11 mm
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 21, fits neck I.D., 12.5 mm
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 29, fits neck I.D., 16 mm
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 33, fits neck I.D., 17.5 mm, for use with Sure-Seal bottles
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 37, fits neck I.D., 19 mm
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 41, fits neck I.D., 20.5 mm
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 49, fits neck I.D., 24 mm
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Suba-Seal® septa, blue rubber, Suba-Seal® 61, fits neck I.D., 29 mm