干细胞培养
干细胞具有自我更新或根据适当信号分化成各种细胞类型的独特能力。这些特性为干细胞提供了独特的组织修复、替代和再生能力,使其成为再生医学和干细胞疗法的重要研究工具。
特色类别
干细胞的类型和特征
- 干细胞具有无限的自我更新能力
- 干细胞是一种非分化细胞,具有非特化功能
- 干细胞在适当条件下可分化成特定类型的细胞。/li>
- 干细胞是未分化细胞,具有非特化功能
- 干细胞在适当条件下可分化成特定类型的细胞。干细胞的特点大致分为多能干细胞和全能干细胞。例如,造血干细胞(HSCs)可分化成各种血细胞;间充质干细胞(MSCs)可分化成成骨细胞、肌细胞、软骨细胞和脂肪细胞;神经干细胞(NSCs)可分化成神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞。
全能干细胞可分化成任何细胞系。多能干细胞可分化成任何细胞系,根据来源组织可分为胚胎干细胞(ESC)、围产期干细胞和诱导多能干细胞(iPSC)。胚胎干细胞来自胚胎,可在体内干细胞培养液中无限分裂。围产期干细胞来自脐带血或胎盘血或组织,是应用最广泛的多能干细胞。越来越多的人将出生时的脐带血储存作为治疗日后复杂疾病的一种选择。iPSC是经过重新编程或诱导的成体细胞,其行为类似于ESC。将 iPSCs 用于医疗应用的一大优势是降低了移植排斥反应的几率,因为这些细胞来自患者自身的组织。
干细胞研究应用
由于干细胞具有自我更新和分化成成熟细胞类型的能力,干细胞在基础科学和临床研究领域占据着一个活跃且不断增长的领域。干细胞目前的临床应用包括治疗神经和心血管疾病、自身免疫性疾病、癌症、伤口愈合以及疾病建模和药物筛选。新发现的基因编辑技术(如CRISPR)可能会推动干细胞研究,并为治疗疑难杂症带来巨大希望。
干细胞培养基础
干细胞需要专门的优质培养基和专业的培养技术,才能在实验室中繁殖。干细胞培养条件不理想很容易导致干细胞意外分化或细胞衰老。干细胞分化是由体内各种因素引发的,其中一些因素可在体外干细胞培养中复制。有些干细胞系是永生的,可以无限期培养,因此必须为您的研究应用选择正确的干细胞类型。
干细胞领域的最新进展得益于CRISPR基因组编辑技术和三维细胞培养技术的出现。从iPSCs生成器官组织等先进方案为科学家提供了更具预测性的体外"盘中病 "模型。
相关文章
- FAQs and information about IPS Cells or induced pluripotent stem cells (iPSCs). Including what are IPS cells, learning stem cell basics, reprogramming methods, and iPS cell culture techniques.
- Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
- 我们可提供大量用于控制人类iPSC细胞命运的细胞培养基、补充剂、生物活性小分子和生长因子。
- Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
- 该白皮书阐述了三维(3D)细胞培养在生成多能干细胞(PSC)衍生的胚胎发育和分化模型中的重要性。它包括了对胚状体(EB)的一般概述,以及对生成胚状体的各种方法之间的比较。
- 查看全部 (35)
相关协议
- 有关间充质的信息,特别是间充质干细胞培养实验方案用于间充质干细胞(MSC)分离、扩增和分化的分步细胞培养方案。
- 本文将给出人诱导多能干细胞(iPSC)的培养实验方案的每个步骤,包括ips细胞解冻、扩增、冷冻和表征。
- Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
- Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Hematopoietic stem cell culture protocols for isolation, expansion, and differentiation of CD34+ cells including CFU assays.
- 查看全部 (19)
查找更多文章和协议
How Can We Help
如有任何问题,请提交客户支持请求
或与我们的客户服务团队沟通:
发送电子邮件custserv@sial.com
或致电 +1 (800) 244-1173
额外支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。